哺乳动物瞬时表达系统可对蛋白质进行灵活快速的制备。它非常适用于人或其他哺乳动物蛋白的表达,因为这些系统相比其他基于大肠杆菌、酵母、或昆虫细胞的表达系统,可制得具有更天然折叠和翻译后修饰(如糖基化)的重组蛋白。
选择适合您的哺乳动物瞬时表达系统
最常用的瞬时表达系统 | 基于 293 表达系统的蛋白产量 (g/l) | 基于 CHO 的表达系统,蛋白产量最高可达 3 g/L,最具性价比 | |
---|---|---|---|
FreeStyle™ 293 系统 | Expi293™ 系统 | ExpiCHO™ 系统 | |
细胞 | FreeStyle™ 293-F | Expi293-F™ | ExpiCHO-S™ |
培养基 | FreeStyle™ 293 培养基 | Expi293™ 培养基 | ExpiCHO™ 培养基 |
转染试剂 | 293Fectin™ | ExpiFectamine™ 293 转染试剂盒 | ExpiFectamine™ CHO 转染试剂盒 |
阳性对照载体 | pCMV•Sport-βgal | 抗体表达载体 | 抗体表达载体 |
最大工作培养密度 | 2 x 106/mL | 6 x 106/mL | 10 x 106/mL |
转染细胞密度 | 1 x 106/mL | 2.5 x 106/mL | 6 x 106/mL |
蛋白产量* | 20–200 mg/L | 高达 1 g/L | 高达 3 g/L |
立即订购 |
*代表性的人 IgG 产量