灵活的哺乳动物蛋白表达选择
为了使制得的功能性哺乳动物蛋白质有着正确的翻译后修饰(例如,二硫键、糖基化及磷酸化等),常常需要使用哺乳动物表达宿主来进行实验。我们提供了多种可灵活用于哺乳动物蛋白表达的选择,包括 TOPO及Gateway表达载体及哺乳动物细胞培养系列产品等。
特定的哺乳动物蛋白表达类别
可采用哺乳动物细胞进行快速、高产量的瞬时蛋白生产 – ExpiCHO™和Expi293™蛋白表达系统
可创建稳定的同基因型哺乳动物细胞系 - Flp-In™ 和Jump-In™系统
仅供科研使用,不可用于诊断目的。