选择合适的PCR仪 (也称为热循环仪或基因扩增仪) 是 PCR 实验获得成功的关键,PCR广泛应用于测序,基因分型,克隆和基因突变等实验流程。不论任何挑战,实验和预算, Applied Biosystems PCR 仪都能帮助您获得准确、一致且可重复的结果。
我们的PCR仪(热循环仪)的设计注重可靠性,准确性和易用性,以满足科学家的需求。Applied Biosystems PCR 仪器配备
- VeriFlex 温度控制技术采用 分区模块,可实现精确的温度控制
- PCR仪中央控制软件—使用此软件可管理多台仪器(包括不同型号),通过安全远程访问功能帮助提高 PCR 仪器的生产率
哪一款PCR仪最适合您?
ProFlex PCR 系统 | VeritiPro PCR仪 | SimpliAmp 热循环仪 | 国产MiniAmp Plus PCR仪 | MiniAmp PCR仪 | 自动化PCR仪 (ATC) | |
模块形式 | 3 x 32孔 0.2 mL 96孔 0.2 mL 2 x 96孔 0.2 mL 2 x 平板模块 2 x 384孔 0.02 mL | 96孔 0.2 mL 384孔 0.02 mL | 96孔 0.2 mL | 96孔 0.2 mL | 96孔 0.2 mL | 96孔 0.2 mL 384孔 0.02 mL |
温度优化 | 6区 VeriFlex模块(96孔系统) 2区 VeriFlex模块(32孔系统) | 6区 VeriFlex模块(96孔系统) | 3区 VeriFlex模块(96孔系统) | 3区 VeriFlex模块 | 3区 VeriFlex模块(MiniAmp Plus PCR仪) | 无 |
用户界面 | 8.4 英寸触摸 屏 | 8.0 英寸触摸 屏 | 8.0 英寸触摸 屏 | 5.0 英寸触摸 屏 | 5.0 英寸触摸 屏 | 通过机器人平台或桌面软件 |
最大 通量 | 768 反应(384 x 2) | 384 反应 | 96 次反应 | 96反应 | 96 次反应 | 384 反应 |
最大模块变温速率 | 6.0°C/sec | 6.0°C/sec | 4.0°C/sec | 3.5°C/sec | 3.0°C/sec | 3.5°C/sec |
Applied Biosystems PCR 仪的独特特点
VeriFlex 技术可实现精确的温度控制
使用 VeriFlex 技术的 Applied Biosystems PCR仪由分区金属模块下面的三个或多个单独的加热 / 冷却元件制成,每个元件都与其他元件完全绝缘。这有助于防止发生热学相互作用,提供设置多达六种不同温度的能力,比传统梯度温度优化更准确的控温控制。
VeriFlex技术给您带来的益处
- 能够高度准确地获得最佳退火温度
- 有助于消除传统梯度循环仪经常出现的猜测最佳温度
- 在同一 PCR 运行中,可运行三个不同退火温度下的反应,帮助节省时间
- 将您的PCR仪作为孵育器;利用精确温度控制的优势
通过模拟模式轻松实现仪器新旧过渡
模拟模式通过模拟变温速率,帮助您从旧款PCR仪轻松过渡到Applied Biosystems PCR仪,无需重新优化程序。
我们的PCR型号提供的模拟型号包括: Bio-Rad ™ T100 , MJ Research PTC 200 , Bio-Rad ™ C1000 , Bio-Rad ™ MyCycler ™ Eppendfor Mastercycler ™, Applied Biosystems 9700 , Applied Biosystems 2720 , Applied Biosystems Veriti 等更多型号。有关可用模拟模式的更多详细信息,请访问每个热循环仪型号的说明书。
通过PCR仪中央控制软件(Thermal Cycler Fleet Control Software)集中管理
通过一个直观的界面,管理用户,程序和多台仪器
使用 Applied Biosystems PCR仪中央控制软件查看和控制您设施中的全部 Applied Biosystems PCR仪。
- 在任何网络内的设备上都可以启动和停止任意数量的仪器
- 在任何网络位置自动存储运行报告轻松导出和获得运行报告
- 在办公室,任何实验室电脑或任何网络设备上都可以设置程序,管理报告和固件升级等更多功能。
- 使用便捷的仪表板,一目了然地查看连接的所有 Applied Biosystems PCR仪——了解哪些仪器可用,哪些正在使用中
PCR仪中央控制软件安全地预装在防火墙后面的服务器上,为您提供所需的安全性。
您的PCR仪中央控制可根据工作需要进行限制或开放。在自定义规则菜单中为程序、用户和工具设置权限。限制特定仪器或用户使用程序,或限制用户使用特定程序或仪器。
使用 Thermo Fisher Connect 进行远程访问
存储
可在任何地方设计程序方案;易于维护运行报告。
在任何台式计算机或移动设备上设计方案,并将其存储在您的安全个人云帐户中。准备好运行后,将其从仪器启动或通过 Thermo Fisher Connect 远程启动。每次运行后,运行报告将方便地保存在您的帐户中。
监测
实时检查运行状态和仪器可用性
下载我们 的 Instrument Connect 远程监控app,以便:
- 检查仪器的可用性
- 预约仪器
- 检查仪器运行状态
共享
自定义设置访问项目文件夹和程序的权限。
在校园和世界各地与其他 Thermo Fisher Connect 用户共享您的方案或其他文件。它简单方便,并受高级别的隐私标准的保护。
想要了解更多,Thermo Fisher Connect ›
Thermo Fisher Cloud 采用极高的行业标准安全性,使您的工作始终安全,令您放心。我们与 Amazon Web Services (AWS) 合作,提供了一个强大的平台。
高性能的 PCR 和 qPCR 耗材,确保最佳结果
Applied Biosystems PCR耗材已生产超过25年,专为Applied Biosystems PCR仪设计,且经工程师验证,确保兼容性和准确可靠结果。可提供针对不同规格和通量需求的选择,以确保 PCR获得一致、精确的结果。通过使用我们的PCR耗材选择指南,快速为您的仪器喜欢型号和模块找到适合PCR耗材。
OEM 自有品牌PCR仪
作为全面的第三方 OEM 服务商,利用我们行业领先的专业知识和基础设施,可根据您的参数生产产品。我们为 PCR 仪提供定制化和商业化服务。
有关 OEM 自有品牌PCR仪的信息,请访问:联系我们
了解更多信息:OEM&商业供应服务
应用资料
Plastics compatibility chart for Applied Biosystems instruments
PCR and cDNA Synthesis Support Center
Tips and troubleshooting help
School of Molecular Biology, PCR Education
Technical content for new and experienced molecular biologists
Thermal Cycler Software and Firmware Files
Download the latest updates for your instrument
Interested in private label thermal cyclers?
Submit an inquiry
Service
We provide a full range of service options for all Applied Biosystems thermal cyclers.
View service plans
Multiplex Dynamic Temperature Verification Service
Instrument qualification service: Have one of our engineers perform temperature qualifications at your site.
View temperature service options
Download MDTV flyer
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
使用更多台式仪器来简化你的研究
了解我们强大的台式仪器组合如何帮助您简化繁琐的任务,确保实验室的安全,并获得更准确的结果,以便您能够专注于实现下一次突破。