Veriti™ Dx 热循环仪是首款用于体外诊断应用的Applied Biosystems 终点热循环仪*Veriti™ Dx 热循环仪属于美国FDA I级医疗器械,目前在中国也已获得二类医疗器械注册证。其符合 IVDD (98⁄79⁄EC)要求,且在欧洲销售的产品均贴有CE IVD标记。该仪器依照ISO 13485和GMP要求制造。 |
创新的96孔VeriFlex™模块技术Veriti™ Dx热循环仪上的VeriFlex™模块可为PCR优化提供优于梯度法的新途径。凭借六种独立的Peltier模块,您可以精确地设置和控制各个模块的温度,从而具备了最高程度的多功能性和灵活性,为您的诊断开发过程注入信心。
|
触摸屏界面
Veriti™ Dx系统采用6.5英寸VGA彩色触摸屏,具有强大而简单的用户界面。简洁的浏览功能和大字体导航按钮,使得您可以用指尖轻松操控Veriti™ Dx热循环仪。此外,所有的Veriti™ Dx系统均内置有方便的USB端口,便于数据传输和软件更新。
产品手册、使用指南及其他文件
创新的96孔VeriFlex™模块技术Veriti™ Dx热循环仪上的VeriFlex™模块可为PCR优化提供优于梯度法的新途径。凭借六种独立的Peltier模块,您可以精确地设置和控制各个模块的温度,从而具备了最高程度的多功能性和灵活性,为您的诊断开发过程注入信心。
|
触摸屏界面
Veriti™ Dx系统采用6.5英寸VGA彩色触摸屏,具有强大而简单的用户界面。简洁的浏览功能和大字体导航按钮,使得您可以用指尖轻松操控Veriti™ Dx热循环仪。此外,所有的Veriti™ Dx系统均内置有方便的USB端口,便于数据传输和软件更新。
产品手册、使用指南及其他文件
Veriti™ Dx热循环仪现有三种规格:
Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler | Veriti™ Dx 96孔热循环仪 | Veriti™ Dx 384-Well Thermal Cycler | |
模块形式 | 0.1毫升合金模块 | 0.2毫升合金模块 | 0.02 毫升铝模块 |
特点 | Fast 0.1 mL format and sample block; enabled to run Fast chemistry | 标准0.2 mL模式和样本模块;可提供增强的性能和耐用性 | High-throughput, single-block system optimized for low-volume |
模块最大变温速率 | 5.00 ºC/s | 3.9 ºC/s | 3.7º C/s |
样品最大变温速率 | 4.25 ºC/s | 3.35 ºC/s | 3.1º C/s |
是否支持运行快速反应试剂 | 是 | 是 | 否 |
PCR反应体积范围 | 10-30 微升 | 10-80 微升 | 5-20 微升 |
VeriFlex™ 模块 | 25 °C(区间5 °C) | 25 °C(区间5 °C) | 无 |
*Veriti™ Dx热循环仪现仅可在美国、中国、欧洲和其他特定国家用于体外诊断应用。客户应负责验证试验、试剂和耗材,遵守任何有关其操作方法和仪器用途方面的法规要求。