MicroAmp 96孔板、384孔板、PCR管、PCR联管以及封板膜
Applied Biosystems MicroAmp 塑料耗材拥有卓越的PCR或qPCR性能,提供各种不同的规格以满足您的实验所需。我们所有的塑料耗材经工程师验证可与Applied Biosystems仪器完美兼容,表现卓越性能。
我们的Applied Biosystems EnduraPlate PCR板为需要特殊处理(即自动化和高通量工作流程)的实验和在多仪器实验中需要高度耐用性的实验提供了解决方案。
我们提供 96孔板、384孔板、联管、管盖和密封产品、单管和封板膜等等。您可使用我们的耗材选择指南为您的仪器寻找适合的产品。
即使当前您的实验室没有Applied Biosystems仪器,我们研发的MicroAmp塑料耗材产品也适用于大部分应用。请参阅以下表格,为您的实验寻找适合的耗材产品。
发现PCR耗材
了解如何选择PCR/qPCR耗材及配件。
了解如何选择合适的PCR板
找到适合您的PCR仪和qPCR仪器的正确耗材
如何为高通量PCR/qPCR选择合适的耗材
为您的自动化和高通量PCR选择合适的耗材
了解如何密封Applied Biosystems PCR板
如何使用封板膜和联排盖密封PCR板
如何使用PCR仪入门套装中的支架适配器
了解如何在PCR以上正确使用支架和联排管
如何使用PCR仪入门套装中的工具
了解如何使用PCR仪入门套装中的工具
哪一种PCR耗材最适合您?
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | |
少数样品的小规模实验 | 每日实验需求 | 完整的工作流程实验需求,是自动化的理想之选 | 供实验室使用 | |
单管、联管、管盖、封板膜&配件 | MicroAmp 光学PCR板 | MicroAmp EnduraPlate 光学PCR板 | MicroAmp EnduraPlate 光学PCR板GPLE | |
|
|
|
| |
无DNA/RNase/ PCR 抑制剂 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SBS标准尺寸、颜色 | 透明,或含有红色、橙色、蓝色、绿色的混合套装 | 透明 | 单色套装(红色、蓝色、绿色、黄色或透明)&5 块板套装(每块板 1 种颜色) | 透明 |
兼容仪器 | 使用我们的塑料耗材选择工具 | 使用我们的塑料耗材选择工具 | 使用我们的塑料耗材选择工具 | 使用我们的塑料耗材选择工具 |
条形码 | 否 | 是(1 或 2 个面) | 是(3 个面) | 是(3 个面) |
多种应用 | 否 | 否 | 是 | 是 |
光学兼容性 | 是 (适用于光学版本 | 是 | 是 | 是 |
作用 | 仅供科研使用 | 仅供科研使用 | 仅供科研使用 | 供实验室使用* |
*基于批号的污染测试,带有分析证书
PCR新手?从这里开始!
支持
需要获得更多帮助?
仅供研究使用。不得用于任何动物或人类的治疗或诊断。