DH5α 感受态细胞 大 肠杆菌是最常见的实验室菌株之一。我们可提供具有多种转化效率和多种规格的菌株用于常规分子克隆,满足您的实验流程和预算需求。
为什么 DH5α 适合用于分子克隆?
DH5α 是常规分子克隆中常用的菌株, 其具有以下几个主要特点:
- 蓝白斑筛选
- 由于 recA1 突变,插入的片段具有高稳定性
- 由于 endA 突变,可获得高产量和高质量的 DNA
- 高转化效率 (图 1)
图 1.DH5α 感受态细胞与 NEB 5-alpha 和 Zymo 5a 感受态细胞的转化效率比较。按照生产商推荐的方案,使用 10 pg pUC19 DNA 进行三次转化,测定转化效率。每次转化均进行两个重复。
E. coli DH5α 感受态细胞菌株
用于常规克隆的 DH5α 感受态细胞
DH5α 是最常用的实验室大肠杆菌菌株之一,可用于小质粒的增殖,具有高转化效率。通常情况下,该菌株通过氯化钙 (CaCl2) 方法进行转化;特殊设计的菌株衍生物 (如 DH5α -E) 可以使用电穿孔进行转化。
Subcloning Efficiency™ DH5α 感受态细胞 | Library Efficiency DH5α 感受态细胞 | MAX Efficiency DH5α 感受态细胞 | |
---|---|---|---|
适用于 |
|
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 化学修饰 | 电穿孔 |
转化效率 | >1 x 106 µg cfu/μg | >1 x 108 µg cfu/μg | >1 x 109 µg cfu/μg |
可提供的规格 |
DH5α -T1R 感受态细胞
DH5α -T1R 感受态细胞具有 T1、T5 和 φ80 噬菌体抗性,其与原始菌株具有相同的遗传标记和生长特性。
MAX Efficiency DH5α-T1R 感受态细胞 | MultiShot DH5α T1R 感受态细胞 | |
---|---|---|
适用于 |
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 化学修饰 |
转化效率 | >1 × 109 cfu/µg | >1 x 108 cfu/μg |
可提供的规格 |
用于特殊实验应用的 DH5α 感受态细胞
MAX Efficiency DH5αF´IQ 感受态细胞 | ElectroMAX DH5α-E 感受态细胞 | |
---|---|---|
适用于 |
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 电穿孔 |
转化效率 | >3 x 108 cfu/µg | >1 x 1010 cfu/μg |
可提供的规格 |
用于常规克隆的 DH5α 感受态细胞
DH5α 是最常用的实验室大肠杆菌菌株之一,可用于小质粒的增殖,具有高转化效率。通常情况下,该菌株通过氯化钙 (CaCl2) 方法进行转化;特殊设计的菌株衍生物 (如 DH5α -E) 可以使用电穿孔进行转化。
Subcloning Efficiency™ DH5α 感受态细胞 | Library Efficiency DH5α 感受态细胞 | MAX Efficiency DH5α 感受态细胞 | |
---|---|---|---|
适用于 |
|
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 化学修饰 | 电穿孔 |
转化效率 | >1 x 106 µg cfu/μg | >1 x 108 µg cfu/μg | >1 x 109 µg cfu/μg |
可提供的规格 |
DH5α -T1R 感受态细胞
DH5α -T1R 感受态细胞具有 T1、T5 和 φ80 噬菌体抗性,其与原始菌株具有相同的遗传标记和生长特性。
MAX Efficiency DH5α-T1R 感受态细胞 | MultiShot DH5α T1R 感受态细胞 | |
---|---|---|
适用于 |
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 化学修饰 |
转化效率 | >1 × 109 cfu/µg | >1 x 108 cfu/μg |
可提供的规格 |
用于特殊实验应用的 DH5α 感受态细胞
MAX Efficiency DH5αF´IQ 感受态细胞 | ElectroMAX DH5α-E 感受态细胞 | |
---|---|---|
适用于 |
|
|
转化类型 | 化学修饰 | 电穿孔 |
转化效率 | >3 x 108 cfu/µg | >1 x 1010 cfu/μg |
可提供的规格 |
Competent cells: Featured products
In addition to competent cells, we offer a broad suite of products for the cloning workflow.
Microbial
media
Explore types of bacterial growth media to use for cloning, plasmid DNA preparation, and protein expression.
Electroporation
cuvettes
Learn more about universal-fit electroporation cuvettes for use with competent cells.
TOPO PCR
cloning kits
Learn more about one-step PCR cloning that combines traditional restriction and ligation cloning.
Gibson Assembly
cloning kits
Gibson Assembly cloning kits provide highly efficient, seamless cloning, enabling the assembly of multiple DNA fragments of varying lengths into any vector.
Have any questions on competent cells or transformation? Click on the resources listed below to access overviews, videos, genotype guides, and educational resources.
Review rich educational content on transformation workflow, troubleshooting, strategies, and selection guides.
Stay up-to-date on industry trends in molecular cloning with on-demand webinars.
Short articles and digital handbook for cloning applications
Access white papers and technical and application notes on molecular cloning.
Watch instructional videos on troubleshooting tips, how-to videos, and explainers related to molecular cloning.
Get support for your cloning experiments
仅供科研使用,不可用于诊断目的。