化学感受态及高转化效率的细胞,不需要Electroporator电转化仪。
哪种感应细胞更适合?
经济实惠; 针对常规亚克隆 | 转化效率 | 高效及全面的 | 最高效率,非常适合低起点的DNA | 高效、快速成长 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畅销产品 | |||||||||
pUC19转化效率 | >1x106 cfu/微克 | >1x108 cfu/微克 | >1x109 cfu/微克 | >5x109 cfu/微克 (最高) | >1x109 cfu/微克 | ||||
One Shot 格式 | |||||||||
T1和T5 噬菌体抗 (ton A) | |||||||||
挑选菌落的时间 | 过夜 | 过夜 | 过夜 | 过夜 | 同一天 | ||||
接种后纯化质粒DNA的时间 | 过夜 | 过夜 | 过夜 | 过夜 | 一到4小时 | ||||
蓝/白筛选 | |||||||||
有效转化甲基化DNA (hsd R) | |||||||||
有效转化甲基化的DNA (mcr A) | |||||||||
Generate ssDNA (包含F' Episome) | |||||||||
试剂盒包含 | 4管 x 500微升 | 5管 x 200微升 | 20管 x 50微升 | 20管 x 50微升 | 20管 x 50微升 | ||||
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments