细菌如大肠杆菌(E. coli)的培养需要特定配方的生长培养基,以便用于克隆、质粒 DNA 制备和蛋白表达。我们提供一系列细菌生长培养基,可切实满足您的应用需求。
选择您所需的细菌生长培养基类型:
Gibco Bacto CD Supreme 发酵生产培养基 (FPM) | 化学成分明确的干粉培养基,专为发酵而设计,用于E. coli菌株的高密度培养。 |
LB 培养基和 LB 琼脂 | 引用最多的细菌培养基,用于重组E. coli菌株的生长和维持 。 |
Terrific Broth (TB 培养基) | 富含营养的细菌培养基,用于重组E. coli菌株更高密度的生长和维持。 |
M9 Minimal (M9 基础培养基) | 培养和维持E. coli菌株的常用细菌培养基。 |
MagicMedia 培养基 | 定制的细菌培养基,用于 T7 启动子调控的E. coli菌株生长,用于自动诱导蛋白表达。 |
ImMedia 培养基 | 预混的、预灭菌的细菌培养基,包含筛选抗生素,用于E. coli菌株生长。 |
其他培养基 | 用于转化后E. coli细胞生长的微生物培养基(S.O.C.培养基)、固体微生物培养基(Invitrogen™ Select Agar™)以及用于 M13 载体复制宿主生长所需的微生物培养基(2-YT 肉汤培养基) |