化学感受态细胞经氯化钙处理,促进质粒 DNA 黏附于感受态细胞膜上。将感受态细胞通过水浴热激,使细胞膜孔打开,从而质粒可以进入。化学感受态细胞是常规克隆和亚克隆实验应用的最佳解决方案。
灵活的包装形式
每个科学研究项目都有其独特的需求,Invitrogen 多种感受态细胞可以多种不同包装形式提供。
可提供的化学感受态细胞包装形式:
- One Shot – 转化和复苏在同一反应管内进行。
- MultiShot StripWell – 96 孔,12 × 8 形式;可根据需要灵活使用
- MultiShot FlexPlate – 96 孔板,可分割为 12 x 8 形式。可用于手动或自动化实验应用
- MultiShot – 96 孔微孔板形式,可用于自动化
- Standard–经济适用的选择