每个科学研究项目都有其独特的需求。为了满足不同的需求,Invitrogen 许多感受态细胞可以多种不同包装形式进行提供。还可提供定制形式。
感受态细胞可以多种形式进行提供
形式/体积 | 化学感受态 | 电转感受态 | 通量 | 优势 |
---|---|---|---|---|
One Shot 50 μl | ● | ● | 一次性使用 | 转化和复苏在同一反应管内进行 |
MultiShot StripWell 每孔 50 μl | ● | 中等通量 | 12 12条8管; 根据实验需要灵活使用 | |
MultiShot FlexPlate 每孔 20 μL | ● | 高通量 | 9696孔可分割反应板:可选择使用 8孔分割板或整块反应板 | |
MultiShot 每孔 15 μl | ● | 高通量 | 96孔反应板,适应用于自动化 | |
Standard 100 µl、200 µl 或 500 µl | ● | ● | 通量灵活 | 经济适用 |
One Shot 一次性分装,具有无与伦比的方便性
One Shot 一次性使用形式可提供最佳的使用方便性
这种独特的形式在单次使用的反应管中含有分装的50 μl 感受态细胞。可直接在反应管中进行细菌转化,节省时间和精力。无需多余的移液步骤和反应管,也不用担心因反复冻融而损失转化效率。这些试剂盒都随附提供 SOC 培养基和 pUC19 阳性对照。
MultiShot StripWell 包装形式,适用于中等通量
MultiShot StripWell 试剂盒设计用于中等通量的分子克隆
MultiShot StripWell 是在96 管架中以多个反应管形式提供,每个含 50 μl 化学感受态细胞。可实现按需求量灵活使用,而不会浪费试剂。每个试剂盒均含 12 × 8 个反应管、SOC 培养基和 pUC19 阳性对照。
MultiShot FlexPlate 包装形式,适用于高通量细菌转化
MultiShot FlexPlate 可实现自由选择实验方法
MultiShot FlexPlate 以分段式 96 孔板形式提供,每孔含 20 μL 化学感受态细胞。反应板可分割成 8 孔联管,可自由选择使用手动操作或自动化操作。试剂盒随附 1 个 96 孔板、SOC 培养基和 pUC19 阳性对照。
MultiShot 包装形式,通量最高的细菌转化
MultiShot 试剂盒是将感受态细胞分装到 96 孔板中
MultiShot 96 孔板中的每个孔含等份化学感受态细胞(15 μl)。试剂盒随附提供 5 个 96 孔板、SOC 培养基和 pUC19 阳性对照。
标准试剂盒,经济适用的选择
Standard
大包装形式为经济适用的选择
标准试剂盒为大包装形式的感受态细胞。设计用于一次进行多个细菌转化或在实验室内频繁使用。试剂盒以 500 μl(5 × 100 μl)、1 ml(5 × 200 μl)和 2 ml(4 × 500 μl)的包装形式提供。试剂盒随附提供 SOC 培养基和 pUC19 阳性对照。
个性化定制试剂盒
定制试剂盒可满足您的特殊需求,选择任意类型的感受态细胞以及选择以上任意形式的包装规格。同时也可以提供定制菌株。了解更多信息,请联系您当地的客户经理或发送电子邮件至 customorders@thermofisher.com。
相关资源
相关产品和支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。