为您的菌株选择合适的电击杯。可提供多种尺寸。
了解有关电击杯的更多信息
电转感受态细胞通过电击过程来进行细菌转化。通过电脉冲作用在膜上形成孔隙,从而使遗传物质可渗透入细菌膜。Invitrogen 可提供多种电转E.coli感受态细胞,用于高效、可靠地进行DNA克隆。方便易用的包装形式和多种类型电击杯,可满足您进行电转感受态细菌转化的所有要求。
电击杯
可提供的电转感受态细胞
菌株 | 描述 | 应用 | 转化效率 | |
---|---|---|---|---|
MegaX DH10B T1R Electrocomp Cells | MegaX DH10B T1R 电转感受态细胞为转化效率最高的电转感受态细胞。 页面下方查看详细信息。 | 尤其适用于高要求的分子克隆和文库构建 | >3 x 1010 cfu/μg | 立即订购 |
ElectroMAX DH10BT 1 R Cells | 从DH10B 菌株衍生的高效感受态细胞。tonA 基因型使其具有对T1 和 T5 噬菌体抗性。 | 高效克隆原核和真核生物基因组 DNA。可从真核生物基因组中进行高效质粒拯救。 | >1 × 1010 cfu/μg | 立即订购 |
ElectroMAX DH10B Cells | 高效电转感受态,衍生自 DH10B 菌株。也可提供批量定制形式。 | 高效克隆原核和真核基因组 DNA,并可从真核基因组中进行高效质粒拯救。 | >1 × 1010 cfu/μg | 立即订购 |
ElectroMAX DH5α-E Cells | 衍生自 DH5α 菌株。适合电击法细菌转化。 | 需要高转化效率的实验应用,如 cDNA 文库构建或对有限起始量 DNA 的分析。 | >1 × 1010 cfu/μg | 立即订购 |
One Shot TOP10 Electrocompetent Cells | 遗传学上类似于 DH10B 菌株。以 One Shot 一次性使用形式提供。 | 用于常规克隆分析。在许多 TOPO 克隆和表达试剂盒中均可找到。 | >1 × 1010 cfu/μg | 立即订购 |
TOP10 Electrocompetent Cells | 遗传学上类似于 DH10B 菌株。 | 用于常规克隆分析。在许多 TOPO 克隆和表达试剂盒中均可找到。 | >1 × 1010 cfu/μg | 立即订购 |
TOP10F’ Electrocompetent Cells | 遗传学上类似于具有 F’ 基因型的 DH10B 菌株。 | 用于常规克隆分析。 | >1 × 1010 cfu/μg | 立即订购 |
ElectroMAX DH12S Cells | DH10B 菌株的衍生物,适合用于电击法细菌转化。 | 具有独特的基因型,可用来生产纯净的 ssDNA。 | >1 × 1010 cfu/μg | 立即订购 |
ElectroMAX Stbl4 Competent Cells | 适合电击法细菌转化。专门设计用于克隆不稳定插入片段。 | >5 × 109 cfu/μg | 立即订购 |
高效电转感受态细胞
MegaX DH10B T1R Electrocomp Cells是目前效率最高的电转感受态细胞(图 1),可保证每次转化的菌落数高出三倍多(>3 x 1010 cfu/μg pUC 对照 DNA)。尤其适用于高要求的分子克隆和文库构建。MegaX 感受态细胞与广泛使用的 DH10B T1R 菌株具有相同的基因型,含 tonA,可以预防 T1 和 T5 裂解性噬菌体感染并保护您宝贵的的克隆和文库;但它们是使用改进型工艺生产的,可以显著提高转化效率。可以批量定制形式提供。
图 1. MegaX DH10B T1R 电转感受态细胞转化效率始终优于其它竞争产品。L:E.cloni 10G SUPREME cells (Lucigen); G:GC10™ Thunderbolt™ cells (GeneChoice); S: ElectroTen-Blue electroporation-competent cells (Stratagene).