StemPro Accutase 是一种海源(marine-origin)酶,具有蛋白水解活性和溶胶原活性,可分离原代细胞系、干细胞系和组织。
针对敏感细胞的温和解离产品
- 高效——在几分钟内温和分离贴壁细胞
- 方便且具有成本效益——在冷冻、冷藏和室温条件下稳定
- 最大存活率——标准化实验方案,适用于贴壁培养物或神经球悬浮培养物中的人胚胎干细胞 (hESC) 系和人神经干细胞 (hNSC) 系
与胚胎干细胞系和神经干细胞系配合使用
StemPro Accutase 细胞解离剂:
- 在使用多个胚胎干细胞系和神经干细胞系进行测试时显示细胞的存活率高
- 维持正常细胞形态以及 hESC 和 hNSC 的等效基因表达标志物
- 可解离神经干细胞球体、拟胚体和浮球集落等悬浮培养物
- 在 StemPro NSC SFM 中的 CELLstart 上进行的 NSC 解离显示,使用 StemPr Accutase 试剂解离后的平均存活率为 90%
使用 StemPro Accutase 进行 hESC 传代
在 StemPro hESC SFM 中进行培养时,StemPro Accutase 可实现 hESC 的单细胞传代(图 1)。
图 1。强大的 hESC 单细胞传代功能。使用 StemPro Accutase 试剂将 BGO2 细胞分解为单细胞,铺板在 Geltrex 底物上的 StemPro hESC SFM 中。铺板后 1.5 小时和 20 小时后拍摄的图像表明,细胞迁移形成了微集落。这些培养物在生长 5–6 天后扩展形成未分化细胞单层。
使用 StemPro Accutase 进行 hNSC 传代
StemPro Accutase 可高效解离在贴壁培养物和神经球悬浮培养物中培养的 hNSC(图 2)。
Panel A | Panel B | 图 2。人神经球解离。使用 1 ml 的 StemPro Accutase 试剂将人神经球 (A) 解离为单细胞培养物 (B),持续 10 分钟。 |
关于 StemPro Accutase
StemPro Accutase 实验方案
仅供科研使用,不可用于诊断目的。