GIBCO胰蛋白酶溶液广泛用于组织和单层细胞的解离,我们生产的不同批次的胰酶溶液性能均一直保持稳定。
在胰蛋白酶 1:250 上进行生化分析,用于测定在某些共纯化酶水平会影响细胞去除时的胰蛋白酶比活和活力。 所有胰蛋白酶消化液都由已经过猪细小病毒检测和支原体检测的原料制备。
最后,GIBCO胰蛋白酶溶液于受控条件下采用快速生产工序制备,从而减少变性和自发降解引起的酶活性降低。 所有的原料胰酶都进行了电子束照射验证和PPV检测,支原体和PCV 1 /2 污染测试。
TrypLE™ Express - 胰酶的替代酶
选择合适的细胞解离产品
培养类型 | 洗涤液 | 解离法 | 产品与目录号 |
---|---|---|---|
大部分连续的强贴壁细胞系 许多早代细胞 | 含/不含钙、镁 D-PBS的HBSS 或 PBS | 含或不含钙、镁离子的胰蛋白酶平衡盐溶液产品 TrypLE™0.25% | 0.25%胰蛋白酶 (液体) (1X) 15050-065 2.5%胰蛋白酶 (液体) (10X) 15090-046 胰蛋白酶粉末 (1:250) 27250-018 TrypLE™ Select (液体) 12563-011 TrypLE™ Express (液体) 12605-010 |
细胞表面蛋白的完整性很重要的连续细胞系 | 无钙和镁的HBSS或PBS | 胰蛋白酶0.05% 在 0.53 mM EDTA TrypLE™产品 | 0.05%胰蛋白酶 0.53 mM EDTA (液体)25300-054 0.05% 胰蛋白酶 0.53 mM EDTA (液体) (10X) 15400-054 TrypLE™ Select (液体) 12563-011 TrypLE™ Express (液体) 12605-010 |
弱贴壁性上皮细胞 转化的成纤维细胞 需要确保细胞表面蛋白完整性的原代细胞 | 无钙和镁的HBSS或PBS | 乙二胺四乙酸,甘油,柠檬酸钠 TrypLE™产品 | 无酶细胞解离缓冲液,基于Hanks的13150-016,基于PBS的13151-014 TrypLE™ Select (液体) 12563-011 TrypLE™ Express (液体) 12605-010 |
贴壁能力强的早期传代细胞系 | 无钙和镁的HBSS或PBS | 胰蛋白酶浓度0.25%,溶于1毫摩尔EDTA中 分散酶浓度0.6到2.4单位/毫升,溶于PBS中 | 0.25%胰蛋白酶 1 mM EDTA (液体)25200-056 粉状胰蛋白酶(1:250)27250-018 分散酶 |
上皮细胞 | 0.5毫米到1毫米EDTA | 0.5 mM 到 1 mM EDTA Dispase酶 0.6 到 2.4单位/毫升的PBS缓冲液浓度 | Versene螯合剂 1:5,000 (mMPBS缓冲液中0.53 乙二胺四乙酸) Dispase酶 |
强贴壁,上皮和一些肿瘤细胞株 | 0.5毫米到1毫米EDTA | 0.25%含1毫摩尔EDTA 分散酶0.6到2.4单位/毫升,溶于不含钙镁的PBS中 | 0.25%胰蛋白酶1 mM EDTA (液体)25200-056 乙二胺四乙酸 1:5,000 (0.53 mM EDTA,以PBS稀释) 胰蛋白酶粉末 (1:250)27250-018 分散酶 |
富含胶原蛋白的加厚培养基、多层 加密培养基 | 1毫米EDTA | 0.25% 胰蛋白酶200单位/ml的胶原酶和1 mM的EDTA,以不含钙离子和镁离子的平衡盐溶液配制 | 0.25%胰蛋白酶1 mM EDTA (液体)25200-056 胰蛋白酶粉末 (1:250)27250-018 胶原酶 I型、II型、IV型 |
所有贴壁细胞培养 | 无钙和镁的HBSS或PBS | 刮掉细胞片层 | — |
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments