货号: HCSDCX7LZRPRO
Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR Pro 平台无缝集成了先进的筛选技术,为生命科学领域的快速发现提供了优异的性能。CX7 LZR Pro 专为满足新兴生命科学模型的挑战性需求而设计,集成了激光光源荧光和一体式 Nipkow 旋转盘共焦技术,可为从简单单层到厚球状体样品的各种样品提供出版级质量的图像。
双模式软件和激光自动聚焦方法使得这一平台可用于从简单到复杂的多种模型。 即时表型功能支持同步图像采集和分析,可用于实时多重细胞计数测定。 选配的 Thermo Scientific Amira 软件支持对从神经元内 3D 形态追踪到肿瘤内免疫和癌症细胞同时定位的最复杂研究模型进行 3D 分析,从而可支持下一代转化研究。
除所有高内涵筛选平台的常用功能外,CellInsight CX7 LZR Pro 平台还提供:
新一代 sCMOS 相机
CX7 LZR Pro 平台已升级为使用 sCMOS 相机,可提供超过 95% 的峰值量子效率和低背景 1.0e-即时噪音。该量子效率大大降低了所有波长下的曝光时间,从而提高了高通量性能。通过 -20˚C 冷却,可扩大实验的检测窗口,支持多达 65,536 级灰度检测,同时不会提升背景噪音。
将 Olympus X-line 物镜引入 CX7 Pro
如今,CX7 LZR Pro 平台可提供 Olympus X-line 物镜,从而进一步提高仪器的成像质量和检测性能。现在,使用新的 CX7 LZR Pro 平台可进行标准化的出版级质量成像。
激光光源
七个独立激光器与多色荧光细胞标记相结合,可提供最高的速度和图像质量。
激光光源下,图像更加平整、明亮,而且背景更低。
激光光学引擎
均匀照亮场,产生适合定量分析的最佳图像质量。
与 LED 光源相比, 3D 共焦筛选时间最多缩短 6 倍。
短曝光时间及激光自动聚焦功能
加快图像采集速度。
近红外 (785 nm) 激光激发
通过近红外 (785 nm) 激光激发扩展您的多重复用能力。
自动对焦
双模式自动对焦软件和激光自动对焦模式支持更多的样品类型。
极其明亮的光源
可在宽场或共焦 3D 成像中穿透厚样品。
类别 | 属性 | 说明 |
光学系统 | 相机 | 光学高分辨率荧光相机:
|
光源 | 高输出功率激光光源。使用随附的滤光片组,针对 UV 范围至近红外范围成像进行配置。 | |
物镜 | 标准型(Olympus™ 物镜):
选件(Olympus 物镜):
| |
图像兼容性 | JPG, BMP, GIF, PNG, TIF, C01, DIB | |
物理特性 | 尺寸 | 20 英寸 x 32 英寸 x 18 英寸 (50.8 cm x 81.3 cm x 45.7 cm) |
重量 | 68 kg (150 lb) | |
系统 | 数据管理 | 兼容 Thermo Scientific 图像存储和数据集管理软件 |
软件 | Thermo Scientific HCS Studio 4.0 细胞分析软件,包括 EurekaScan Finder 双程功能 | |
PC | Windows 10 专业版64位 PC,32GB (4x8GB) RAM,Intel™ Xeon™ 处理器,3.7GHz Turbo,RAID I 控制器搭配 1.8TB 硬盘和 256 启动盘。 随附 Dell 24" 高分辨率宽屏显示屏或等同显示屏,键盘和鼠标 | |
功率 | 300 W |
Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR Pro 高内涵分析平台简介
球状体的 3D 共焦扫描快于 LED 光源
3D 4 色图像栈使用 CellInsight Cx7 LZR 及 10x / 0.4 NA 物镜在 A549 球状体上采集。所有 4 色( 20 个切片, 7 μ m 步长)均采用 70 µm 共焦。光源为 405、488、651 和 647 激光器。使用 CellInsight CX7 LZR 平台后,扫描速度相对 LED 光源提高 5.8 倍 ( 1 孔扫描)和 6.1 倍 (39 孔扫描)。
Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR Pro 高内涵仪器允许您在整个荧光光谱范围内优化检测——并多重分析组分以深入探索生物学问题。
蓝色 | 绿色 | 橙色 | 红色 | 深红色 | 近红外 | |
Alexa Fluor Plus 405 | Alexa Fluor Plus 488 | Alexa Fluor Plus 555 | Alexa Fluor Plus 594 | Alexa Fluor Plus 647 | Alexa Fluor Plus 680 | Alexa Fluor Plus 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY | 山羊抗鸡 IgY |
山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG | 山羊抗小鼠 IgG |
山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG | 山羊抗兔 IgG |
山羊抗大鼠 IgG | 山羊抗大鼠 IgG | 山羊抗大鼠 IgG | 山羊抗大鼠 IgG | |||
山羊抗人 IgG | 山羊抗人 IgG | 山羊抗人 IgG | 山羊抗人 IgG | |||
驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG | 驴抗山羊 IgG |
驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG | 驴抗小鼠 IgG |
驴抗大鼠 IgG | 驴抗大鼠 IgG | 驴抗大鼠 IgG | 驴抗大鼠 IgG | |||
驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG | 驴抗兔 IgG |
紫色 | 蓝色 | 绿色/黄色 | 橙色 | 红色 | 深红色 | |
BFP | CFP | GFP emGFP | YFP | RFP mOrange | DsRed mCherry |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。