钙离子检测试剂盒广泛用于通过 G 蛋白偶联受体(GPCR,一类与药物发现相关的大型活性靶标)对激动剂刺激和拮抗剂抑制的信号转导进行细胞内测量。在神经元中,细胞内钙离子在突触活性诱导和信号转导通路激活方面起着关键作用。作为衡量神经元活动的一项指标,钙离子的功能成像是神经科学研究的关键技术。
我们开发了多种 Molecular Probes 离子指示剂,用于借助强荧光信号和多种波长选项来跟踪钙离子。
钙离子检测试剂盒广泛用于通过 G 蛋白偶联受体(GPCR,一类与药物发现相关的大型活性靶标)对激动剂刺激和拮抗剂抑制的信号转导进行细胞内测量。在神经元中,细胞内钙离子在突触活性诱导和信号转导通路激活方面起着关键作用。作为衡量神经元活动的一项指标,钙离子的功能成像是神经科学研究的关键技术。
我们开发了多种 Molecular Probes 离子指示剂,用于借助强荧光信号和多种波长选项来跟踪钙离子。
每种 Oregon Green™ 钙离子指示剂都能以较高的亲和力结合细胞内钙离子,从而提供符合众多应用要求的灵敏度范围。Oregon Green 探针在静息 Ca2+ 水平发出绿色荧光,随着 Ca2+ 浓度的增加,其荧光强度增加14倍。该产品具有细胞不透过性配方可供选择,可通过显微注射、贴片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样,并以葡聚糖偶联物的形式在细胞中保留更长时间。
细胞可透过性配方可上样至细胞培养基中,并与微孔板检测试剂盒和流式细胞分析以及成像检测试剂盒兼容。
图2.使用 Oregon Green 488 BAPTA-1 获得的非洲爪蟾卵母细胞中的钙“泡”共聚焦线扫描图像。
Fluo 系列钙离子指示剂在静息 Ca2+ 水平发出极少的荧光,随着 Ca2+ 浓度的增加,其荧光强度均增加 >100倍。每种 fluo 染料均以特有的亲和力结合细胞内钙离子,从而提供与不同 Ca2+ 浓度相匹配的灵敏度范围。Fluo 染料有细胞不透过性配方可供选择,可通过显微注射、贴片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样。
细胞可透过性配方可上样至细胞培养基中,并与成像和微孔板检测试剂盒(包括 HTS)兼容。
图3.用 5 µM Fluo-4 染色的 HeLa 细胞。
基于罗丹明的钙离子指示剂包含一系列用于检测 Ca2+ 浓度大幅或细微变化的探针。钙离子结合后,其荧光强度增加50倍,同时提供了多种波长,可与 GFP 或绿色荧光染料结合使用进行多重检测。
可以使用膜可透过性配方或通过显微注射、贴片移液器或胞饮细胞上样剂对细胞进行上样。特别是,Rhod-2 可定位到线粒体,并可与成像、流式细胞分析、微孔板检测试剂盒和 HCS 平台配合使用。
结果 | 结合 Ca2+ 后荧光强度增加14倍。静息钙离子水平的可见荧光使得该染料有助于在刺激前显现细胞位置/结构。 | ||||
检测范围 | 检测细胞内钙离子的细微变化 | 检测细胞内钙离子的中度变化 | 检测细胞内钙离子的大幅变化 | ||
荧光基团 | Oregon Green 488 BAPTA-1 | Oregon Green 488 BAPTA-6F | Oregon Green 488 BAPTA-5N | ||
标准滤光片组 | FITC | FITC | |||
激发/发射波长 (nm) | 494/523 | 492/517 | |||
参考文献 | 文献列表 | ||||
是否可透过细胞? | 可透过 | 不可透过 | 不可透过 | 不可透过 | 不可透过 |
检测平台 | 流式细胞分析、微孔板、成像 | 成像 | 成像 | 成像 | 成像 |
使用说明 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 葡聚糖可减少细胞泄漏 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | |
产品规格 | 10 x 50 µg | 500 µg | 5 mg | 500 µg | 500 µg |
货号 | O6807 | O6806 | O6798 | O23990 | O6812 |
结果 | 结合 Ca2+ 后荧光发射强度大幅增加(>100 倍),在静息钙离子水平发出极少的荧光。 | |||||
检测范围 | 检测细胞内钙离子的细微变化 | 检测细胞内钙离子的中度变化 | 检测细胞内钙离子的大幅变化 | |||
荧光基团 | Fluo-4 | Fluo-5F | Fluo-4FF | |||
标准滤光片组 | FITC | |||||
激发/发射波长 (nm) | 494/506 | 494/516 | 494/516 | |||
参考文献 | 文献列表 | 文献列表 | 文献列表 | |||
是否可透过细胞? | 可透过 | 不可透过 | 可透过 | 不可透过 | 可透过 | 不可透过 |
检测平台 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 |
使用说明 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 |
产品规格 | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
货号 | F14201 | F14200 | F14222 | F14221 | F23981 | F23980 |
X-Rhod-1,AM,可透过细胞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
结果 | 结合 Ca2+ 后荧光发射强度大幅增加。可与 GFP 或绿色荧光染料结合使用。 | ||||
检测范围 | 定位到线粒体 | 检测 Ca2+ 的细微变化 | 检测 Ca2+ 的大幅变化 | ||
荧光基团 | Rhod-2 | X-Rhod-1 | X-Rhod-5F | ||
标准滤光片组 | TRITC | 罗丹明 | 罗丹明 | ||
激发/发射波长 (nm) | 552/581 | 580/602 | 581/603 | ||
参考文献 | 文献列表 | 文献列表 | |||
是否可透过细胞? | 可透过 | 不可透过 | 可透过 | 可透过 | 不可透过 |
检测平台 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 | 成像 | 成像 | 成像 |
使用说明 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 |
产品规格 | 20 x 50 µg | 1 mg | 10 x 50 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
货号 | R1244 | R14220 | X14210 | X23985 | X23984 |
结果 | 结合 Ca2+ 后荧光强度增加14倍。静息钙离子水平的可见荧光使得该染料有助于在刺激前显现细胞位置/结构。 | ||||
检测范围 | 检测细胞内钙离子的细微变化 | 检测细胞内钙离子的中度变化 | 检测细胞内钙离子的大幅变化 | ||
荧光基团 | Oregon Green 488 BAPTA-1 | Oregon Green 488 BAPTA-6F | Oregon Green 488 BAPTA-5N | ||
标准滤光片组 | FITC | FITC | |||
激发/发射波长 (nm) | 494/523 | 492/517 | |||
参考文献 | 文献列表 | ||||
是否可透过细胞? | 可透过 | 不可透过 | 不可透过 | 不可透过 | 不可透过 |
检测平台 | 流式细胞分析、微孔板、成像 | 成像 | 成像 | 成像 | 成像 |
使用说明 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 葡聚糖可减少细胞泄漏 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | |
产品规格 | 10 x 50 µg | 500 µg | 5 mg | 500 µg | 500 µg |
货号 | O6807 | O6806 | O6798 | O23990 | O6812 |
结果 | 结合 Ca2+ 后荧光发射强度大幅增加(>100 倍),在静息钙离子水平发出极少的荧光。 | |||||
检测范围 | 检测细胞内钙离子的细微变化 | 检测细胞内钙离子的中度变化 | 检测细胞内钙离子的大幅变化 | |||
荧光基团 | Fluo-4 | Fluo-5F | Fluo-4FF | |||
标准滤光片组 | FITC | |||||
激发/发射波长 (nm) | 494/506 | 494/516 | 494/516 | |||
参考文献 | 文献列表 | 文献列表 | 文献列表 | |||
是否可透过细胞? | 可透过 | 不可透过 | 可透过 | 不可透过 | 可透过 | 不可透过 |
检测平台 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 |
使用说明 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 |
产品规格 | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
货号 | F14201 | F14200 | F14222 | F14221 | F23981 | F23980 |
X-Rhod-1,AM,可透过细胞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
结果 | 结合 Ca2+ 后荧光发射强度大幅增加。可与 GFP 或绿色荧光染料结合使用。 | ||||
检测范围 | 定位到线粒体 | 检测 Ca2+ 的细微变化 | 检测 Ca2+ 的大幅变化 | ||
荧光基团 | Rhod-2 | X-Rhod-1 | X-Rhod-5F | ||
标准滤光片组 | TRITC | 罗丹明 | 罗丹明 | ||
激发/发射波长 (nm) | 552/581 | 580/602 | 581/603 | ||
参考文献 | 文献列表 | 文献列表 | |||
是否可透过细胞? | 可透过 | 不可透过 | 可透过 | 可透过 | 不可透过 |
检测平台 | 成像、流式细胞分析、微孔板、HCS | 成像 | 成像 | 成像 | 成像 |
使用说明 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 |
产品规格 | 20 x 50 µg | 1 mg | 10 x 50 µg | 10 x 50 µg | 500 µg |
货号 | R1244 | R14220 | X14210 | X23985 | X23984 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。