除了您的钙信号平台外,Invitrogen提供了另一种可以满足您需求的解决方案。我们的产品具有多种不同的试剂盒规格,可以满足所有筛选需求,无论是大规模还是小规模的筛选。想了解更多关于这些多功能产品的信息,请参见下方钙抑制剂选择指南中的链接。
钙指示剂 | 应用 |
Fluo-4 Direct™ | Fluo-4 Direct™钙分析产品提供了同源的添加型的即读的Fluo-4配方,非常适于HTS应用。该分析含有抑制背景的淬灭剂,可以在含有血清的培养基存在的情况下进行大规模分析。 |
Fluo-3 | Fluo-3是Fluo产品家族的第一代产品。Fluo-3成像会显示出在Ca2+信号通路中很多元素过程的空间动态情况。自1996年起,Fluo-3被广泛地运用于药物发现过程中基于细胞的高通量筛选分析中。 |
Fluo-4 AM | Fluo-4 AM是具有市场领先地位的钙分析荧光试剂,其中不含有背景抑制性的淬灭剂染料。Fluo-4 AM是fluo-3的一种类似物,其中两个氯基团由fluorines基团取代。这一很小的结构修饰带来了488nm处荧光激发的增强,从而可以在共聚焦显微镜、流式细胞仪及微平板筛选等应用中获得更高的信号水平, |
Fluo-4 NW | Fluo-4 NW与Fluo-4 AM具有类似的优点,不过其配方已进行了改进,添加了PowerLoad™,而且在移除培养基后不需要额外的清洗步骤。 |
Premo™ Cameleon | 通过Premo™ Cameleon钙传感器与高效易用的BacMam技术的结合,我们的第一代Premo™产品提供了独有的基于基因工程编码的FRET的生物传感器,它可以在数天内检测到活细胞以及细胞分裂过程中实时的钙离子流动。 |
Fura-2 | Fura-2已成为荧光比例成像显微镜的首选染料,相比发射波长其在改变激发波长中更具有实用性。结合Ca2+之后,fura-2会表现出激发光谱在300到400nm范围内的吸收偏移,此时它所检测的吸收波长为~510 nm。 |
Indo-1 | Indo-1是流式细胞仪的首选染料,其更适于通过单波长激光进行激发——通常为氩离子激光的351-364nm光谱线——并可检测2种吸收波长。indo-1的最大吸收波长在无Ca2+培养基中会偏移至~475 nm,而当染料已饱和结合Ca2+其最大吸收波长为~400 nm。 |
荧光染料加载试剂及存留试剂
试剂 | 应用 |
PowerLoad™ 浓缩剂 | PowerLoad™浓缩剂是一种优化过的非离子配方,Pluronic表面活性多元醇的设计用于帮助非水溶性染料在生理培养基中的溶解,以达到细胞中加载最大量染料的作用。 |
水溶性丙磺舒 | 水溶性丙磺舒是传统丙磺舒的升级配方,可以溶于水,更方便制备。为了起到存留染料的作用,使用丙磺舒来抑制荧光染料的外排是降低基底荧光强度的一种实用方法。 |
腔肠素 | 腔肠素及其衍生物与水母蛋白的复合可以在细胞内提供钙离子冷光信号,从而排除常见的细胞荧光干扰问题。 |