细胞内 Mg2+ 对于介导酶反应、DNA 合成、激素分泌和肌肉收缩非常重要。为便于研究镁离子在这些方面以及其他细胞功能中的作用,Invitrogen 荧光指示剂可提供比率式信号或强度型信号以根据紫外或可见光激发来报告 Mg2+ 浓度。
镁离子指示剂
- 紫外或可见光激发
- 比率式或基于强度的测量
由于 Mg2+ 浓度的生理变化相对较小,使用荧光 Mg2+ 指示剂进行的测量比进行细胞内 Ca2+ 测定更困难,但 Mg2+ 指示剂通常用于最大限度地响应细胞内常见的 Mg2+ 浓度,范围通常为约 0.1 mM 至 6 mM。
镁离子指示剂可用于测量心肌兴奋过程中 NMDA 通道阻滞的缓解情况和通过 L 型 Ca2+ 通道进入的情况。
Mag-Fura-2,四钾盐 | Mag-Fura-2,AM | Magnesium Green,五钾盐 | Magnesium Green,AM | |
---|---|---|---|---|
结果 | 根据离子依赖性光谱迁移,可对 Mg2+ 浓度进行比率式测定 | 随着 Mg2+ 的结合,荧光增强 | ||
检测范围 | 对 Mg2+ 具有高亲和力 | 对 Mg2+ 具有极高亲和力 | ||
荧光基团 | Mag-Furan-2 | Magnesium Green | ||
标准滤光片组 | 比率式和紫外激发,在 510 nm 处测量 | FITC | ||
激发/发射波长 (nm) | 369/511至330/491 | ~506/531 | ||
参考文献 | 文献列表 | 文献列表 | ||
是否可透过细胞? | 不可透过 | 可透过 | 不可透过 | 可透过 |
检测平台 | 成像 | 流式细胞分析、微孔板、成像 | 成像 | 流式细胞分析、微孔板、成像 |
使用说明 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 | 通过显微注射、膜片移液器或胞饮细胞上样剂进行上样 | 上样到细胞培养基中 |
产品规格 | 1 mg | 20 x 50 µg | 1 mg | 20 x 50 µg |
货号 | M1290 | M1292 | M3733 | M3735 |
相关资源
Molecular Probes 手册
更多信息
仅供科研使用,不可用于诊断目的。