HRP辣根过氧化物酶标记二抗通常用于如免疫印迹、酶联免疫吸附试验以及免疫组织化学等应用。无论在化学发光法中、在比色法中还是在荧光法中,HRP标记二抗需要结合高信噪比的底物。
我们的HRP标记的二抗与其他市售HRP标记的二抗相比,可提供极高水平的稀释比和灵敏度。交叉吸附的HRP标记二抗背景值更低。浏览此页面,寻找合适的HRP标记二抗和高灵敏度底物,提高低、中或高丰度蛋白质的检测灵敏度和信噪比。
HRP标记的二抗应用
我们提供的高活性辣根过氧化物酶HRP标记的二抗应用分类如下所示,包括HRP标记的二抗选择表,以及每种应用中推荐的底物,如化学发光、显色、比色或荧光等。查看我们的小包装羊抗小鼠HRP二抗,羊抗兔HRP二抗,羊抗大鼠HRP二抗等,为您的免疫荧光或免疫组化选择合适的二抗。
表2.用于免疫印迹的HRP标记二抗
靶向物种 | 宿主 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山羊 | 兔 | 小鼠 | 驴 | 鸡 | 大鼠 | 绵羊 | |
抗小鼠 | HRP标记山羊抗小鼠 | HRP标记兔抗小鼠 | — | HRP标记驴抗小鼠 | HRP标记鸡抗小鼠 | HRP标记大鼠抗小鼠 | — |
抗人 | HRP标记山羊抗人 | HRP标记兔抗人 | HRP标记小鼠抗人 | — | HRP标记鸡抗人 | — | HRP标记绵羊抗人 |
抗兔 | HRP标记山羊抗兔 | — | HRP标记小鼠抗兔 | HRP标记驴抗兔 | HRP标记鸡抗兔 | — | HRP标记绵羊抗兔 |
抗大鼠 | HRP标记山羊抗大鼠 | HRP标记兔抗大鼠 | HRP标记小鼠抗大鼠 | HRP标记驴抗大鼠 | HRP标记鸡抗大鼠 | — | HRP标记绵羊抗大鼠 |
抗山羊 | — | HRP标记兔抗山羊 | HRP标记小鼠抗山羊 | HRP标记驴抗山羊 | HRP标记鸡抗山羊 | — | — |
抗牛 | HRP标记山羊抗牛 | HRP标记兔抗牛 | — | — | HRP标记鸡抗牛 | — | HRP标记绵羊抗牛 |
抗鸡 | HRP标记山羊抗鸡 | HRP标记兔抗鸡 | — | HRP标记驴抗鸡 | — | — | — |
抗仓鼠 | HRP标记山羊抗仓鼠 | HRP标记兔抗仓鼠 | — | — | — | — | — |
抗豚鼠 | HRP标记山羊抗豚鼠 | HRP标记兔抗豚鼠 | — | — | — | — | HRP标记绵羊抗豚鼠 |
抗绵羊 | — | HRP标记兔抗绵羊 | — | HRP标记驴抗绵羊 | — | — | — |
抗狗 | HRP标记山羊抗狗 | — | — | — | — | — | — |
抗猪 | — | HRP标记兔抗猪 | — | — | — | — | — |
抗骆驼 | HRP标记山羊抗骆驼 | HRP标记兔抗骆驼 | — | — | — | — | — |
抗驴 | HRP标记山羊抗驴 | HRP标记兔抗驴 | — | — | — | — | — |
抗猫 | HRP标记山羊抗猫 | — | — | — | — | — | — |
推荐用于免疫印迹的HRP底物
SuperSignal West Atto超高灵敏度底物 | SuperSignal West Pico PLUS化学发光底物 | 一步法Ultra TMB Blotting |
---|---|---|
检测方法:化学发光 | 检测方法:化学发光 | 检测方法:显色法 |
灵敏度最高,无需优化 | 动态范围宽,用于日常免疫印迹 | 所有显色法底物中灵敏度最高 |
推荐的抗体稀释度:1°:1:5,000 2°:1:100,000到1:250,000 | 推荐的抗体稀释度:1°:1:1,000 2°:1: 20,000到1:100,000 | 推荐的抗体稀释度:1°:1:1,000 2°:1:5,000到1:10,000 |
在此订购 | 在此订购 | 在此订购 |
表 2.应用于酶联免疫吸附试验的HRP标记二抗
推荐用于酶联免疫吸附试验的HRP底物
SuperSignal ELISA Pico | 一步法Ultra TMB-ELISA底物溶液 | QuantaBlu Fluorogenic 底物 |
---|---|---|
检测方法:化学发光 | 检测方法:比色法 | 检测方法:荧光 |
灵敏度高,易于优化 | 用于显色法检测最灵敏,即用型 | 灵敏度高,动态范围宽且性能稳定 |
推荐的抗体稀释度:1° 1:1,000 2° 1:10,000到1:50,000 | 推荐的抗体稀释度:1° 1:1,000; 2° 1:5,000到1:50,000 | 推荐的抗体稀释度:1° 1:500 2° 1:5,000到1:20,000 |
在此订购 | 在此订购 | 在此订购 |
表 3.用于免疫组织化学的HRP标记二抗
推荐用于免疫组织化学的HRP底物
金属增强型 DAB 底物试剂盒 | Pierce CN/DAB底物试剂盒 |
---|---|
检测方法:显色法,比色法 | 检测方法:显色法 |
灵敏度高 | 常规的日常应用 |
推荐的抗体稀释度: 1°:1:1,000 2°:1:5,000到1:50,000 | 推荐的抗体稀释度: 1°:1:500 2°:1:2,000到1:20,000 |
在此订购 | 在此订购 |
表 4.用于免疫细胞化学的HRP标记二抗
靶向物种 | 宿主 | ||||
---|---|---|---|---|---|
山羊 | 兔 | 小鼠 | 驴 | 大鼠 | |
抗小鼠 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗小鼠 | 辣根过氧化物酶标记兔抗小鼠 | — | — | 辣根过氧化物酶标记大鼠抗小鼠 |
抗人 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗人 | 辣根过氧化物酶标记兔抗人 | 辣根过氧化物酶标记小鼠抗人 | — | — |
抗兔 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗兔 | — | 辣根过氧化物酶标记小鼠抗兔 | 辣根过氧化物酶标记驴抗兔 | — |
抗大鼠 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗大鼠 | — | — | — | — |
抗山羊 | — | 辣根过氧化物酶标记兔抗山羊 | 辣根过氧化物酶标记小鼠抗山羊 | — | — |
抗鸡 | — | 辣根过氧化物酶标记兔抗鸡 | — | — | — |
抗绵羊 | — | 辣根过氧化物酶标记兔抗绵羊 | — | — | — |
表2.用于免疫印迹的HRP标记二抗
靶向物种 | 宿主 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
山羊 | 兔 | 小鼠 | 驴 | 鸡 | 大鼠 | 绵羊 | |
抗小鼠 | HRP标记山羊抗小鼠 | HRP标记兔抗小鼠 | — | HRP标记驴抗小鼠 | HRP标记鸡抗小鼠 | HRP标记大鼠抗小鼠 | — |
抗人 | HRP标记山羊抗人 | HRP标记兔抗人 | HRP标记小鼠抗人 | — | HRP标记鸡抗人 | — | HRP标记绵羊抗人 |
抗兔 | HRP标记山羊抗兔 | — | HRP标记小鼠抗兔 | HRP标记驴抗兔 | HRP标记鸡抗兔 | — | HRP标记绵羊抗兔 |
抗大鼠 | HRP标记山羊抗大鼠 | HRP标记兔抗大鼠 | HRP标记小鼠抗大鼠 | HRP标记驴抗大鼠 | HRP标记鸡抗大鼠 | — | HRP标记绵羊抗大鼠 |
抗山羊 | — | HRP标记兔抗山羊 | HRP标记小鼠抗山羊 | HRP标记驴抗山羊 | HRP标记鸡抗山羊 | — | — |
抗牛 | HRP标记山羊抗牛 | HRP标记兔抗牛 | — | — | HRP标记鸡抗牛 | — | HRP标记绵羊抗牛 |
抗鸡 | HRP标记山羊抗鸡 | HRP标记兔抗鸡 | — | HRP标记驴抗鸡 | — | — | — |
抗仓鼠 | HRP标记山羊抗仓鼠 | HRP标记兔抗仓鼠 | — | — | — | — | — |
抗豚鼠 | HRP标记山羊抗豚鼠 | HRP标记兔抗豚鼠 | — | — | — | — | HRP标记绵羊抗豚鼠 |
抗绵羊 | — | HRP标记兔抗绵羊 | — | HRP标记驴抗绵羊 | — | — | — |
抗狗 | HRP标记山羊抗狗 | — | — | — | — | — | — |
抗猪 | — | HRP标记兔抗猪 | — | — | — | — | — |
抗骆驼 | HRP标记山羊抗骆驼 | HRP标记兔抗骆驼 | — | — | — | — | — |
抗驴 | HRP标记山羊抗驴 | HRP标记兔抗驴 | — | — | — | — | — |
抗猫 | HRP标记山羊抗猫 | — | — | — | — | — | — |
推荐用于免疫印迹的HRP底物
SuperSignal West Atto超高灵敏度底物 | SuperSignal West Pico PLUS化学发光底物 | 一步法Ultra TMB Blotting |
---|---|---|
检测方法:化学发光 | 检测方法:化学发光 | 检测方法:显色法 |
灵敏度最高,无需优化 | 动态范围宽,用于日常免疫印迹 | 所有显色法底物中灵敏度最高 |
推荐的抗体稀释度:1°:1:5,000 2°:1:100,000到1:250,000 | 推荐的抗体稀释度:1°:1:1,000 2°:1: 20,000到1:100,000 | 推荐的抗体稀释度:1°:1:1,000 2°:1:5,000到1:10,000 |
在此订购 | 在此订购 | 在此订购 |
表 2.应用于酶联免疫吸附试验的HRP标记二抗
推荐用于酶联免疫吸附试验的HRP底物
SuperSignal ELISA Pico | 一步法Ultra TMB-ELISA底物溶液 | QuantaBlu Fluorogenic 底物 |
---|---|---|
检测方法:化学发光 | 检测方法:比色法 | 检测方法:荧光 |
灵敏度高,易于优化 | 用于显色法检测最灵敏,即用型 | 灵敏度高,动态范围宽且性能稳定 |
推荐的抗体稀释度:1° 1:1,000 2° 1:10,000到1:50,000 | 推荐的抗体稀释度:1° 1:1,000; 2° 1:5,000到1:50,000 | 推荐的抗体稀释度:1° 1:500 2° 1:5,000到1:20,000 |
在此订购 | 在此订购 | 在此订购 |
表 3.用于免疫组织化学的HRP标记二抗
推荐用于免疫组织化学的HRP底物
金属增强型 DAB 底物试剂盒 | Pierce CN/DAB底物试剂盒 |
---|---|
检测方法:显色法,比色法 | 检测方法:显色法 |
灵敏度高 | 常规的日常应用 |
推荐的抗体稀释度: 1°:1:1,000 2°:1:5,000到1:50,000 | 推荐的抗体稀释度: 1°:1:500 2°:1:2,000到1:20,000 |
在此订购 | 在此订购 |
表 4.用于免疫细胞化学的HRP标记二抗
靶向物种 | 宿主 | ||||
---|---|---|---|---|---|
山羊 | 兔 | 小鼠 | 驴 | 大鼠 | |
抗小鼠 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗小鼠 | 辣根过氧化物酶标记兔抗小鼠 | — | — | 辣根过氧化物酶标记大鼠抗小鼠 |
抗人 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗人 | 辣根过氧化物酶标记兔抗人 | 辣根过氧化物酶标记小鼠抗人 | — | — |
抗兔 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗兔 | — | 辣根过氧化物酶标记小鼠抗兔 | 辣根过氧化物酶标记驴抗兔 | — |
抗大鼠 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗大鼠 | — | — | — | — |
抗山羊 | — | 辣根过氧化物酶标记兔抗山羊 | 辣根过氧化物酶标记小鼠抗山羊 | — | — |
抗鸡 | — | 辣根过氧化物酶标记兔抗鸡 | — | — | — |
抗绵羊 | — | 辣根过氧化物酶标记兔抗绵羊 | — | — | — |
检索HRP标记F(ab’)2二抗
检索用于放大信号的HRP-多聚体标记二抗
Tyramide SuperBoost 试剂盒:用于IHC、ICC和FISH的荧光底物技术
Tyramide SuperBoost信号放大技术是一种通过多重荧光免疫细胞化学(ICC)、免疫组织化学(IHC)和原位杂交(ISH)应用检测低丰度靶标的高灵敏度方法。Tyramide SuperBoost技术将明亮的Alexa Fluor染料与HRP介导的酪胺信号放大相结合,在标准ICC/IHC/ISH等应用中信噪比更高、精确度更高以及灵敏度高达10-200倍。
Alexa Fluor Tyramide试剂是SuperBoost Tyramide 信号放大试剂盒的组分之一,它可与任何HRP标记抗体一起使用,放大Tyramide信号,通过多重荧光ICC、IHC和ISH检测低丰度靶标蛋白。
点击此处查看Tyramide SuperBoost信号放大试剂盒
查找适合您实验的 western blot化学发光底物
查找适合您实验的一抗和二抗