赛默飞提供丰富的标记和非标记二抗,包括羊抗兔二抗、羊抗鼠二抗、鼠抗兔二抗、驴抗兔二抗等多种Alexa Fluor/HRP二抗,可用于一抗的化学发光、荧光和显色检测。二抗用于靶抗原的间接检测。 二抗可通过信号放大提高灵敏度,并为标记和检测提供了更大灵活性。 我们提供多种选择的高质量标记和未标记二抗,可用于一抗的荧光、显色和化学发光检测,适合各种应用,例如细胞成像、流式细胞检测和蛋白质免疫印迹。
Thermo Fisher Scientific荣获抗体行业权威奖项“2019 CiteAb Awards”!
全球最大的抗体搜索引擎公司CiteAb根据上一年二抗引用文献数量排名,为Invitrogen授予了“年度最佳二抗供应商“奖项。
酶标二抗通常用于如免疫印迹、酶联免疫吸附试验以及免疫组织化学等应用。我们的HRP二抗与其他市售产品相比,可提供较高的稀释和灵敏度。交叉吸附的HRP二抗背景值更低。浏览此页面,寻找合适的HRP二抗和高灵敏度底物。
了解更多
热销二抗产品
二抗选择表
用于免疫荧光的固定剂、封片剂和其他细胞器标记试剂的快速链接
二抗相关应用
蛋白免疫印迹试剂及仪器,化学发光、显色及荧光检测底物,封闭缓冲液,以及标记二抗
我们提供多种 ELISA 试剂盒供选择,这些试剂盒针对疾病相关的各种蛋白质,可在免疫学、癌症、神经退行性疾病、干细胞以及其它领域开展研究。
细胞成像应用的试剂和试剂盒,如荧光显微镜、IHC、ISH、HCS、LCM 以及小动物活体成像
抗体、细胞功能试剂、Attune™ 流式细胞仪以及仪器校准产品