与化学发光或荧光印迹应用不同,显色底物不需要使用特殊设备即可看到分析结果。我们提供多种显色底物,满足您的不同实验需求。
1-Step Ultra TMB底物
蓝色沉淀物 |
---|
检测限:20 pg |
颜色:深蓝色 |
推荐抗体稀释比(1 mg/ml 储备液): 1°: 1:1,000 2°: 1:5,000-1:10,000 |
特点:即用型溶液 |
通过处理膜以增强信噪比
Thermo Fisher Scientific 产品 | 描述 | 订购 |
---|---|---|
SuperSignal 蛋白质印迹增强剂 | 含膜处理试剂和一抗稀释剂,与未使用该试剂时相比,信号强度和灵敏度都提高了 3 到 10 倍。 | 46641 |
1-Step NBT/BCIP底物
即用型溶液 |
---|
检测限:30 pg |
颜色:黑紫色 |
推荐抗体稀释比(1 mg/ml 储备液): 1°: 1:500 2°: 1:5,000-1:50,000 |
何时使用:搭配碱性磷酸酶标记的抗体或探针 |
AP 底物的相关产品
显色或沉淀底物已广泛使用多年,是一种最简单且最具成本效益的蛋白质印迹检测方法。当这些底物与适当的酶接触时,它们转化为沉淀在膜上的不溶性有色产物。由此产生的有色条带或斑点印迹不需要特殊设备进行处理或显色。显色印迹底物有多种规格和包装形式。选择适合的底物需要考虑酶标记物、所需灵敏度,以及所需信号形式或检测方法。
主要优势
- 无需特殊仪器
- 检测高丰度靶点最划算的选择
用辣根过氧化物酶(HRP)进行蛋白质印迹的显色底物
显色 HRP 蛋白质印迹最常使用的底物有 TMB、4-CN 和 DAB。
3,3’,5,5'-四甲基联苯胺(TMB)分子量为 240.4,最常用作 ELISA 中的 HRP 底物。然而,在 HRP 和过氧化物存在的情况下,产生可沉淀在膜上的水溶性蓝色产物。Thermo Scientific 1-Step Ultra TMB-Blotting 底物溶液是一种单组分过氧化物酶底物,用于蛋白质印迹和免疫组化。产物的沉淀导致酶所在之处出现深蓝色条带。 1-Step TMB-Blotting 底物溶液尤其适用于需要高信噪比的应用。
4-氯-1-萘酚(4CN)的分子量为 178.6,可用于印迹和免疫组化中 的HRP显色检测。该沉淀物不如 TMB 和 DAB 灵敏和稳定,但醇溶性沉淀物显像良好并具有明显的蓝紫色,有助于双染色分析。
另一种广泛使用的 HRP 底物是 3,3'-二氨基联苯胺(DAB),分子量为 214.1,在 HRP 和过氧化物存在的情况下可产生棕色沉淀。棕色不溶性产物可轻松与四氧化锇螯合。这种特性使 DAB 成为电子显微镜的理想选择。通过添加可形成络合物的金属如镍、铜、银和钴增强 DAB 显色。金属络合物产生的颜色比单独使用 DAB 产生的颜色更深,增强了染色分析的灵敏度。
通常将 4-CN 和 DAB 各自的优势集中于一个底物混合物中。CN/DAB 底物具有出色的灵敏度,产生的深黑色沉淀物可很好地成像,并且在蛋白质印迹和斑点印迹应用中效果很好。
显色碱性磷酸酶蛋白质印迹底物
针对基于碱性磷酸酶的免疫印迹或染色,理想系统是 NBT 和 BCIP 的组合。它们在一起时会产生强烈的黑紫色沉淀,比单独使用其中一种底物灵敏度更高。该反应以稳定的速率进行,允许精确控制其相对灵敏度。NBT/BCIP 的特点是可产生锐利清晰的条带,膜的背景染色低。
硝基蓝四唑(NBT)的分子量为 817.6,属于四唑盐杂环有机化合物。还原后,该化合物产生一种高度显色的水不溶性产物 NBT-甲腊。该底物广泛用于免疫化学分析和技术,因为甲腊的显色呈线性且在较宽的动态范围内保持稳定。
5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸酯(BCIP)的分子量为 433.6,碱性磷酸酶(AP)水解产生蓝紫色沉淀,可沉积在硝酸纤维素膜或尼龙膜上。BCIP 可用作免疫印迹和免疫组织化学研究的显色底物。
1-Step Ultra TMB底物
蓝色沉淀物 |
---|
检测限:20 pg |
颜色:深蓝色 |
推荐抗体稀释比(1 mg/ml 储备液): 1°: 1:1,000 2°: 1:5,000-1:10,000 |
特点:即用型溶液 |
通过处理膜以增强信噪比
Thermo Fisher Scientific 产品 | 描述 | 订购 |
---|---|---|
SuperSignal 蛋白质印迹增强剂 | 含膜处理试剂和一抗稀释剂,与未使用该试剂时相比,信号强度和灵敏度都提高了 3 到 10 倍。 | 46641 |
1-Step NBT/BCIP底物
即用型溶液 |
---|
检测限:30 pg |
颜色:黑紫色 |
推荐抗体稀释比(1 mg/ml 储备液): 1°: 1:500 2°: 1:5,000-1:50,000 |
何时使用:搭配碱性磷酸酶标记的抗体或探针 |
AP 底物的相关产品
显色或沉淀底物已广泛使用多年,是一种最简单且最具成本效益的蛋白质印迹检测方法。当这些底物与适当的酶接触时,它们转化为沉淀在膜上的不溶性有色产物。由此产生的有色条带或斑点印迹不需要特殊设备进行处理或显色。显色印迹底物有多种规格和包装形式。选择适合的底物需要考虑酶标记物、所需灵敏度,以及所需信号形式或检测方法。
主要优势
- 无需特殊仪器
- 检测高丰度靶点最划算的选择
用辣根过氧化物酶(HRP)进行蛋白质印迹的显色底物
显色 HRP 蛋白质印迹最常使用的底物有 TMB、4-CN 和 DAB。
3,3’,5,5'-四甲基联苯胺(TMB)分子量为 240.4,最常用作 ELISA 中的 HRP 底物。然而,在 HRP 和过氧化物存在的情况下,产生可沉淀在膜上的水溶性蓝色产物。Thermo Scientific 1-Step Ultra TMB-Blotting 底物溶液是一种单组分过氧化物酶底物,用于蛋白质印迹和免疫组化。产物的沉淀导致酶所在之处出现深蓝色条带。 1-Step TMB-Blotting 底物溶液尤其适用于需要高信噪比的应用。
4-氯-1-萘酚(4CN)的分子量为 178.6,可用于印迹和免疫组化中 的HRP显色检测。该沉淀物不如 TMB 和 DAB 灵敏和稳定,但醇溶性沉淀物显像良好并具有明显的蓝紫色,有助于双染色分析。
另一种广泛使用的 HRP 底物是 3,3'-二氨基联苯胺(DAB),分子量为 214.1,在 HRP 和过氧化物存在的情况下可产生棕色沉淀。棕色不溶性产物可轻松与四氧化锇螯合。这种特性使 DAB 成为电子显微镜的理想选择。通过添加可形成络合物的金属如镍、铜、银和钴增强 DAB 显色。金属络合物产生的颜色比单独使用 DAB 产生的颜色更深,增强了染色分析的灵敏度。
通常将 4-CN 和 DAB 各自的优势集中于一个底物混合物中。CN/DAB 底物具有出色的灵敏度,产生的深黑色沉淀物可很好地成像,并且在蛋白质印迹和斑点印迹应用中效果很好。
显色碱性磷酸酶蛋白质印迹底物
针对基于碱性磷酸酶的免疫印迹或染色,理想系统是 NBT 和 BCIP 的组合。它们在一起时会产生强烈的黑紫色沉淀,比单独使用其中一种底物灵敏度更高。该反应以稳定的速率进行,允许精确控制其相对灵敏度。NBT/BCIP 的特点是可产生锐利清晰的条带,膜的背景染色低。
硝基蓝四唑(NBT)的分子量为 817.6,属于四唑盐杂环有机化合物。还原后,该化合物产生一种高度显色的水不溶性产物 NBT-甲腊。该底物广泛用于免疫化学分析和技术,因为甲腊的显色呈线性且在较宽的动态范围内保持稳定。
5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸酯(BCIP)的分子量为 433.6,碱性磷酸酶(AP)水解产生蓝紫色沉淀,可沉积在硝酸纤维素膜或尼龙膜上。BCIP 可用作免疫印迹和免疫组织化学研究的显色底物。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。