荧光染料标记的二抗为多种应用中的蛋白质鉴定提供了一项必需工具,这些应用包括荧光细胞成像、免疫印迹分析和免疫组化等。荧光标记二抗的优势包括信号更明亮、具有多重检测能力和易用性(有许多抗体已经预先与不同颜色的染料进行了标记,多种抗体可供选择)。赛默飞可为您的研究提供多种荧光染料标记的二抗,具有60多种荧光染料和组合染料以及纳米晶体,特异检测多种目标和宿主种属,广泛适用于免疫荧光以及WB。
荧光二抗产品快速链接
Alexa Fluor 荧光染料标记二抗 | 其他荧光染料标记 二抗 | 酶和生物素标记的二抗 |
---|---|---|
全新Alexa Fluor Plus 二抗 – 一种创新型荧光二抗产品,为您的珍贵样品提供更高信噪比。 |
荧光染料结合技术对比
查看经典荧光染料 Alexa Fluor 与 Alexa Fluor Plus 二抗结合物的比较结果。
经典的荧光染料 结合物 | Alexa Fluor 结合物 | Alexa Fluor Plus 结合物 | |
简介 | 经济实惠的传统染料的二抗结合物 | 明亮且稳定的行业领先染料的二抗结合物 | 创新的专利染料的高度交叉吸附性二抗结合物 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | 低 | 中 | 高 |
光稳定性 | 光稳定性水平各异,具体取决于染料 | 光稳定 | 光稳定 |
特异性 | 有不同方案可供选择 | 有不同方案可供选择 | 高特异性,低交叉反应性 (高度交叉吸附性) |
灵敏度和亮度 | 灵敏度和亮度均低于领先的Alexa Fluor结合物 | 公认的亮度和灵敏度标准 | 在IF/ICC成像和荧光蛋白印迹中,灵敏度和亮度优于领先的Alexa Fluor结合物 |
研究领域 | 专为样品易获取的研究领域的高丰度蛋白的检测而设计 | 设计用于大多数研究领域中中高丰度蛋白的检测 | 专为在难以获得样本的研究领域(如神经科学)检测低丰度蛋白而设计 |
线性检测范围 | 低 | 中 | 高 |
推荐的二抗结合物类别
赛默飞提供18种不同Alexa Fluor™染料和4种Alexa Fluor串联染料标记二抗。Alexa Fluor二抗具有卓越的亮度和光稳定性,完胜传统荧光二抗。
了解赛默飞荧光结合物技术的最新成果 Alexa Fluor Plus,其可提供更明亮的信号、更高的信噪比和最低的交叉反应性,适用于多种应用。
其他经典的荧光染料标记二抗
寻找经典荧光染料标记的二抗,如荧光素 (FITC)、四甲基异硫氰酸罗丹明 (TRITC)、Cy3、Cy5、Pacific 和 Texas Red 染料。
发现辣根过氧化物酶 (HRP)、碱性磷酸酶 (AP)、生物素和其他酶或亲和素标记的可用二抗结合物特性和类别。