卓越质谱检测能力 增强离子分析性能
离子色谱-质谱联用系统(IC-MS),开启色谱质谱联用新篇章:以应对日益增长的高灵敏度与高选择性离子分析挑战与需求。IC离子分离与MS定性定量的无缝集成,利用卓越的质谱检测能力显著增强离子分析性能,轻松解决食品环境中极性农残、药残、卤代乙酸及高氯酸等检测难题,是离子型、极性代谢产物分析的理想之选。
“一种全新的极性农药残留和污染物在食品分析中的解决方案”
采用IC-MS/MS 系统解决方案提供了一套耐用、有效和可靠的多种极性阴离子农药残留的定性和定量方法,一次进样同时分析多种待测物,符合EU SANTE 指导标准的要求。成功解决了当前极性农药残留分析方法中遇到的诸多问题。
为您的 IC 分析轻松掌握 MS。
易用的 Thermo Scientific ISQ™ EC 单四极杆质谱仪无缝集成了离子色谱(IC)和高效液相色谱(HPLC)系统,可提供比以往更多的样品信息,并提高了灵敏度和定量准确度。
需要对各种分子类型进行灵敏、快速和耐用的定量分析?对于复杂样品,使用 IC-MS 在选择反应监测(SRM)模式下进行高灵敏度和选择性的 MS/MS 分析提供了最精密和准确的定量。
超出了定量性能最严格的分析要求。在一个非常强大和易于使用的系统中获得阿克级水平的灵敏度。
TSQ Quantis MS 可帮助您实现复杂基质中所有分子种类前所未有的分析灵敏度,而不影响耐用性。
Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪可生成高分辨准确质量数数据,从而提高了痕量分析物的检测、表征和定量灵敏度。这就是为什么将他们用于研究应用,特别是生命科学应用,如代谢组学。
为非目标或目标筛查获得扫描速度、高分辨率、质量数精度、质谱质量和灵敏度的完美结合,以及环境、食品安全和代谢组学较宽范围的定性和定量分析。
使用该系统进行生命科学代谢组学研究中的 IC-MS 分析,以分析最具挑战性的低丰度、高复杂性样品,以更快的速度识别更多化合物,更准确地定量并更彻底地解析结构。
为您的 IC 分析轻松掌握 MS。
易用的 Thermo Scientific ISQ™ EC 单四极杆质谱仪无缝集成了离子色谱(IC)和高效液相色谱(HPLC)系统,可提供比以往更多的样品信息,并提高了灵敏度和定量准确度。
需要对各种分子类型进行灵敏、快速和耐用的定量分析?对于复杂样品,使用 IC-MS 在选择反应监测(SRM)模式下进行高灵敏度和选择性的 MS/MS 分析提供了最精密和准确的定量。
超出了定量性能最严格的分析要求。在一个非常强大和易于使用的系统中获得阿克级水平的灵敏度。
TSQ Quantis MS 可帮助您实现复杂基质中所有分子种类前所未有的分析灵敏度,而不影响耐用性。
Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪可生成高分辨准确质量数数据,从而提高了痕量分析物的检测、表征和定量灵敏度。这就是为什么将他们用于研究应用,特别是生命科学应用,如代谢组学。
为非目标或目标筛查获得扫描速度、高分辨率、质量数精度、质谱质量和灵敏度的完美结合,以及环境、食品安全和代谢组学较宽范围的定性和定量分析。
使用该系统进行生命科学代谢组学研究中的 IC-MS 分析,以分析最具挑战性的低丰度、高复杂性样品,以更快的速度识别更多化合物,更准确地定量并更彻底地解析结构。
我选择哪个质谱仪?
质谱仪 | 分析仪 | 工作模式 | MS | MS/MS | 灵敏度 | 峰确认 | 结构解析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISQ EC MS | 四极杆 | 单离子监测 (SIM) | |||||
TSQ Altis MS | 三重四极杆 | 选择反应监测 (SRM) | |||||
TSQ Quantis MS | 三重四极杆 | 选择反应监测 (SRM) | |||||
Q Exactive MS | Orbitrap 质谱分析仪 | 高分辨准确质量 (HRAM) | |||||
Orbitrap Fusion MS | Orbitrap 质谱分析仪 | 高分辨准确质量 (HRAM) | |||||
Orbitrap Exploris MS | Orbitrap 质谱分析仪 | 高分辨准确质量 (HRAM) |
= 不适用 | = 欠佳 | = 良好 | = 较好 | = 优质 |
IC-MS 基础和优点视频
现场活动可能已结束,但2022年全球 IC 研讨会现在可以点播观看。观看15个演示文稿或3个研讨会中的任何一个,向演示者提问(他们将稍后回复),并访问虚拟资源中心以了解我们的 IC 产品组合并就任何问题与我们联系。立即掌控您的 IC 分析。
当您需要确保分析的可靠性并显著提高 Thermo Scientific Dionex Integrion 或 ICS-6000 HPIC 系统的检测性能时,利用质量检测实现。IC-MS 可较大限度地检测和定量分析组分的非预期共洗脱,并确认痕量组分。
是否需在 20 分钟内了解 IC-MS 及其应用的基础知识和优势?
如果您的实验室面临着灵敏度、选择性或峰确认等方面的离子分析挑战,您可能需要考虑将离子色谱(IC)分析与质谱检测(IC-MS)联合使用。