环境学资源库
您可以获取有针对性的科学应用笔记、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于空气质量、污染物和水质分析。
元素周期表第一组和第二组中的常见阳离子(溶解碱金属和碱土金属)不在国家一级或二级饮用水法规(NPDWR 或 NSDWR)清单中。然而,这些阳离子在美国公共供水系统中经常接受监测,有些在欧盟和日本也接受监管。例如,《安全饮用水法案》要求对钠进行监测;并定期测量钙和镁以评估水硬度。
农业和废水处理厂产生的氨气会通过破坏敏感栖息地的平衡而对水生生物构成严重威胁。氨溶解在水中时,水和铵阳离子相关的分子形式与溶解的氨之间存在平衡。其对水生生物的毒性程度取决于解离的程度。铵阳离子的监测提供了溶解在水中的氨含量信息,并且是废水处理过程中“国家污染物排放消除计划”(NPDES) 许可所必需的。欧盟和日本也对废水和饮用水中的铵离子加以监测。
此外,小的极性胺通常用作发电厂用水中的添加剂,例如乙醇胺。通常需要对工业废水中几种不同的小极性胺进行分析。
在本页,您可以找到:
虽然通常按照 EPA 200.5、200.7、200.8 和 200.9 中所述采用光谱技术(如 AA 或 ICP-OES 和 ICP-MS)对碱金属和碱土金属阳离子进行测定,但铵阳离子无法通过原子吸收技术加以测量。
一种用于分析铵阳离子的技术是离散分析。该技术通过比色、酶或电化学测量为特定分析物提供准确分析。ISO 15923-1 使用离散分析仪对饮用水、地表水、地下水和废水中的铵和常见阴离子进行分析。
离散分析仪可以同时分析各种参数。其测试效率高,可以显著缩短手动操作时间,尽量减少废弃物。
离子色谱 (IC),特别是阳离子色谱,是另一种技术,通常用于在不到30分钟的单次分析运行中,对含量在 ppt 或更低检测限下的碱金属、碱土金属以及铵阳离子进行分离和定量分析。
在过去20年中,已经证明具有抑制电导检测的离子色谱是测定阳离子的稳健且可靠的技术。阳离子抑制提供的优势证明了投资的合理性。实际上,使用抑制剂系统对于采用高容量色谱柱或梯度洗脱技术是必需的。通过扩展线性范围和分辨更高的钠和铵阳离子浓度比,更大的容量可以有效改善高离子强度基质中痕量水平阳离子的测定性能。与过去发现的阳离子抑制相关的问题——弱解离阳离子的低灵敏度和非线性校准,已经不再是问题。
通常在饮用水、环境水和城市废水中分析溶解的碱金属、碱土金属阳离子和铵阳离子。ASTM 方法 D6919-03 是经美国 EPA 批准用于此类分析的标准方法。方法 D6919 的分离可以通过使用 IonPac CS16 色谱柱的抑制电导率 IC 来实施。使用具有抑制电导率和等度洗脱的无试剂离子色谱 (RFIC),采用 CS16-Fast-4μm 可以在20分钟或更短时间内将这些常见阳离子出色地分离。标准和毛细管高压离子色谱 (HPIC) 系统均可用于常规阳离子分析
通过离子色谱:作为 NPDES 废水排放许可要求的一部分,铵由于其毒性成为城市废水排放物中必需监测的目标分析物。此外,由于废水样品具有高浓度钠,因此在过量钠存在下分离相对低浓度的铵通常至关重要。
通过离散分析仪:如上所述,根据 ISO 15923-1 中所示,离散分析仪通常用于分析饮用水、环境水和废水中的铵。以下应用说明中描述的仪器易于使用,无需额外的启动或方法转换时间,从而能够提供快速分析结果。
水力压裂(压裂)广泛用于提高天然气和石油的回收率。由于压裂需要大量水,越来越多的压裂实践使用从先前压裂活动产生的采出水生产的再循环水。诸如钙、钡和锶之类的阳离子导致水泵和管道中的结垢问题,并导致再循环水的性能变差。因此有必要确定循环水中的阳离子。
发电厂中,次 ppb 水平金属污染物中杂质的累积可导致其在蒸汽发生器或涡轮机中积聚。因此,监测化石燃料和核电厂冷却水、锅炉水、给水和蒸汽冷凝物中离子杂质的存在至关重要。
吗啉用作发电厂用水的添加剂,因为其在所有挥发性处理 (AVT) 中的挥发性低于常用的氨。
烷烃醇胺的分析在金属表面加工和废水排放中也很重要。烷烃醇胺通常用于炼油厂和天然气厂的酸性气体去除系统(洗涤器)。
因此,连续监测胺溶液可改善胺的组成,改善最终产品性能并减少系统维护。
您可以获取有针对性的科学应用笔记、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于空气质量、污染物和水质分析。