PCR Enzymes & Master Mixes
從各種不同的PCR聚合酶和試劑中選擇適合您應用的產品,靈活地完成您的實驗。使用您熟知且信賴的PCR聚合酶,如 Applied Biosystems AmpliTaq 和 AmpliTaq Gold, Invitrogen Platinum II Taq 和 Platinum SuperFi II DNA 聚合酶,我們擁有成功進行 PCR 所需的一切。
線上互動式酶選擇工具快速找到PCR所需的DNA聚合酶!
PCR聚合酶和預混液在不同PCR類型中的比較
增強特異性並提高產量
 Platinum II Taq熱啟動DNA聚合酶AmpliTaq Gold 360 DNA聚合酶
熱啟動技術抗體化學修飾
酶活化時間2分鐘10分鐘
通用黏合溫度為60°C
DNA合成速度15秒/kb60秒/kb
靈活的擴增步驟*
對抑制劑的耐受性
擴增長度長達5 kb長達5 kb
富含GC的模板
單酶無色
無色
預混液規格無色
Green**
無色
* 在不影響特異性的前提下,擴增步驟可放寬至長達60秒/kb。
** 包含電泳追踪染料和密度試劑,PCR產物可直接凝膠上樣。
綠色緩衝液為單獨產品,可與單酶搭配使用。
注意事項::原裝Platinum Taq DNA聚合酶具備以下幾種規格:單獨型帶凝膠上樣染料的單獨型預混液型以及帶凝膠上樣染料的預混液型
點此觀看其與最新的Platinum II Taq DNA聚合酶的比較。
適用於序列準確性極為關鍵的實驗應用
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶Platinum Taq高保真DNA聚合酶
保真度vs. Taq酶>300x6x
熱啟動技術以增強特異性
通用黏合溫度為60°C
擴增長度長達20 kb*長達20 kb
擴增子突出端類型平末端3′ A/平末端
是否可擴增富含GC的模板
單酶無色
無色
預混液規格無色
綠色**
無色
* 可以擴增>20 kb的片段(最長為40 kb),但可能需要對反應條件和引子設計進行額外的優化。
** 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
適用於模板長度10 kb以上的穩定產能
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶
擴增長度長達20 kb*
保真度vs. Taq酶>300x
熱啟動技術以增強特異性
通用黏合溫度為60°C
是否可擴增富含GC的模板
DNA合成速度15–30秒/kb
單酶無色
預混液規格無色
綠色**
* 可擴增 >20 kb的片段(最長為40 kb),但可能需要對反應條件和引子設計進行額外的優化。
**包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
白皮書
在一次PCR反應中擴增多個靶標
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶Platinum多重PCR預混液
單次反應的擴增子種類最多達15種最多達20種
擴增長度長達2.5 kb長達2.5 kb
熱啟動技術以增強特異性
保真度vs. Taq酶>300x1x
通用黏合溫度為60°C
是否可擴增富含GC的模板
單酶無色
Master mix format 無色
綠色*
無色
* 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
應用指南
適用於擴增GC含量大於65%的DNA序列
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶Platinum II Taq DNA聚合酶
保真度vs. Taq酶>300x1x
熱啟動技術以增強特異性
高效擴增GC含量>65%的序列
通用黏合溫度為60°C
擴增速度15–30秒/kb15秒/kb
擴增長度長達20 kb長達5 kb
擴增子突出端類型平末端3′A
單酶無色
無色
預混液規格無色
綠色*
無色
綠色*
* 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
直接從樣品中擴增目標DNA,無需進行DNA純化
 Platinum直接PCR通用預混液
適用於多種來源的樣品
通用黏合溫度為60°C
熱啟動技術以增強特異性
保真度vs. Taq酶1x
是否可擴增富含GC的模板
擴增長度長達8 kb*
擴增速度20秒/kb
單酶N/A
預混液規格綠色**
* 使用裂解實驗方案
** 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
應用指南
 透過直接PCR方法檢測細胞樣品中的目標DNA
透過16S rRNA基因以準確地檢測和鑑定微生物組成
 Platinum II Taq DNA聚合酶Platinum Taq DNA聚合酶,不含DNAPlatinum SuperFi II DNA聚合酶
每50 μL反應中的細菌gDNA複製數複製 ≤1份複製 ≤0.01份複製≤1份
每50 μL反應中的人類gDNA複製數複製 ≤0.2份複製 ≤0.001份複製 ≤0.3份
DNA合成速度15秒/kb60秒/kb15–30秒/kb
抑制劑耐受性
擴增長度長達5 kb長達5 kb長達20 kb
保真度vs. Taq酶1x1x>300x
是否可擴增富含GC的模板
熱啟動技術以增強特異性
通用引子黏合
單酶無色
無色無色
預混液規格無色
綠色*
 無色
綠色*
* 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
適用於日常的PCR擴增
 DreamTaq DNA聚合酶Invitrogen Taq DNA聚合酶AmpliTaq DNA聚合酶
熱啟動修飾技術
擴增長度長達6 kb長達5 kb長達5 kb
5′→3′核酸外切酶活性
擴增子突出端類型3′ A3′ A3′ A
dUTP結合
DNA合成速度1 min/kb1 min/kb1 min/kb
使用原生酶的規格* 可提供 
微量細菌DNA的規格  可提供
單酶無色
綠色**
無色無色
Master mix/SuperMix format無色
綠色**
無色 
* 自宿主水生棲熱菌(Thermus aquaticus)中純化而得,於細菌系統中不表達。
** 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣
增強特異性並提高產量
 Platinum II Taq熱啟動DNA聚合酶AmpliTaq Gold 360 DNA聚合酶
熱啟動技術抗體化學修飾
酶活化時間2分鐘10分鐘
通用黏合溫度為60°C
DNA合成速度15秒/kb60秒/kb
靈活的擴增步驟*
對抑制劑的耐受性
擴增長度長達5 kb長達5 kb
富含GC的模板
單酶無色
無色
預混液規格無色
Green**
無色
* 在不影響特異性的前提下,擴增步驟可放寬至長達60秒/kb。
** 包含電泳追踪染料和密度試劑,PCR產物可直接凝膠上樣。
綠色緩衝液為單獨產品,可與單酶搭配使用。
注意事項::原裝Platinum Taq DNA聚合酶具備以下幾種規格:單獨型帶凝膠上樣染料的單獨型預混液型以及帶凝膠上樣染料的預混液型
點此觀看其與最新的Platinum II Taq DNA聚合酶的比較。
適用於序列準確性極為關鍵的實驗應用
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶Platinum Taq高保真DNA聚合酶
保真度vs. Taq酶>300x6x
熱啟動技術以增強特異性
通用黏合溫度為60°C
擴增長度長達20 kb*長達20 kb
擴增子突出端類型平末端3′ A/平末端
是否可擴增富含GC的模板
單酶無色
無色
預混液規格無色
綠色**
無色
* 可以擴增>20 kb的片段(最長為40 kb),但可能需要對反應條件和引子設計進行額外的優化。
** 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
適用於模板長度10 kb以上的穩定產能
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶
擴增長度長達20 kb*
保真度vs. Taq酶>300x
熱啟動技術以增強特異性
通用黏合溫度為60°C
是否可擴增富含GC的模板
DNA合成速度15–30秒/kb
單酶無色
預混液規格無色
綠色**
* 可擴增 >20 kb的片段(最長為40 kb),但可能需要對反應條件和引子設計進行額外的優化。
**包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
白皮書
在一次PCR反應中擴增多個靶標
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶Platinum多重PCR預混液
單次反應的擴增子種類最多達15種最多達20種
擴增長度長達2.5 kb長達2.5 kb
熱啟動技術以增強特異性
保真度vs. Taq酶>300x1x
通用黏合溫度為60°C
是否可擴增富含GC的模板
單酶無色
Master mix format 無色
綠色*
無色
* 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
應用指南
適用於擴增GC含量大於65%的DNA序列
 Platinum SuperFi II DNA聚合酶Platinum II Taq DNA聚合酶
保真度vs. Taq酶>300x1x
熱啟動技術以增強特異性
高效擴增GC含量>65%的序列
通用黏合溫度為60°C
擴增速度15–30秒/kb15秒/kb
擴增長度長達20 kb長達5 kb
擴增子突出端類型平末端3′A
單酶無色
無色
預混液規格無色
綠色*
無色
綠色*
* 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
直接從樣品中擴增目標DNA,無需進行DNA純化
 Platinum直接PCR通用預混液
適用於多種來源的樣品
通用黏合溫度為60°C
熱啟動技術以增強特異性
保真度vs. Taq酶1x
是否可擴增富含GC的模板
擴增長度長達8 kb*
擴增速度20秒/kb
單酶N/A
預混液規格綠色**
* 使用裂解實驗方案
** 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
應用指南
 透過直接PCR方法檢測細胞樣品中的目標DNA
透過16S rRNA基因以準確地檢測和鑑定微生物組成
 Platinum II Taq DNA聚合酶Platinum Taq DNA聚合酶,不含DNAPlatinum SuperFi II DNA聚合酶
每50 μL反應中的細菌gDNA複製數複製 ≤1份複製 ≤0.01份複製≤1份
每50 μL反應中的人類gDNA複製數複製 ≤0.2份複製 ≤0.001份複製 ≤0.3份
DNA合成速度15秒/kb60秒/kb15–30秒/kb
抑制劑耐受性
擴增長度長達5 kb長達5 kb長達20 kb
保真度vs. Taq酶1x1x>300x
是否可擴增富含GC的模板
熱啟動技術以增強特異性
通用引子黏合
單酶無色
無色無色
預混液規格無色
綠色*
 無色
綠色*
* 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣。
適用於日常的PCR擴增
 DreamTaq DNA聚合酶Invitrogen Taq DNA聚合酶AmpliTaq DNA聚合酶
熱啟動修飾技術
擴增長度長達6 kb長達5 kb長達5 kb
5′→3′核酸外切酶活性
擴增子突出端類型3′ A3′ A3′ A
dUTP結合
DNA合成速度1 min/kb1 min/kb1 min/kb
使用原生酶的規格* 可提供 
微量細菌DNA的規格  可提供
單酶無色
綠色**
無色無色
Master mix/SuperMix format無色
綠色**
無色 
* 自宿主水生棲熱菌(Thermus aquaticus)中純化而得,於細菌系統中不表達。
** 包含電泳示踪染料和密度試劑,PCR產物可直接於凝膠上樣
  • 有關Thermo Scientific DreamTaqPhusion DNA聚合酶的資訊,請瀏覽此處
  • 更多的PCR緩衝液產品(如果有提供),可以從表格標題頁簽中所附之超連結,開啟相關的酶介紹頁面來進行訂購。
  • dNTPs 也有多種濃度和規格可供選擇。
最新Platinum DNA聚合酶的亮點
新一代Platinum DNA聚合酶採用Platinum II緩衝液設計,可以在60°C的通用溫度下進行引子的黏合,方便簡單。創新的緩衝液、高性能酶和值得信賴的熱啟動技術互相結合,即使在最嚴苛的應用條件下也能獲得優異的PCR結果。
Platinum PCR酶的常見優點
增強的PCR特異性—採用Platinum技術的抗體介導熱啟動酶
有助於省去多次PCR運行—可在co-cycle情況下運行不同的PCR反應
透過一個模板可檢測多個目標物—能夠多重檢測高達15個不同的目標物
移液和試劑設置的步驟更少—綠色預混液中包含必需的反應成分和凝膠直接上樣染料
簡化PCR的優化步驟—具有通用黏合溫度的擴增方案
適用於困難目標物的強大PCR—對含抑制劑的樣品具有高耐受性,可高效擴增富含GC的序列
可實現自動化或機器人系統設置—配製後的反應流程可在室溫中穩定運行8-24小時
教學影片
查找實驗室日常必需品,為您的每個PCR步驟提供動力。立即購買 ›
相關資源
  • PCR教學中心
    了解PCR的歷史、反應設置注意事項、DNA聚合酶選擇的重要性、常見方法和應用,以及疑難解答。
  • 分子生物學線上研討會
    瀏覽我們的線上研討會系列,了解關於反轉錄、PCR和基因選殖等分子生物學主題的更多資訊。
  • OEM和客製化PCR解決方案
    根據您的特定要求,探索客製化的生產解決方案、產品標籤和包裝功能。
技術支援
  • PCR and cDNA synthesis support center
    查找適合您的終點PCR和cDNA應用的相關提示、疑難解答幫助和實用資源。
  • Product support documentation
    根據貨號或產品名稱,尋找產品手冊、實驗方案、材料安全數據表(Material Safety Data Sheets)、產品文獻和相關證明。
  • Contact us
    透過電子郵件或電話聯繫我們的技術應用科學家,了解有關PCR酶和預混液的其他問題。
僅供研究用途。不得用於診斷程序。