为某个特定的疾病表型构建一个含相关基因的基因检测组合是一项耗时的工作—应该把时间更好地用在熟悉关键决策上。
为了让您轻松地开始临床研究工作,我们提供了预设计研究检测组合,涵盖癌症、孟德尔疾病等疾病中较常涉及的基因。
在某个检测组合中未找到您需要的基因?
我们已为您做好准备。可使用免费的 Ion AmpliSeq Designer 工具对每种检测组合进行定制 ›
演示视频:使用 Ion Chef 系统的 Ion AmpliSeq 自动化文库制备
使用 Ion Chef 系统自动执行 Ion AmpliSeq 文库制备的步骤,在一次运行中处理8份样本,将文库制备的手动操作时间缩短至仅15分钟。
演示视频:Ion AmpliSeq Direct FFPE DNA 试剂盒
使用 Ion AmpliSeq Direct FFPE DNA 试剂盒,您只需30分钟即可制备出高品质的 FFPE DNA,只需2个移液步骤,手动操作时间不到10分钟。
Ion AmpliSeq 癌症研究检测组合的可靠性能
使用 Ion AmpliSeq 靶向测序检测组合,用 1–100 ng 的 DNA 起始量可获得类似的靶向测序性能。
产品文献
仅供科研使用,不可用于诊断目的。