Ion Torrent B 细胞受体 (BCR) 检测产品组合以免疫球蛋白重链 (IGH) 为靶标进行新一代测序 (NGS)。借助 Ion GeneStudio S5 系列系统的测序准确度和灵敏度,只需少量起始 DNA 或 RNA 便可实现快速而经济的 B 细胞组库分析。
通过靶向测序,完备的 Ion Torrent 工作流程(从样本到分析)可带来更深刻的见解。
- 研究 B 细胞发育
- 发现可能预示未来免疫疗法或者有助于评估疫苗保护效力研究的生物标记物
- 量化体细胞超突变,探求有关恶性淋巴细胞转化的见解
Oncomine BCR IGH LR 检测试剂盒
Ion Torrent Oncomine BCR IGH LR 检测试剂盒利用 Ion Torrent 技术的长读测序功能,在 RNA 样本起始量较低的情况下检测 BCR IGH 链的所有互补决定区(CDR1、CDR2 和 CDR3)。
- 进行组库分析,起始量在 10 ng 至 2 µg 范围内即可
- 评估克隆扩增并评价克隆进化
- 量化体细胞超突变,以进行克隆谱系分析;探求有关 B 细胞发育和恶性转化的见解
- 评估同种型丰度
Oncomine BCR IGH SR 检测试剂盒
借助 Ion Torrent Oncomine BCR IGH-SR 检测试剂盒,您可以 DNA 或 RNA 为起始样本来检测人类样本中的 BCR IGH 链的 CDR3 区。在研究疫苗应答、深入了解癌症免疫周期以及进行评估可测量残留病 (MRD) 的研究时,靶向覆盖 B 细胞的各种 CDR3 区有助于获得更深刻的见解。
- 以 DNA 或 RNA 为起始样本进行组库分析
- 识别低频克隆 — 检测 B 细胞恶性肿瘤,检测限为 10-6
- 利用准确的测序数据研究同种型表现
Ion AmpliSeq 小鼠 BCR IGH SR 检测试剂盒
通过 BCR IGH CDR3 区的靶向测序来转变您的小鼠模型研究。以 DNA 或 RNA 为起始样本,准确而灵敏的检测组合搭配 Ion GeneStudio S5 系统可实现一个完备的工作流程,让您在短短两天内便可获得数据。
- 以 DNA 或 RNA 为起始样本评估克隆状态
- 在小鼠模型中监测疾病状态和疫苗保护效力
- 从样本到见解的完备工作流程,可实现快速、简单的分析
Ion Torrent BCR 试剂盒的工作流程
从样本到解读仅需48小时。
- 全血
- 骨髓
- 外周血白细胞 (PBL)
- 外周血单核细胞 (PBMC)
- 新鲜冷冻 (FF)
- 福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织,仅用于 SR 测定
- 文库需要 10 ng 至 2 μg 的 DNA 起始量或 RNA 起始量
- 使用 Ion GeneStudio S5 系统为样本测序
- 使用 Ion Reporter 软件5.12和更高版本执行下游数据分析
- 全血
- 骨髓
- 外周血白细胞 (PBL)
- 外周血单核细胞 (PBMC)
- 新鲜冷冻 (FF)
- 福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织,仅用于 SR 测定
- 文库需要 10 ng 至 2 μg 的 DNA 起始量或 RNA 起始量
- 使用 Ion GeneStudio S5 系统为样本测序
- 使用 Ion Reporter 软件5.12和更高版本执行下游数据分析
Ion GeneStudio S5 系列系统
现在,在实验室中使用 NGS 比以往任何时候都要简单。Ion GeneStudio S5 系列下一代测序系统可助力实验室打造最简单的靶向测序工作流程,它具有出色的速度,且具有成本效益。将您的研究重点放在具有潜在影响力的应用上。这些 NGS 系统采用模块化设计,因此实验室可以灵活地在单个系统上执行多种靶向测序应用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。