在单个反应中扩增> 20,000 个目标
产品:
- Ion AmpliSeq 转录组人或小鼠基因表达试剂盒
与 Ion GeneStudio S5 系列高通量测序系统配合使用,Ion AmpliSeq 转录组小鼠基因表达试剂盒可以从数量有限的样品中快速、经济地进行基因表达分析。在单个管中同时扩增超过 20,000 个 RefSeq 基因,低至 10 ng 的总 RNA,该试剂盒是肿瘤学和转化研究中的最佳选择。Ion AmpliSeq 转录组小鼠基因表达试剂盒提供:
Ion AmpliSeq 小鼠基因表达试剂盒数据与全转录组 RNA-Seq 数据之间 DEG 的相关性等于 0.943。
Ion AmpliSeq 转录组人类基因表达试剂盒和 Ion GeneStudio S5 系列测序系统以低至 10 ng 起始 RNA 量、快速和 FFPE 兼容的流程来改善客户的研究,实现大于 20,000 个 RefSeq 转录本检测。
阅读同行评审的出版物:
Li 等人(2015)综合评估 AmpliSeq 转录组,是一种用于全基因表达分析的全新的靶向全转录组 RNA 测序方法。BMC Genomics 16:1069
Ion AmpliSeq 转录组人类基因表达试剂盒说明手册
,阅读 Ion AmpliSeq 转录组应用说明,了解基因表达分析的简化工作流程,
阅读 Ion S5 应用说明,了解 Ion S5 系统如何用于癌症基因组学和转录组学研究
是否只有一种方法可以进行 RNA-Seq 文库制备?印第安纳大学的 Milan Radovich 博士讨论了他对三阴乳腺癌基因表达基因特征的研究。
定量和差异基因表达分析是许多生物研究应用的基础,包括基因调控分析,将基因表达与表型相关联,以及细胞的通路分析。常规基因表达谱分析方法包括基于杂交的(微阵列)和基于扩增的(qRT-PCR)技术。但是,方法存在一些限制:
因此,分析数量和质量有限的样品(例如来自 FFPE 组织降解的 RNA)时,这两种技术都存在一定挑战。使用 NGS 和 Ion AmpliSeq 转录组人类基因表达试剂盒进行靶向测序不仅可以提供绝对表达量,还可以快速、轻松地从完整或降解的样品中鉴定和定量出低丰度转录本。
使用 Ion AmpliSeq 转录组人类基因表达试剂盒和 Ion Proton 高通量测序系统提高了基因水平转录本的检测。Venn 显示图展示了通过 MAQC 微阵列数据和 Ion AmpliSeq 转录组人类基因表达试剂盒鉴定的基因一致性。
在单个反应中扩增> 20,000 个目标
产品:
在单个反应中扩增> 20,000 个目标
产品:
现在实验室中使用 NGS 比以往任何时候都更加简单。Ion GeneStudio S5 系列高通量测序系统为实验室提供了最简单的靶向测序工作流程,并且具有出色的速度和经济性。将您的研究重点放在具有潜在影响力的应用上。这些 NGS 系统具有模块化构建,实验室可以灵活地在单个系统上执行多个靶向的测序应用程序。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。