Ion AmpliSeq gene panels 用于乳腺癌、结肠癌和肺癌突变检测研究
癌症研究
- AML Research Panel (急性髓系白血病研究)
- BRCA Plus, Extended Hereditary Breast and Ovarian Research Panel
- BRCA Reflex, Hereditary Cancer Research Panel
- BRCA1 and BRCA2 Panel
- Colon and Lung Cancer Panel
- Colon and Lung Research Panel v2(结直肠和肺癌研究)
- 综合卵巢癌研究 Panel
- 遗传癌症研究 Panel
- 长非编码 RNA 研究 Panel
- 用于癌症研究的甲基化 Panel
- 微卫星不稳定性研究 Panel
- RNA 凋亡 Panel
- RNA 乳腺癌研究 Panel
- RNA 癌症 Panel
- RNA 融合肺癌研究 Panel
- RNA 人类肿瘤学途径研究 Panel
- RNA MAPK 途径研究 Panel
- RNA 胰腺癌研究 Panel
- RNA WNT 信号通路研究 Panel
- TP53 Panel
遗传病研究
- 孤独症研究 Panel
- 心律失常和心肌病研究 Panel
- 心血管研究 Panel
- CFTR Panel
- 耳聋研究 Panel v2
- 痴呆症研究基因 Panel
- 皮肤病研究 Panel v2
- Dysmorphia-Dysplasia 研究 Panel v2
- 内分泌研究 Panel v2
- 癫痫研究 Panel
- 胃肠研究 Panel v2
- 听力障碍研究 Panel v1
- 血液学研究 Panel
- 先天性代谢异常研究 Panel v2
- 神经学研究 Panel
- 努南综合征研究 Panel
- 眼科研究 Panel
- 原发性免疫缺陷研究 Panel v2
- 肺研究 Panel v2
- 肾脏研究 Panel v2
微生物和传染病研究
- 抗生素耐药性(AMR) 研究 Panel
- 埃博拉研究 Panel
- 泛细菌研究 Panel
- 结核病研究 Panel
其他
- 循环 RNA 研究 Panel
- DNA 表型分析 Panel
- 药物基因组学 Panel
- RNA 炎症反应研究 Panel
- RNA 干细胞研究 Panel
如何订购 Ion AmpliSeq community panel
Ion AmpliSeq community panel根据领先研究者提供的信息设计而成,任意实验室可通过 ampliseq.com 订购使用。
- 在 ampliseq.com 上登录或注册新帐户。
- 在“Ion AmpliSeq”部分,导航至“Made-to-Order”选项卡并选择“Pre-designed by our Community”。
- 浏览 Community panel 设计列表或使用左上角的搜索框搜索目标 panel。
- 将 panel 添加到购物车并按照订购流程进行操作。
用于研究的特定community panels
Ion AmpliSeq 微卫星不稳定性研究 Panel
- 在不同癌症类型的同聚物和重复区域中准确检测微卫星不稳定性(MSI)
- 通过一个pool研究 76 个 MSI 标志物,用于 MSI 和微卫星稳定性(MSS)样品的准确分层
用于癌症研究的 Ion AmpliSeq 甲基化 Panel
- 用于定量分析甲基化水平的完整靶向 NGS 工作流程
- 1个pool包括 38 个与结肠、前列腺、白血病和淋巴瘤相关的癌症标志物
癌症
遗传病
Ion AmpliSeq panels 用于孟德尔疾病研究
定制需求
自定义任意预设计 panel,满足您独特的研究需求
仅供科研使用,不可用于诊断目的。