GeneArt 藻类表达和工程试剂盒用于 Chlamydomonas reinhardtii 137cSynechococcus elongatus PPC 7942 是第一种商业化的用于光合微藻的遗传修饰和表达系统。我们最新的用于藻类的GeneArt试剂盒经过优化,可对双重标记蛋白实现高水平表达,应用于检测和纯化实验,也可用于Chlamydomonas常见的基因沉默的抗性筛选。与此不同,我们的第一代微藻试剂盒是设计用于进行灵活的遗传工程改造从而获得可应用于需要高表达水平的应用的藻类,主要通过通路改造及低表达水平的突变基因的补足,而不是用于获得大量蛋白质。
  • 可将感兴趣的可溶蛋白表达水平提高10%
  • 可筛选 Chlamydomonas中对基因沉默有抗性的藻株,即使经多次传代依然有效
  • 检测并纯化带有6His TEV及/或V5-His表位标记的感兴趣基因
  • 在–80°C保存条件下对Chlamydomonas 及绿藻株和克隆提供保护
  • 免除液氮保存步骤
  • 避免在连续培养中常出现的污染和遗传漂变
  • Chlamydomonas 藻株中可实现≥100倍的转化效率
适用于两种藻株,可实现最大程度的多功能性
Chlamydomonas reinhardtii 137cSynechococcus elongatus PCC 7942是用于光合作用、植物生物学、脂代谢及其他研究的现代藻类。它们也可作为生物燃料、保健品、专用化学品的生物生产平台。
Chlamydomonas reinhardtii 137c
  • 用于光合作用、营养素相关基因表达、鞭毛运动、蛋白表达、脂代谢等研究的现代藻类
  • 真核细胞,基因组更大 (121 Mb)
  • 表现出快速的生长
立即订购
Synechococcus elongatus PCC 7942
  • 用于光合作用、原核生物周期节律、营养调控、环境响应、脂代谢等研究的现代蓝藻
  • 原核生物,小基因组 (2.7 Mb)
  • 易于操作
立即订购
更快速地获得转化后的细胞
MAX Efficiency 藻类转化试剂 是一种可增强多种 Chlamydomonas 藻种转化效率的缓冲液。
  • 通常细胞在经过少于5天的复苏及生长实验的实际测试后即可用于转化实验
  • GeneArt载体可促进合成基因或PCR产物的快速定向克隆,从而在GeneArt株中进行基因工程改造和表达
  • Gibco TAP 生长培养基BG-11生长培养基分别针对Chlamydomonas reinhardtii和蓝藻进行了优化,其浓度为1X浓度,无需进行耗费时间的培养基制备
algae-workflow
用于藻类长期储存的更佳解决方案
GeneArt 藻类低温保存试剂盒 可用于在–80°C条件下保存藻株和克隆长达数年,从而可避免使用液氮保存和连续培养等方法来保存克隆。低温保存是对藻类提供保护和长期保存的一种方法,可最小化遗传漂变,从而帮助实验室间进行藻株和克隆的交换,并降低维持工作量和成本。
生长于TAP培养基的新鲜Chlamydomonas 培养物(蓝色)和之前使用GeneArt藻类低温保存试剂盒进行冷冻并使用TAP生长培养基进行复苏的Chlamydomonas培养(绿色及红色线)均是依照制造商的建议进行操作的,随后在80小时生长(50 µE,24°C,110 rpm摇床)内对OD750进行监控。其生长在所有条件下均保持一致,从而证明了GeneArt藻类低温保存试剂盒的冷冻及复苏细胞的效力。在Chlamydomonas中也可观察到相似的结果(野生型及转化型,数据未显示)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。