我们已开发出两种类型的试剂,使用实时荧光定量 PCR (qPCR) 仪器可检测 PCR 产物:
- Applied Biosystems™ TaqMan® 试剂(也称“荧光 5’ 核酸酶试剂”)
- Applied Biosystems™ SYBR™ 试剂
哪种实时化学试剂最适合您?
基于 SYBR Green 的检测 | 基于 TaqMan 的检测 | ||
---|---|---|---|
使用
Applied Biosystems™ SYBR™ Green 染料(dsDNA 结合染料)来检测 PCR 过程中积聚的 PCR 产物。
|
使用目的基因特异性的
荧光探针来检测 PCR 过程中积聚的靶点。
| ||
特异性 | 中* | 高 | |
灵敏度低的拷贝数 | 可变的* | 1-10 拷贝数 | |
可重复 | 中* | 高 | |
多重性 | |||
预设计实验 | |||
通常需要用户设计、实验优化 | |||
基因表达 | 低等水平定量 | 高等水平定量 | |
应用 | 基因表达 DNA 定量(病原体检测) CHiP | 基因表达 DNA 定量 CHiP SNP 基因分型 拷贝数变异 通路分析 microRNA 和小 RNA 突变检测 蛋白质分析 多重 | |
SYBR Green 引物 SYBR Green 预混液 | TaqMan 检测试剂盒 TaqMan 预混液 |
* 取决于模板质量和引物/设计优化。
TaqMan 方法
背景
最初,使用嵌入式染料进行实时荧光PCR产物定量。但这些染料存在重大缺点,即会同时检测特异性以及非特异性 PCR 产物的扩增量。
TaqMan 方法的开发
通过引入基于Taq DNA 聚合酶 5’ 核酸酶活性的荧光标记探针,实时定量 PCR 系统得到了显著提升。这些荧光探针的使用,使得实时定量的方法得到了发展,实现了仅对特定扩增产物的检测。
逐步过程
| 图 2:基于 TaqMan 探针的检测试剂的概述。 |
两种类型的 TaqMan 探针
我们可提供两种类型的 Applied Biosystems™ TaqMan® 探针:
- TaqMan 探针(含有 TAMRA™ 染料——淬灭基团染料)
- TaqMan® MGB 探针
推荐用于等位基因检测的 TaqMan MGB 探针
我们一般推荐使用 TaqMan MGB 探针进行等位基因分型分析,特别是当传统 TaqMan探针超过30个核苷酸时。TaqMan MGB 探针包含:
- 位于 3’ 端的非荧光淬灭基团——由于淬灭基团不发出荧光,因此实时荧光定量 PCR 仪器可以更精确地检测出报告基团染料
- 位于 3’ 端的小沟结合物——小沟结合物可提高探针的熔解温度 (Tm),缩短探针的长度。
最终,TaqMan MGB 探针会在匹配和未匹配探针之间展现出更大的 Tm 值差异,从而提供更准确的等位基因分型。
TaqMan 方法的优点
- 需要在探针和目标分子(靶点)之间发生特异性的水解(杂交),方可生成荧光信号
- 您可使用明显不同的报告基因染料标记探针,在一个反应管内扩增并检测两个不同的序列
- 无需 PCR 后处理,减少分析工作量并节省材料成本
TaqMan 方法的缺点
主要缺点在于需要根据不同的序列,合成不同的探针。
SYBR 试剂或其他双链 DNA 结合染料
背景
一般将可与双链DNA发生结合的小分子分为以下两类:
- 嵌入剂
- 小沟结合物
无论哪种结合方法,用于PCR实时检测的DNA结合染料都需要满足以下两个条件:
- 结合至双链DNA时,会有增强的荧光
- 对 PCR 不会产生抑制
我们开发更加优化的条件,使得 SYBR Green I 染料的使用对 PCR 产生轻微抑制并带来相对于溴化乙锭更为灵敏的检测。另外,我们还有更新的 SYBR Green 染料,可发出更亮的荧光,并且与初代 SYBR Green I 相比,对 PCR 的抑制更少。
SYBR 染料试剂工作原理
SYBR 染料通过与 PCR 过程中形成的双链 DNA 结合来检测聚合物链反应 (PCR) 产物。工作原理:
逐步过程
- 当 SYBR 染料加入到样品中后,它可立即与样品中的所有双链 DNA 进行结合 。
- 在 PCR 过程中,DNA 聚合酶对产生 PCR 产物的目标序列进行扩增。
- 随后,SYBR 染料会与每一个新产生的双链 DNA 分子进行结合。
- 随着 PCR 进行,生成更多 PCR 产物。SYBR® 染料可与所有的双链 DNA 结合,因此荧光强度也会随着 PCR 产物的增加而增加。
SYBR 染料的优点
- 它可用于监测任何双链 DNA 序列的扩增。
- 无需探针,可降低检测设置和运行成本,假定您的 PCR 引物经过精心设计并且反应的表征良好。
SYBR 染料的缺点
最大缺点在于可能会产生假阳性信号;即,因为 SYBR 染料可与任何的双链 DNA 发生结合,因此也会与非特异性的双链 DNA 序列发生结合。因此,使用经过精心设计的引物极其重要,这样不会扩增非目标序列,并执行熔解曲线分析。
其他注意事项
采用 DNA 结合染料的另一原因,是多种染料分子可能与单一扩增 DNA 分子结合。基于多重染料的结合,将迎来信号量取决于在反应中所产生的双链DNA量的局面。因此,如果扩增效率相同,相较于对较短产物的扩增,对较长产物的扩增将会产生更多的信号。这完全不同于荧光探针,使用荧光探针时,对于每个合成的扩增分子淬灭仅释放一个荧光基团,与其长短并不相关。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。