我们的 Applied Biosystems TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒内容日益丰富,现在可提供超过1700万种测定方便您选择。我们的产品系列不止多了一倍,您感兴趣的 SNP 现在很可能已经可以作为预设计选项供您选择。此更新的 TaqMan 产品系列是基因分型和遗传变异分析领域的金标准技术,可满足您的可靠性需求。
TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒使用 TaqMan 5´ 核酸酶测定化学试剂进行扩增并检测纯化基因组 DNA 样本内的特异性 SNP 等位基因。在我们的众多产品系列中,每种预设计的 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒都包括两种等位基因特异性 TaqMan MGB 探针,含有不同的荧光染料和一对 PCR 引物对,以使用48、96和384孔实时荧光定量 PCR 仪检测特异性 SNP 靶标。这些 TaqMan 探针和引物集(测定试剂盒)可与基因组进行独特匹配,为目标等位基因提供出色的特异性。
SNP 基因分型工作流程(适用于人类和动物样本)
我们提供多种解决方案来分离和纯化 DNA。
用于基因组 DNA 提取的试剂盒
了解我们的多种试剂盒,其可从多种样本类型(包括组织、细胞、血液、血清、植物和法医样本等)中纯化基因组 DNA。
DNA Extract All Reagents 试剂盒
可在五分钟内从多种样本类型(血液至口腔拭子至植物组织)中获取 PCR 即用型 DNA。
我们提供各种 TaqMan 基因分型测定试剂盒,用于众多实时荧光定量 PCR 分析应用。
TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒 查找测定试剂盒 ›
预设计的 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒产品系列包括数百万种全基因组人类测定试剂盒,包括常见的1,000种基因组 SNP、HapMap SNP 和编码 SNP 测定试剂盒。
定制 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒 设计测定试剂盒 ›
将机密的靶标序列提交至我们安全的测定试剂盒设计管线,创建定制测定试剂盒。
TaqMan 药物代谢测定试剂盒 查找测定试剂盒 ›
提供综合性库存测定试剂盒产品系列,针对药物代谢有关基因中的基因分型 SNP、插入和缺失 (indel) 和多核苷酸多态性 (MNP) 进行优化。
使用 TaqMan 测定试剂盒和 TaqMan 预混液,以及您的 DNA 样本制备反应板。无需其他试剂。
TaqPath ProAmp 预混液
即使使用含有 PCR 抑制剂的样本,也能提供精准的基因分型结果。包含 ROX 惰性参比染料。
在 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 系统和/或热循环仪上运行 PCR 反应,扩增 DNA 并实现等位基因鉴别。为了更好地评估基因分型的准确度,请执行实时荧光定量 PCR 并取得每个循环的基因分型数据。或者对于更高通量的情况,在热循环仪上运行 PCR,然后在实时仪器上执行终点读数。
热循环仪
ProFlex PCR 系统
ProFlex PCR 系统的可互换模块规格能尽可能地提高通量或者同时运行独立实验。
SimpliAmp 热循环仪
SimpliAmp 热循环仪简单易用、设计紧凑且准确度高,旨在满足各实验室的 PCR 基本工作流程的要求。
实时荧光定量 PCR 仪
QuantStudio 3 实时荧光定量 PCR 系统
各种经验水平的用户均能轻松使用
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统
优化实验,轻松掌控
QuantStudio 6 Flex 实时荧光定量 PCR 系统
高度的灵活性和直观的设计
使用直观的软件数据分析工具处理和解读 qPCR 数据,以满足各种应用需求。
Applied Biosystems qPCR 分析模块 了解更多信息›
基于云的应用可以整合多个数据集,分析速度比桌面软件快10倍。基因分型应用程序改善了视觉效果,并集成了等位基因鉴别图的轨迹,可以对 SNP 测定进行彻底的 QC,以准确反映背景噪声下的真实信号。
TaqMan Genotyper 软件
TaqMan Genotyper 软件与 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒(预设计、定制和 DME)配合使用,并结合48、96和384孔微孔板以及 OpenArray 基因分型板,提供令人满意的的基因分型识别算法、直观的用户界面和增强的多板分析功能。
我们提供多种解决方案来分离和纯化 DNA。
用于基因组 DNA 提取的试剂盒
了解我们的多种试剂盒,其可从多种样本类型(包括组织、细胞、血液、血清、植物和法医样本等)中纯化基因组 DNA。
DNA Extract All Reagents 试剂盒
可在五分钟内从多种样本类型(血液至口腔拭子至植物组织)中获取 PCR 即用型 DNA。
我们提供各种 TaqMan 基因分型测定试剂盒,用于众多实时荧光定量 PCR 分析应用。
TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒 查找测定试剂盒 ›
预设计的 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒产品系列包括数百万种全基因组人类测定试剂盒,包括常见的1,000种基因组 SNP、HapMap SNP 和编码 SNP 测定试剂盒。
定制 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒 设计测定试剂盒 ›
将机密的靶标序列提交至我们安全的测定试剂盒设计管线,创建定制测定试剂盒。
TaqMan 药物代谢测定试剂盒 查找测定试剂盒 ›
提供综合性库存测定试剂盒产品系列,针对药物代谢有关基因中的基因分型 SNP、插入和缺失 (indel) 和多核苷酸多态性 (MNP) 进行优化。
使用 TaqMan 测定试剂盒和 TaqMan 预混液,以及您的 DNA 样本制备反应板。无需其他试剂。
TaqPath ProAmp 预混液
即使使用含有 PCR 抑制剂的样本,也能提供精准的基因分型结果。包含 ROX 惰性参比染料。
在 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 系统和/或热循环仪上运行 PCR 反应,扩增 DNA 并实现等位基因鉴别。为了更好地评估基因分型的准确度,请执行实时荧光定量 PCR 并取得每个循环的基因分型数据。或者对于更高通量的情况,在热循环仪上运行 PCR,然后在实时仪器上执行终点读数。
热循环仪
ProFlex PCR 系统
ProFlex PCR 系统的可互换模块规格能尽可能地提高通量或者同时运行独立实验。
SimpliAmp 热循环仪
SimpliAmp 热循环仪简单易用、设计紧凑且准确度高,旨在满足各实验室的 PCR 基本工作流程的要求。
实时荧光定量 PCR 仪
QuantStudio 3 实时荧光定量 PCR 系统
各种经验水平的用户均能轻松使用
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统
优化实验,轻松掌控
QuantStudio 6 Flex 实时荧光定量 PCR 系统
高度的灵活性和直观的设计
使用直观的软件数据分析工具处理和解读 qPCR 数据,以满足各种应用需求。
Applied Biosystems qPCR 分析模块 了解更多信息›
基于云的应用可以整合多个数据集,分析速度比桌面软件快10倍。基因分型应用程序改善了视觉效果,并集成了等位基因鉴别图的轨迹,可以对 SNP 测定进行彻底的 QC,以准确反映背景噪声下的真实信号。
TaqMan Genotyper 软件
TaqMan Genotyper 软件与 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒(预设计、定制和 DME)配合使用,并结合48、96和384孔微孔板以及 OpenArray 基因分型板,提供令人满意的的基因分型识别算法、直观的用户界面和增强的多板分析功能。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。