蛋白质表达
全新的TaqMan蛋白质分析结合了抗体灵敏、特异的蛋白质结合能力及5'核酸酶实时荧光定量PCR出众的相对定量能力。 它们可以实现小样本量或有限数量的细胞中蛋白质快速、简单的鉴定和相对定量——均使用均质分析形式。
利用开放式TaqMan蛋白质分析试剂盒,您可以使用生物素化的目的蛋白抗体自行制备TaqMan蛋白质分析。
- 进一步了解TaqMan蛋白质分析
Protein Thermal Shift™
Protein Thermal Shift™ (PTS) 研究解决方案包括Protein Thermal Shift™试剂和软件,是适用于qPCR仪器的全新应用产品,其熔解功能可用于蛋白质热熔解实验。
新型Protein Thermal Shift™分析软件和试剂实现了蛋白质的高通量筛选,用于检测其热稳定性并利用熔解温度 (Tm) 测定识别可提高蛋白质稳定性的配体、突变、修饰或缓冲液条件。 与目前使用的方法相比,这种新性能大大减少了上述应用领域中样本筛选的时间和成本。
仅用于研究用途。 不得用于任何动物或人类的治疗或诊断。