Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA 测定试剂盒是一种用于 miRNA 研究的创新工具,可用于从分离到发现、图谱分析、定量、验证以及功能分析等步骤。现在有更多选择用于检测具有生物活性的成熟 miRNA,为越来越广泛的 miRNA 应用提供支持。新型 Applied Biosystems™ TaqMan Advanced miRNA 测定试剂盒将基于连接的通用型逆转录用于简化和高度灵敏的工作流程。标准 TaqMan MicroRNA 测定试剂盒采用靶标特异性茎环逆转录引物用于 3’延伸模板,它使用基于标准 TaqMan 测定试剂盒的实时荧光定量 PCR,仍然可对一系列物种进行检测。
目前提供:阵列卡、阵列板和 OpenArray 产品形式的 TaqMan Advanced miRNA 测定试剂盒
使用 qPCR 对 miRNA 进行高灵敏度和高特异性定量。 使用以下搜索工具查找经济实惠的解决方案。
测定试剂盒搜索工具 - 查找和购买适合您的 TaqMan 测定试剂盒:
新型 TaqMan Advanced miRNA 测定试剂盒使用通用型逆转录并提供高度灵敏的定量。
标准 TaqMan MicroRNA 测定试剂盒使用靶标特异性茎环逆转录引物。
TaqMan Pri-miRNA 测定试剂盒发现和测量来自人、大鼠或小鼠的初级 miRNA。
标准 TaqMan MicroRNA 测定试剂盒和新型 TaqMan Advanced miRNA 测定试剂盒的内容与 miRBase 数据库22版保持一致。关于标准 TaqMan MicroRNA 测定试剂盒、TaqMan Advanced miRNA 测定试剂盒和其他技术资源的完整列表,请访问 TaqMan MicroRNA 测定试剂盒资源页面。
根据类型划分的其他 miRNA 测定试剂盒
TaqMan 非编码 RNA 测定试剂盒实现对于片段大于200碱基的非编码人、大鼠或小鼠转录本的可靠检测和定量分析。
当没有预先设计好的测定试剂盒可用时,定制测定试剂盒对于您的小 RNA 定量分析是较为理想的。您只需要提供感兴趣的序列。
预设计的 TaqMan Advanced miRNA 96孔板目前有快速和标准产品形式可供选择。 此外,含有 TaqMan Advanced miRNA 测定试剂盒或经典化学试剂 TaqMan miRNA 测定试剂盒的定制96孔板可与 TaqMan 定制铺板服务一起提供。
预设计的 TaqMan Advanced miRNA 阵列卡现已可供选购,并且包含 TaqMan Advanced miRNA 测定试剂盒或采用我们的配置器工具订购的经典化学试剂 TaqMan miRNA 测定试剂盒的定制 TaqMan 阵列卡也可供选购。TaqMan 阵列卡是分析大量 miRNA 和材料有限样本(每次反应仅需 2 µL 样本)的理想解决方案。 TaqMan 阵列卡与 7900HT、ViiA 7、QuantStudio 7 和 QuantStudio 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统兼容。
通过 TaqMan 定制铺板服务,订购预制为384孔板的 TaqMan MicroRNA 测定试剂盒。这类板非常适合分析少数靶标 miRNA 或非编码 RNA 的大量样本,或者反过来,评估大量靶标的少数样本。
这些板可以一次提供3,072次反应,具备大型图谱分析研究所需的高通量功能。适合与 Applied Biosystems OpenArray 实时荧光定量 PCR 系统和 QuantStudio 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统搭配使用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。