TaqMan™ 药物代谢基因分型测定采用 TaqMan 5' 核酸酶化学试剂来扩增和检测特定 SNP 等位基因、多核苷酸多态性 (MNP) 和插入/缺失 (InDel)。这些测定可检测高价值 DME 药物遗传学标记物中的多态性,包括 PharmaADME 核心标记物。DME 测定靶标源自公共数据库、联盟和已发表的文章。
了解有关采用实时荧光定量 PCR 进行药物代谢酶 (DME) 分析的更多信息
了解我们的新型 TaqMan DME 测定
测定搜索工具——查找和购买单管 TaqMan 测定:
所有规格和定制设计测定
我们为药物基因组学应用提供了一系列 TaqMan 药物代谢基因分型测定。此产品提供了2,700种独特的测定,用于检测编码各种药物代谢酶和药物转运蛋白的221种基因的多态性。
通过 TaqMan 定制铺板服务订购预先加入到快速或标准96孔或384孔板中的 TaqMan 药物代谢基因分型测定试剂。非常适合分析大量样本中的少数靶标,或者评估少数样本中的大量靶标。
为特定 DME 基因靶标定义的 TaqMan 测定系列,包括 95% PharmaADME 组定义的核心标记物。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System