Applied Biosystems TaqMan MicroRNA 检测试剂盒利用高灵敏度和高特异性的Taqman探针法对miRNA进行定量。 这种简单的两步法方案仅需要先使用miRNA特异性引物进行逆转录,再利用TaqMan探针进行实时定量PCR。TaqMan MicroRNA 检测试剂盒特性:
- 高特异性——仅定量成熟 miRNA,区分前体 miRNA
- 灵敏—保护有限的样品;仅需1-10 ng 总 RNA
- 快速、简单、可放大—两步定量 RT-PCR 分析法可在3小时内产生高质量结果
我们的 TaqMan MicroRNA 分析试剂盒产品目录随着 Sanger 测序数据库持续更新,全面覆盖大部分当前注释基因。
检测试剂盒搜索工具 - 查找和购买最适合于您的单管 TaqMan 检测试剂盒:
可选范围和尺寸:个性化定制检测试剂盒具有4种不同规格可选,通常可在两周内发货。库存分析是预先包装的小规格产品,商品化分析试剂盒是以小包装形式预先包装好的产品,可立即发货。大规格的库存分析还可通过订购定制分析进行购买。大规格的商品化分析试剂盒也可以通过订购个性化定制进行购买
TaqMan miRNA 检测试剂盒选择指南
产品规格 | 推荐的 TaqMan 检测试剂盒/芯片 |
单独的 qPCR 检测分析试剂盒 | TaqMan miRNA 检测试剂盒 2,000个预设计的商品化检测试剂盒,可在1-2天内发货。 |
384孔TaqMan微流体芯片 | TaqMan miRNA 微流体芯片 |
OpenArray 孔板 | 预设计的 TaqMan miRNA OpenArray 芯片 TaqMan Human miRNA OpenArray 芯片> |
96 孔板和 384 孔板个性化定制 |
物种 | TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒适用于许多物种,包括人、小鼠、大鼠、果蝇、线虫和拟南芥。我们将与 Sanger miRBase Registry 同步,持续增加适用于这些物种的 miRNA 检测试剂盒。 |
分析试剂盒组分 | TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒包含2 管试剂:1 管为逆转录引物,另一管为预制的TaqMan® 检测试剂盒(TaqMan®探针和 PCR 引物集)。 |
可用的检测试剂盒 | 下载:TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒完整列表 |
运输及储存 | 在环境温度运输。 |
货号 | 可用性 | RT/PCR 反应次数 |
---|---|---|
4427975 | 已归档 | 小包装:50/150 |
4440885 | 自定义定制 | 超小包装: 25/75 |
4440886 | 自定义定制 | 小包装: 50/150 |
4440887 | 自定义定制 | 中包装: 750/750 |
4440888 | 自定义定制 | 大包装: 2900/2900 |
登录 thermofisher.com/taqmanfiles,可下载 TaqMan 检测试剂盒相关文档
操作手册与实验方案
产品文献
应用资料:TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒使用的实时定量 miRNA 的内源性对照
应用资料: 使用 TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒所获得的 FFPE 和 Snap-Frozen 组织中的 miRNA 定量数据高度相关
客户关注故事: TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒帮助研究人员验证 miRNA 标记物,用于法医体液鉴定
海报:通过实时 PCR 进行 microRNA 定量
海报:利用 TaqMan miRNA 图谱对胚胎干细胞和分化细胞进行分类
产品海报: 以实时荧光定量 PCR的特异性和灵敏度进行 microRNA 定量
QRC: TaqMan® 小 RNA 检测试剂盒
实验方案: 使用 TaqMan® miRNA检测试剂盒定制 RT 和 PreAmp 引物池
小 RNA 检测试剂盒的设计过程
TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒的常见问题解答
手册:TaqMan MicroRNA 检测试剂盒
物种 | TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒适用于许多物种,包括人、小鼠、大鼠、果蝇、线虫和拟南芥。我们将与 Sanger miRBase Registry 同步,持续增加适用于这些物种的 miRNA 检测试剂盒。 |
分析试剂盒组分 | TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒包含2 管试剂:1 管为逆转录引物,另一管为预制的TaqMan® 检测试剂盒(TaqMan®探针和 PCR 引物集)。 |
可用的检测试剂盒 | 下载:TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒完整列表 |
运输及储存 | 在环境温度运输。 |
货号 | 可用性 | RT/PCR 反应次数 |
---|---|---|
4427975 | 已归档 | 小包装:50/150 |
4440885 | 自定义定制 | 超小包装: 25/75 |
4440886 | 自定义定制 | 小包装: 50/150 |
4440887 | 自定义定制 | 中包装: 750/750 |
4440888 | 自定义定制 | 大包装: 2900/2900 |
登录 thermofisher.com/taqmanfiles,可下载 TaqMan 检测试剂盒相关文档
操作手册与实验方案
产品文献
应用资料:TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒使用的实时定量 miRNA 的内源性对照
应用资料: 使用 TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒所获得的 FFPE 和 Snap-Frozen 组织中的 miRNA 定量数据高度相关
客户关注故事: TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒帮助研究人员验证 miRNA 标记物,用于法医体液鉴定
海报:通过实时 PCR 进行 microRNA 定量
海报:利用 TaqMan miRNA 图谱对胚胎干细胞和分化细胞进行分类
产品海报: 以实时荧光定量 PCR的特异性和灵敏度进行 microRNA 定量
QRC: TaqMan® 小 RNA 检测试剂盒
实验方案: 使用 TaqMan® miRNA检测试剂盒定制 RT 和 PreAmp 引物池
小 RNA 检测试剂盒的设计过程
TaqMan® MicroRNA 检测试剂盒的常见问题解答
手册:TaqMan MicroRNA 检测试剂盒
描述
TaqMan MicroRNA 检测试剂盒利用 TaqMan 探针法学的特异性和灵敏度对 miRNA 进行定量。两步法简单易行,仅需要先使用miRNA特异性引物进行逆转录,再利用TaqMan探针进行实时定量PCR。TaqMan MicroRNA 检测试剂盒特性:
- 高特异性——仅定量成熟 miRNA,区分前体 miRNA
- 灵敏——保护有限的样品;仅需 1-10 ng 总 RNA
- 快速、简单、可放大——两步法qRT-PCR 分析法可在 3 小时内产生高质量结果
我们的 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒目录随着 Sanger 数据库持续更新,全面覆盖大部分当前注释。
想要设计自己的检测试剂盒?个性化定制 TaqMan 小 RNA 检测试剂盒 如果我们无法提供商品化的检测试剂盒,您可以设计您自己的分析检测试剂盒。只需在线提交您的序列信息,我们将根据您的要求生产检测试剂盒。
可选范围和尺寸:定制检测具有 4 种不同规格可选,通常可在 2 周内发货。商品化检测试剂盒是预先包装的小规格产品,可立即发货。大规格的商品化检测试剂盒还可通过订购个性化定制进行购买。
规格
通用规格
种属: | TaqMan MicroRNA 检测试剂盒适用于许多物种,包括人、小鼠、大鼠、果蝇、线虫和拟南芥。我们将与 Sanger miRBase 数据库同步,持续增加适用于这些物种的 miRNA 检测试剂盒数量 |
检测试剂盒组分: | TaqMan MicroRNA 分析试剂含2管:1管为逆转录引物,另一管为特殊的预先配制的 TaqMan 检测试剂盒(TaqMan 探针和 PCR 引物集)。 |
可用的检测试剂盒: | 下载:TaqMan MicroRNA 检测试剂盒完整列表 |
运输及储存
在环境温度运输。
存储在 -15ºC 到 -25ºC。
白皮书:环境温度运输可降低环境影响并保持质量和稳定性
文件
手册与实验方案
产品文献
- 应用资料:使用 TaqMan MicroRNA 进行 miRNA 实时定量的内源性对照
- 应用资料:使用 TaqMan MicroRNA 检测所获得的 FFPE 和冰冻组织中的 miRNA 定量数据高度相关
- 客户故事:TaqMan MicroRNA 检测帮助研究人员验证miRNA标记物,可用于法医体液鉴定
- 海报:利用实时定量 PCR 进行 microRNA 定量
- 海报:利用 TaqMan miRNA 图谱对胚胎干细胞和分化细胞进行分类
- 产品宣传册:利用实时定量 PCR 的高特异性和高灵敏度进行 microRNA 定量
- QRC:TaqMan 小 RNA 检测试剂盒
- 实验方案:利用 TaqMan miRNA 检测定制逆转录和 预扩增 引物库
- 小 RNA 检测试剂盒的设计过程