TaqMan™突 变检测测定试剂盒采用竞争性等位基因特异性 TaqMan™ PCR(castPCR™ 技术),以检测和测量癌症研究相关基因的体细胞突变。castPCR 技术具有高特异性和灵敏度,可在含有大量正常野生型 DNA 的样本之中检测较少量的突变 DNA。此类测定兼容不同类型的样本,如细胞系、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织样本、新鲜冷冻组织样本等。
通过结合 TaqMan 和 castPCR 技术的功能,TaqMan 突变检测测定试剂盒为您提供:
- 较高特异性—可封闭野生型,仅扩增突变体
- 较高灵敏度—可检测体细胞突变,可从1,000个正常细胞中检出低至1个癌细胞
- 更快工作流程—从样本到获取结果仅需3小时
如今,TaqMan 突变检测测定试剂盒有819种测定,可用于47种已知癌症研究基因,例如 KRAS、BRAF、KIT、JAK2,所以 TaqMan 突变检测测定试剂盒为您的癌症研究提供了创新的工具。
TaqMan™ 突变检测 IPC 试剂盒是一套可选的内部阳性对照试剂,可与任何 TaqMan 突变检测测定试剂盒结合使用,以提供阳性 PCR 对照结果。TaqMan 突变检测 IPC 试剂盒已预先优化,可与 TaqMan 突变检测测定试剂盒配合使用。
通过 TaqMan™ 定制铺板服务,订购预制的快速或标准96或384孔板的 TaqMan 突变检测测定试剂盒。节省大规模实验的时间和所需的资源
对于数据分析,Applied Biosystems™ Mutation Detector™ 软件让用户能够通过 Applied Biosystems™ 实时荧光定量 PCR 系统上收集的 TaqMan 突变检测测定试剂盒数据确定其样本的突变状况。
鉴别 | castPCR 技术将等位基因特异性 TaqMan qPCR 与等位基因特异性 MGB 寡核苷酸阻断剂结合在一起,可有效抑制脱靶等位基因的非特异性扩增。 |
测定试剂盒组分 | 每个预配制的突变或野生型等位基因测定试剂盒均包含: 未标记 PCR 引物的 10X 混合液,一个 TaqMan™ MGB 探针(FAM™ 染料标记)和一个 MGB 寡核苷酸阻断剂 每个预配制的基因参比测定试剂盒包含: 未标记 PCR 引物的 10X 混合液和一个 TaqMan MGB 探针(FAM™ 染料标记) |
反应次数 | 足以在384孔板中进行150次 10µl 反应或在96孔板中进行75次 20µl 反应。 |
有效期 | 自生产日期起2年 |
测定试剂盒信息文件 | 包括销售订单号、产品编号、测定 ID、NCBI 基因名称和 Entrez 基因 ID。还包括 Sanger COSMIC ID、核苷酸突变、氨基酸变化和突变类型。 |
文档 | 可从 thermofisher.com/taqmanfiles 下载:
|
追踪/识别 |
|
运输及储存 | 在环境温度运输。 |
货号 | 产品名称 | 可用性 |
---|---|---|
4465804 | TaqMan 突变检测测定试剂盒(突变等位基因测定试剂盒和野生型等位基因测定试剂盒) | 库存 |
4465805 | TaqMan ™ EGFR 外显子 19 缺失测定试剂盒(19种不同 EGFR 外显子 19 缺失的突变等位基因测定试剂盒) | 库存 |
4465807 | TaqMan 突变检测参考测定试剂盒(基因参考测定试剂盒) | 库存 |
4467538 | TaqMan 突变检测 IPC 试剂盒 | 库存 |
鉴别 | castPCR 技术将等位基因特异性 TaqMan qPCR 与等位基因特异性 MGB 寡核苷酸阻断剂结合在一起,可有效抑制脱靶等位基因的非特异性扩增。 |
测定试剂盒组分 | 每个预配制的突变或野生型等位基因测定试剂盒均包含: 未标记 PCR 引物的 10X 混合液,一个 TaqMan™ MGB 探针(FAM™ 染料标记)和一个 MGB 寡核苷酸阻断剂 每个预配制的基因参比测定试剂盒包含: 未标记 PCR 引物的 10X 混合液和一个 TaqMan MGB 探针(FAM™ 染料标记) |
反应次数 | 足以在384孔板中进行150次 10µl 反应或在96孔板中进行75次 20µl 反应。 |
有效期 | 自生产日期起2年 |
测定试剂盒信息文件 | 包括销售订单号、产品编号、测定 ID、NCBI 基因名称和 Entrez 基因 ID。还包括 Sanger COSMIC ID、核苷酸突变、氨基酸变化和突变类型。 |
文档 | 可从 thermofisher.com/taqmanfiles 下载:
|
追踪/识别 |
|
运输及储存 | 在环境温度运输。 |
货号 | 产品名称 | 可用性 |
---|---|---|
4465804 | TaqMan 突变检测测定试剂盒(突变等位基因测定试剂盒和野生型等位基因测定试剂盒) | 库存 |
4465805 | TaqMan ™ EGFR 外显子 19 缺失测定试剂盒(19种不同 EGFR 外显子 19 缺失的突变等位基因测定试剂盒) | 库存 |
4465807 | TaqMan 突变检测参考测定试剂盒(基因参考测定试剂盒) | 库存 |
4467538 | TaqMan 突变检测 IPC 试剂盒 | 库存 |
数字 PCR 的强大功能也可用于检测癌症研究的罕见突变。使用 QuantStudio™ 3D 数字 PCR 系统和经湿实验室验证的 TaqMan SNP 基因分型测定试剂盒,您可以在低至 0.1% 的患病率下靶向100多个体细胞突变。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。