一种可扩展的高通量基因分型解决方案
人群基因分型及基因组选择技术在农业应用领域的日益普及正在推动基因芯片分型技术的需求增长。然而,用于靶标制备的自动化液体工作站(ALH)需要较大的前期资金投入,因此使得基因分型项目扩展的费用较为高昂。
Applied Biosystems Axiom Propel 工作流程解决了使用自动化液体工作站的前期资金投入较大的问题,帮助您突破基因分型项目扩展的主要瓶颈。这是一种创新的工作流程,利用 Multidrop Combi 自动分液器及其它 实验室常规设备进行靶标制备,而无需更改现有步骤。
Axiom Propel 工作流程提供了一种可扩展的、模块化、高通量且经济高效的基因分型解决方案。
模块化,可扩展
Axiom Propel 工作流程使用简单的实验室设备(例如 Multidrop Combi 自动分液器、微孔板振荡器、微孔板热封仪和离心机等)来替代较为昂贵的 自动化液体工作站(ALH)。Axiom Propel 工作流程经 Thermo Fisher验证,可在不更改现有 靶标制备步骤的情况下,提供经济高效的解决方案。
与基于自动化液体工作站(ALH)的工作流程相比,Axiom Propel 工作流程所需资金投入更少,占用空间更小,所需操作人员更少,同时可提供更高的检测通量。
- 无需使用自动化液体工作站(ALH),节省大量资金投入
- 相比基于 ALH 的工作流程,单个样品运行成本更低
- 模块化设计采用冗余配置,减少工作流程的中断
高通量
Axiom Propel 工作流程提供了一种模块化解决方案,具有高度可扩展性,从而可实现更高的样品通量。随着检测需求的增加,可灵活扩展基因分型通量。每套 ALH 只能处理一块板,而 Axiom Propel 工作流程允许同时处理八块板。
- 年检测样品量可以指数增长到数百万及以上
- 大包装试剂可提高操作效率
周转快
Axiom Propel 工作流程经优化适用于 96- 和 384-格式的芯片。将我们的全新的化学试剂应用于384-格式芯片的工作流程,可加快获取结果的速度,可在 48 小时内完成从基因组 DNA 到获得基因型结果的流程。这将有助于为关键样品做出更快的决策。此外,工作流程还引入了独立的 GeneTitan 扫描系统,可以灵活扫描优先级的样品,而无需中断生产流程。
优势:
- 全新的化学试剂应用于384-芯片,可将从样品到结果的时间缩短至 48 小时内
- 全新 的GeneTitan 扫描系统可将扫描时间缩短 30%(对于 96-芯片)
可持续
Axiom Propel 工作流程是一种经济的解决方案,并且可以减少塑料废物的产生。Multidrop Combi 自动分液器采用无吸头设计,无需像自动化液体工作站一样要使用数千个价格昂贵的一次性塑料吸头。只需要使用一个 Thermo Scientific Multidrop 分液盒。Multidrop Combi 分液盒在需要更换之前可以分配约 28.8 L 试剂。当每孔分配 200 μL体积时,共可以分配 1500 块板对比1个 Multidrop Combi 分液盒与 1500 盒吸头的成本,分液盒的成本明显低得多。
此外,新的 4X 和 8X 大包装 Applied Biosystems Axiom 试剂可以提高操作效率,减少废物产生。
- 节省了塑料耗材的使用成本
- 减少了塑料耗材的使用量,最大限度地减少了废物的产生和对环境的影响
人类和农业基因组学市场的基因分型应用继续以健康的速度增长。Axiom Propel 工作流程旨在帮助我们的客户保持竞争力。
仅供研究使用。不可用于诊断操作。