我们可提供一系列UltraPure 琼脂糖和试剂产品,满足您的核酸分析和纯化需求。UltraPure 琼脂糖和试剂由最高纯度的生化试剂制成,具有极高的可靠性和优越的性能。
UltraPure 琼脂糖
经实验室测试和绿色认证的产品——加入这场运动吧
尽情享受易用型包装的优质产品。我们的琼脂糖采用具有喷口的袋装设计,可以更容易地倾倒和分配粉末,减少溢出和污染的可能性。
UltraPure 琼脂糖是标准熔点琼脂糖,专为常规分离分析而设计,可分离500–23,000 bp 范围内DNA 和RNA 片段。UltraPure 琼脂糖1000是一种专门设计的琼脂糖,可为PCR 片段和其它短DNA片段提供更高的分辨率。琼脂糖1000更容易操作,因为它具有更强的凝胶结构:凝胶强度>>1,400 g/cm2。作为低熔点/凝固温度的琼脂糖,UltraPure 低熔点琼脂糖被推荐用于快速DNA 凝胶提取方案。以下是使用LMP 琼脂糖的一些理由和贴士。
使用低熔点(LMP)琼脂糖的理由
低熔点(LMP)琼脂糖是分离10-1,000 bp DNA 片段的理想选择。LMP 琼脂糖的主要优点是65℃或更低的低熔点温度。在这些温度下,可以将凝胶的琼脂糖重熔,而不会熔融琼脂糖中DNA 分子的双螺旋结构。因此,可以将含有DNA 的LMP 琼脂糖切胶熔化,并直接对重熔琼脂糖中的核酸进行操作。
LMP 琼脂糖的应用和参考文献:
- 胶内连接和转化:Struhl K (1985) A rapid method for creating recombinant DNA molecules.BioTechniques3:452–453.
- 胶内限制性酶切消化:Parker RC, Seed B (1980) Two-dimensional agarose gel electrophoresis “SeaPlaque” agarose dimension.Methods Enzymol65(1):358–363.
- 胶内PCR:Bjourson AJ, Cooper JE (1992) Band-stab PCR: a simple technique for the purification of individual PCR products.Nucleic AcidsRes 20(17):4675.
- 循环测序:Gorman KB, Steinberg RA (1989) Simplified method for selective amplification and direct sequencing of cDNAs.Biotechniques7(4):326–328, 331.
- 平末端连接:Hemsley A, Arnheim N, Toney MD, et al.(1989) A simple method for site-directed mutagenesis using the polymerase chain reaction.Nucleic Acids Res17(16):6545–6551.
- 使用β-琼脂糖酶回收DNA:Crouse J and Amorese D (1987) Ethanol precipitation: ammonium acetate as an alternative to sodium acetate.GIBCO-BRLFocus 9:3–5.
- 使用苯酚/氯仿回收DNA:Benson SA (1984) A rapid procedure for isolation of DNA fragments from agarose gels.BioTechniques2: 66–67.
使用LMP琼脂糖的要点:
- 使用1x TAE缓冲液代替1x TBE 缓冲液
- 电泳后使用SYBR Safe DNA 凝胶染料进行凝胶染色。溴化乙锭染料可导致DNA 降解。
- 使用≥300 nm的紫外光源使DNA 可视化,并尽可能将曝光时间缩短至1分钟内。
- 在65°C熔化切片凝胶。不要超过70°C,否则可能导致DNA 变性。
UltraPure 生化试剂
为了方便您找到所需试剂,我们将UltraPure 生化试剂按应用和常用试剂进行分组。
琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳
产品 | 数量 | 目录号 |
---|---|---|
UltraPure 10X TBE Buffer | 1 L | 15581044 |
UltraPure 10 mg/mL Ethidium Bromide | 10 mL | 15585011 |
UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water | 10 x 500 mL | 10977023 |
Southern 印迹杂交分析
产品 | 数量 | 目录号 |
---|---|---|
UltraPure Salmon Sperm DNA Solution | 5 x 1 mL | 15632011 |
UltraPure 20X SSC | 4 L | 15557036 |
UltraPure Tris HCl | 500 g | 15506017 |
UltraPure 5M NaCl | 10 L | 24740011 |
50X Denhardt’s Solution | 100 mL | 750018 |
酶
产品 | 数量 | 目录号 |
---|---|---|
RNase A | 10 mL | 12091021 |
RNase A | 25 mL | 12091039 |
Proteinase K | 100 mg | 25530015 |
Proteinase K | 1 g | 25530031 |
Proteinase K | 5 mL | 25530049 |
Northern 印迹杂交分析
产品 | 数量 | 目录号 |
---|---|---|
UltraPure DEPC-Treated Water | 1 L | 750023 |
UltraPure 0.5 M EDTA, pH 8.0 | 500 g | 15576028 |
UltraPure 5 M NaCl | 10 L | 24740011 |
UltraPure Tris HCl | 500 g | 15506017 |
UltraPure 20X SSC | 4 L | 15557036 |
UltraPure 20X SSPE | 4 L | 15591035 |
UltraPure 10% SDS Solution | 4 x 100 mL | 15553027 |
UltraPure Formamide | 500 g | 15515026 |
UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water | 10 x 500 mL | 10977023 |
UltraPure Herring Sperm DNA Solution | 5 x 1 mL | 15634017 |
50X Denhardt’s Solution | 100 mL | 750018 |
苯酚产品
常用试剂
仅供研究使用。不可用于诊断流程。