电泳是一种常用的实验室技术,可鉴定、定量和纯化核酸片段。将样品上样到琼脂糖或丙烯酰胺凝胶的孔内并放入电场,使带负电荷的核酸向正极移动。较短的DNA片段迁移较快,而最长的片段将与起点距离最近,从而实现基于DNA 片段大小的分离。
核酸电泳在线课堂探索Invitrogen分子生物全流程明星产品
电泳是一种常用的实验室技术,可鉴定、定量和纯化核酸片段。将样品上样到琼脂糖或丙烯酰胺凝胶的孔内并放入电场,使带负电荷的核酸向正极移动。较短的DNA片段迁移较快,而最长的片段将与起点距离最近,从而实现基于DNA 片段大小的分离。
核酸电泳在线课堂探索Invitrogen分子生物全流程明星产品
聚丙烯酰胺是一种交联聚合物,具有极高的分辨率,可区分分子量范围为10–3,000 bp 的DNA 片段。在合适的条件下,可以分辨大小仅差一个碱基对的DNA 分子。我们可提供用于聚丙烯酰胺凝胶电泳的各种便捷试剂,包括方便的NovexT™ TBE 预制凝胶和UltraPure™ 试剂。
我们可提供范围为10 bp-50 Kb 的多种DNA 分子量标准和标记物,适用于琼脂糖凝胶中线性双链DNA的准确分析。各种可供选择的分子标准即用型TrackIt™和E-Gel系列,包括1 Kb DNA 分子量标准和100 bp DNA 分子量标准。
我们开发了多种DNA 染料,包括SYBR™ Safe DNA 凝胶染料和溴化乙锭。SYBR™ Safe DNA 凝胶染料无毒、无致突变性,其 检测灵敏度与溴化乙锭相近。
我们提供了多种凝胶上样缓冲液,包括BlueJuice™ 凝胶上样缓冲液和TrackIt™ 上样缓冲液,可实现方便的DNA 上样和追踪。我们的凝胶上样缓冲液包括一种或两种追踪染料(溴酚蓝、二甲苯青FF、Orange G、柠檬黄),可根据染料迁移来追踪电泳进程。
DNA 分子的电泳迁移取决于采用的电压和缓冲液组成。我们可提供多种UltraPure™ 缓冲液和试剂以满足您的DNA 电泳需求,包括10X TBE 溶液和10X TAE 缓冲液。UltraPure™ 产品由纯度最高的生化试剂制备而成,具有极高的可靠性和卓越的性能。
Thermo Scientific 电泳试剂专为精确性而开发。我们广泛的产品包括GeneRuler™ DNA ladders,特别适用于对宽范围的双链DNA 分子进行分子量大小鉴定和胶内DNA 定量,此外,TopVision™ 琼脂糖产品具有极佳的凝胶透明度和DNA/RNA 低结合率。
使用电泳槽、制胶架、垫片、梳子、电源和其他配件,进行核酸和蛋白质的水平(琼脂糖)或垂直(聚丙烯酰胺)凝胶电泳。
仅供研究使用。不可用于诊断流程。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。