">
KingFisher Apex 系统
Thermo Scientific KingFisher Apex是 DNA、RNA、蛋白质和细胞自动化纯化的巅峰之作。基于数十年的 KingFisher 产品价值和卓越性,我们将先进的仪器功能与基于触摸屏的全面控制相结合,实现无与伦比的灵活性和优异的性能。KingFisher Apex 使样品制备更简单。
自助探索KingFisher Apex之旅
虚拟观看KingFisher Apex,近距离查看仪器特点,支持试剂盒和试剂,及更多!
注:此工具最好在Chrome, Firefox或 Safari 浏览器中查看。 了解更多
特点
除了所有 KingFisher 纯化系统的常见功能外,Apex 还提供:
KingFisher 专利设计,无移液、离心,防止交叉污染
开放系统,兼容各种磁珠法试剂及应用
触摸屏控制
您可以通过现代化的触摸屏显示和直观的界面来控制仪器操作
观看互动演示 
可选择孔板和管规格
20 µL–5 mL 的体积范围,有 96 孔、24 孔或 PCR 板或存储管
高通量纯化
每次运行在15-65 分钟内即可 24–96 个样品,根据应用情况可节省 50% 或更多的操作时间
多种应用
使用可靠试剂的各种应用和经过验证的方案
加热及制冷模块
将样品加热至 100ºC 或将其冷却至 4ºC
双磁头智能切换
当您安装两个磁头和加热块时,KingFisher Apex 可根据您的方案智能选择正确的磁头
了解更多
带条形码的优化耗材
特定批次的条形码可以在装载过程中确定正确的孔板位置,也可以用于批次追踪和记录
从我们的库中下载方案
或者使用 Thermo Scientific BindIx 软件轻松定制方案
紫外灯净化
支持储存管洗脱,配有 2 个紫外灯以防止污染
云平台和网络连接
将 KingFisher Apex 连接至云端,从而更好地访问并控制方案和报告
触摸屏控制
您可以通过现代化的触摸屏显示和直观的界面来控制仪器操作。按照可视化引导,轻松进行孔板装载、方案更改和仪器设置。
可以直接在仪器上编辑或写入实验方案,并且您可以在每一步定制方案—结合、洗涤、洗脱。您还可以选择使用 BindIx 软件管理 PC 上的方案。仪器定义的限值有助于减少任何方案修改中的潜在错误。
KingFisher Apex 触摸屏互动演示
点击按钮查看预览
双磁头、磁套和孔板
双磁头、多种规格
当您安装两个磁头和加热块时,KingFisher Apex 可根据您的方案智能选择正确的磁头。通过选择 24 孔、96 孔或 PCR 规格相应的磁头和孔板,可在大体积到小体积范围内工作。
演示视频
方案和软件
KingFisher Apex 仪器随附 Thermo Scientific BindIx 软件。该软件可轻松地在仪器上或 PC 上创建、下载、运行、修改和存储方案。
方案可用于试剂盒的核酸和蛋白质纯化程序。该软件允许您为方案的每个部分定义和编辑步骤、参数、孔板和试剂—结合、洗涤和洗脱。您还可以生成状态报告,包括运行日志、孔板布局和步骤参数。
有关 BindIx 的更多信息,请参阅特点选项卡。
要下载 BindIx 软件,请选择表中的一种方法。 
下载 BindIx 软件的三种方法
方法
说明
网站链接
双击下载的软件包以启动安装过程
Microsoft Store
单击 Get(获取),然后单击 Install(安装)
来自制造商的 U 盘
双击 .msix 包文件,然后单击 Install(安装)
 系统要求:Windows 10 版本 1809 (17763.0) 或更高版本
应用
KingFisher Apex 可以从一系列样本类型中温和高效地分离和纯化核酸、蛋白质和细胞,用于广泛的下游应用。关于在 KingFisher Apex 上运行的一系列应用试剂盒、试剂和方案, 请参阅试剂盒、试剂和方案选项卡。
孔板、塑料耗材和制备
有关与 KingFisher Apex 配套使用的塑料耗材和孔板制备产品的信息,请参阅附件选项卡。
性能数据
属性
描述
仪器尺寸
台式
通量水平
中等到高
不同规格孔板处理体积
96 孔板
  • 深孔板:50–1,000 µL
  • 浅孔板:15–200 µL
  • PCR 板:10–80 µL
24 孔板
  • 深孔板:30–5,000 µL
储存管
  • 96 储存管:30–200 µL
  • 24 储存管:200–1,000 µL
每次运行的样品数量
24 或 96
包含软件
BindIx
可定制方案
是,使用仪器用户界面或 BindIx PC 软件创建*
加热/制冷范围
加热至 100ºC
制冷至 4ºC
紫外灯
2 个紫外灯,最长运行时间为 23 小时 59 分钟
尺寸(高 x 宽 x 深)
45 x 78 x 59 cm(18 x 31 x 23 in)
重量
56 kg (123 lb)
孔板规格
96 深孔板
96 浅孔板
96 孔 PCR 板(带裙边和半裙边)
24 深孔板
96 储存管
24 储存管
仪器内存
~30 GB
显示界面
带触摸屏的图形用户界面
电源
100–240 VAC,50/60 Hz,280 VA
条形码读取器
仪器上;一维条形码
磁头选项
4 种选择,客户可更换
数据连接
用于 PC 的 USB 设备
用于网络的 USB Wi-Fi 或 LAN 适配器
用于实现自动化的 RS-232
采用云技术
* 需要 Windows 10 版本 1809 (17763.0) 或更高版本。
订购信息
">