">
KingFisher 塑料耗材
KingFisher 塑料耗材专为配合 KingFisher 仪器使用而设计,按照严格的标准生产。*这些耗材对生物分子的结合亲和力低,使其非常适合磁性颗粒处理。一次性聚丙烯磁套和孔板可出色地回收磁珠,实现对 DNA、RNA、蛋白质和细胞的最佳纯化和分离。
所有KingFisher塑料耗材都是在符合ISO 14644 class ISO 8 (相当于美国联邦标准209E class 100,000) 的受控环境中制造的,其中每立方米允许的最大颗粒数为≥0.5μm 3,520,000和≥5μm 29,300。
* 使用 KingFisher 塑料耗材可确保 KingFisher 仪器正常发挥功能和应用性能,并且避免使用第三方塑料耗材(即使带有“KingFisher 兼容”标识)可能带来的昂贵维修费用。使用第三方塑料耗材可能会导致仪器服务合同失效。
KingFisher Flex
KingFisher Presto
KingFisher Duo Prime
KingFisher Apex
磁头
适用于 KingFisher Flex 的磁头可以不用工具轻松更换,可在 96 到 24 孔深孔板规格之间轻松切换。
用于孔板制备的产品
为了节省时间并提高 KingFisher 系统的重复性,将其与电动移液器或自动分液器结合使用。
E1-ClipTip Equalizer 移液器
使用 Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer 移液器,您可以在几乎所有试管、支架、微孔板或水平凝胶盒之间快速、高效地进行样品转移操作。吸头间距可调,您只需根据预期的实验器具制式,滑动标尺进行伸缩,即可设定吸头间距。最新的 My Pipette™ Creator 应用程序可让您通过 PC 方便地编程 E1-ClipTip。
* 其他处理不同样品体积和吸头规格的型号可通过以下货号链接获得。
Multidrop Combi 分液器
使用 Multidrop™ Combi 分液器可更快速、更一致地进行孔板加液,在 0.5 µL 到 2500 μL 范围内提供精确的分液,适用于 6 至 1536 孔板和板高度从 5 到 50 mm 的微孔板。
实验室工作流程自动化
兼容的条形码读码器、机械臂液体处理器或机械板移动器可简化您的 KingFisher 系统工作流程。
机械臂液体处理器
多功能 KingFisher Presto 设计用于集成兼容型机械臂液体处理器,可实现免手动操作自动化。许多商用机械臂液体处理器都兼容 KingFisher Presto。联系您的 KingFisher 销售代表或您的首选供应商,了解是否提供经过测试的 KingFisher 接口。
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂
Thermo Scientific™ Orbitor™ 微孔板移动机械臂是一种集成条形码扫描功能的紧凑型协作台式板移动机械臂,可增大仪器加载通量并缩短手动操作时间,实现样品跟踪和库存管理。Orbitor RS2 创新的双向伸缩臂可提供更加广泛和精确的工作范围,而 360º μL 工作区使其成为实验室的重要工具。Orbitor RS2 兼容 KingFisher Flex 和 Presto 型号,可灵活配置以满足您的要求。
* 其他配置可通过以下货号链接获得。
高通量 SARS-CoV-2 检测解决方案
Thermo Fisher Scientific Amplitude 解决方案是一种新型、高度自动化的分子诊断检测系统,可以在 24 小时内分析  7,000 多个 COVID-19 样本。Amplitude 检测解决方案可以帮助实验室快速将 COVID-19 检测规模扩展到帮助减少疾病蔓延和恢复经济及社区所需的程度。本解决方案提供最大通量,只需最少的人工操作时间、设备和人员配置(只需要四名员工)即可完成操作。
作为服务科学领域的世界领导者,赛默飞世尔科技已将 KingFisher Presto 和 Applied Biosystems TaqPath COVID-19 试剂盒等行业领先的产品整合到一个高通量诊断解决方案中。这为直接从单一来源供应商购买安全的分析用品和耗材提供了便利。我们会在您初次购买产品的第一年内,每月预交付符合您实验室需求的试剂。 我们的全方位服务合作伙伴将处理流程中的每个细节,确保无缝安装,并提供 365 天 24/7 全天候优先咨询可靠专家的服务,为您解决当前和将来出现的任何问题提供有力支持。
">