许多自动化液体处理系统和纯化仪器可将试剂移入和移出孔,以执行核酸分离的不同步骤。相比之下,Thermo Scientifc KingFisher 全自动核酸提取仪使用带一次性磁套的永磁棒收集溶液中的磁珠,然后将其释放到连续的孔中,每一个孔包含用于下一个分离步骤的试剂。这种高效的磁珠收集与转移方法可实现清洁提取、高效结果和样品保存。通过一个简单的过程(结合、清洗、洗脱),KingFisher 仪器可以自动提取任何可以与磁珠结合的目标分析物,甚至是从具有挑战性的样品中提取。
转移磁珠而非液体可保证更高纯度,因为液体试剂中没有非靶标有机物或污染物从一个孔转移到另一个孔。它还可以最大程度地减少样品损失并获得更高的产量,因为您可以优化方案从而保证溶液中不会残留任何磁珠及其结合的目标核酸。
手动样品制备和样品损失可能导致样品不一致,这会导致在您的数据中出现异常值和较宽的误差线。如 qPCR、NGS、数字 PCR 和质谱等高端下游应用可能对这些不一致非常敏感。KingFisher 仪器减少了用户处理误差,同时提高了结果的重复性。我们的数据表明,使用 KingFisher 仪器处理的样品在不同运行和不同用户之间都能获得一致的结果。
与手动制备或其他样品制备仪器相比,KingFisher 仪器通过节省手动步骤并减少总体处理时间,帮助您节省宝贵的时间。这不仅可以提高工作流程效率,还可以减少接触有潜在传染性的样品。
通过 KingFisher 自动化,您工作流程中的每个步骤(例如试剂、抗体、靶标捕获、洗涤和洗脱)都由仪器转盘中的单个板代表(或者,对于 KingFisher Duo Prime 而言,则是板中的一排孔)。制备和加载板后,只需按下 Start(开始),仪器便可自动执行已编程的方案。完成每个步骤后,转盘旋转,使下一个板位于磁头和磁套下方。
KingFisher Flex 系统只需 25 分钟即可从 96 孔板中分离出病毒 RNA。使用 1-4 台 Flex 仪器的典型实验室可以在一天 8 小时内轻松处理 1,000–4,000 个样品。使用高度自动化的 KingFisher Presto 仪器处理相同数量的样品,需要的实验室工作人员的注意要少得多。
KingFisher 系统可以从各种样品类型中温和高效地分离和纯化核酸、蛋白质和细胞,适用于各种各样的下游应用。
不同的化学品可处理多种样品类型。 KingFisher 系统提供处理样品的灵活性,即使是难以处理的样品,如血液、唾液、黏液、海水、土壤、粪便、鱼鳞和其他样本类型。KingFisher 系统可以处理极广泛应用范围的样品制备。
不同的样品类型和应用需要不同的化学成分才能提取分析物。为了简化选择并提高易用性,我们开发了包含经优化磁珠、缓冲液和实验方案的试剂盒和解决方案,以最大程度提高每种应用和样品类型的纯度和产量。核酸提取试剂盒、试剂和方案部分包含了这些应用和试剂盒的详细信息,以下是一些亮点:
MagMAX 试剂盒为核酸提取进行优化。 使用 KingFisher核酸提取仪自动提取 DNA 和 RNA 时,所选试剂采用 Applied Biosystems MagMAX 试剂盒。例如,MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒可用于从拭子或其他样品类型中提取和纯化 RNA。其他受欢迎的 MagMAX 核酸提取试剂盒可帮助您从各种样品中提取 基因组 DNA (gDNA); 用于液体活检的循环游离 DNA ;用于临床癌症研究的 福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 样本 的 DNA 和 RNA;用于基因表达研究的 总 RNA 和 miRNA。
用于其他靶标的 Dynabeads 和 SMART Digest 试剂。 KingFisher 仪器可以使用 Invitrogen Dynabeads 磁珠或 Thermo Scientific SMART Digest 试剂盒捕获和分离其他核酸、蛋白质和细胞结构。例如,您可以使用 SMART Digest 试剂盒进行单克隆抗体的自动化蛋白消耗,如伊匹单抗或利妥昔单抗 (利妥昔单抗®),以供进行深度 肽图分析和表征 。您可以将 KingFisher 全自动核酸提取仪与 Dynabeads 磁珠配合,以捕获 CD9 + 肿瘤细胞分泌的外泌体 ,用于流式细胞仪或免疫印迹的下游分析。
所有试剂盒和多种试剂均包含针对 KingFisher 核酸提取仪进行优化的可修改方案。要为您的应用查找试剂盒及试剂,请浏览 试剂盒、试剂和方案选项卡或使用我们的选择指南。如果您需要协助定制试剂或开发满足您特定应用需求的方案,我们的现场应用专家和技术销售专家将为您提供帮助。
KingFisher 样品制备仪器专为配合 MagMAX 核酸纯化试剂盒、Dynabeads 试剂以及 KingFisher 板和耗材使用而优化。这些产品均按照严格的标准设计和生产,为其开发的实验方案都经过测试、改进和验证。当您共同使用这些产品和实验方案时,您可以对仪器的性能和结果的纯度、产量和样品完整性充满信心。
KingFisher 系统优化与 MagMAX 试剂盒、Dynabeads 试剂以及 KingFisher 板和耗材联合使用。
Dynabeads 磁珠试剂(MagMAX 纯化试剂盒中也包括此试剂)的优化是获得一致结合和可靠结果的关键。Dynabeads 是超顺磁磁珠,也就是说,当位于磁场中时,它们会表现出磁性,而一旦从磁场中取出,则无任何磁性。它们对细胞和分子都很温和,可直接从试管或板中捕获生物样品中的靶标,无需色谱柱或离心分离。
观看我们 的非正式视频,了解为什么微米级 Dynabeads 磁珠比纳米级磁性“微球”更适合研究天然细胞过程。(7:21)
Dynabeads 严格控制的制造工艺能够生产大小均匀且平滑的球形磁珠。每个实验都采用相同的表面积,可以获得更可靠和重复的结果。
Dynabeads 磁珠表面清晰来进行必要的结合,没有内表面来捕获多余蛋白。A. Dynabeads 产品是最均匀的单分散超顺磁珠,具有高度可控的产品质量,有助于确保最高的重复性。B,C,D.其他供应商的磁珠形状和大小不一,会捕获杂质,导致重复性低,并增加非特异性结合。
在该优化中,KingFisher 系统具有灵活性,使您可以根据实验或过程的要求自由修改和定制工作流程。仪器本身具有以下特点:
为了确保 KingFisher 系统可以更好地适应您不断变化的研究需求,所有的KingFisher 仪器都会免费随附Thermo Scientific BindIt BindIx 软件。
该软件可以帮助您在PC 上轻松创建、修改和存储自己的方案,将其传输给KingFisher 仪器,并在运行过程中,从仪器屏幕上跟踪执行状况。它还可以对您的方案的每一个部分进行定义、编辑步骤、参数、洗涤和洗脱,以及在孔板布局中定义 KingFisher 板和试剂。如果您已经设定了手动方案,只需几分钟,您就可以将其转成自动化方案。
MagMAX 和 Dynabeads 核酸分离试剂盒以及 Dynabeads 和 SMART Digest 蛋白质纯化产品都有相应的方案。一旦加载到您的仪器上,您就可以修改相应的方案并储存,这样可以重复使用。
从鼻咽拭子样本中检测 SARS-CoV-2 病毒的简化方案,在分离四个 RNA 靶标时与标准方案同样有效。
KingFisher 系统易于安装、学习和使用。在大多数情况下,您可以在 10 分钟或更短时间内准备好运行。仪器也可以根据您实验室的要求进行定制。
工作流程也很简单。设置完成后,只需在仪器屏幕上滚动到您想要运行的方案,并按照如何准备和加载每块板的逐步说明操作即可。只需按 Start(开始),就可看着它运行!(或在仪器自动遵循方案运行时离开。)如果需要,您可以直接在屏幕上定制方案,如混合持续时间或次数。
了解 KingFisher 样品制备简易性的最佳方法就是观看演示。我们建议您在自己的实验室用您的样品安排一次现场演示,或者我们可以为您的实验室定制一次虚拟演示。想了解您的使用体验,请观看我们的演示视频。
现场或虚拟演示,如本视频所示,演示了 KingFisher 样品制备的简易性。(27:28)
大多数客户在自己的实验室观看完 KingFisher 演示后,都购买了适用于特定应用的仪器。然而,他们在实验室中安装该仪器并了解该仪器的真正简易性后,他们通常会发现仪器的其他用途,使其成为真正的实验室主力设备。
使用不同样品制备工作流程的 SARS-CoV-2-阳性鼻咽拭子样本 Ct 值。鼻咽拭子样本使用 SARS-CoV-2 病毒 RNA 的 250 copies/mL(左)或 750 copies/mL(右)(分别为检测限的 1 倍或 3 倍)进行加标;使用带 (+) 或不带 (–) 洗涤 3 步骤的 MagMAX 病毒/病原体试剂盒进行三次重复实验,从 200 μL 或 400 μL 的加标样品中提取 RNA。以 50 μL 洗脱后,通过 qRT-PCR 对四个 RNA 靶标(彩色符号)进行 3 次重复测定。每个靶标的 Ct 值高度一致(符号紧密聚集),并且在不同样品量和洗涤条件下几乎完全相同。所有阴性样品均具有“未检测到”的 Ct 值(数据未显示)。