MagMAX预分装病毒RNA/DNA提取试剂盒包含预装有所需MagMAX试剂的孔板,可从100–200µL的多种动物样品类型中自动提取RNA和DNA。提取得到的病毒核酸非常适合实时荧光定量PCR等多种下游分子生物学应用。
产品视频
优势
- 试剂预分装在96孔板中,最大限度地缩短手动操作时间
- 经验证适用于全血、血清、血浆、口腔液、组织/器官和环境拭子等样品类型
- 提供不同样品类型的预处理指南,确保高质量提取
- 可在30分钟内提取病毒RNA和DNA
- 在室温下保存
特点
兼容多种样品类型
MagMAX预分装病毒RNA/DNA提取试剂盒可从多种动物样品类型(包括全血、血清、血浆、口腔液、组织/器官和环境拭子等)中提取病毒RNA/DNA。产品验证测试采用不同的ASFV、PRRSV和PEDV阳性样品进行病毒RNA/DNA提取,并通过实时荧光定量PCR进行分析。验证结果表明针对多种病毒样品均可实现高效的提取。
易于使用
96孔板中分别预装了结合缓冲液、结合磁珠、洗涤缓冲液I、洗涤缓冲液 II和洗脱缓冲液。这大大节约了分液和准备耗材的时间,并通过最大限度地减少误差源(如试剂混合不均匀或移液不准确),提高结果的一致性和质量。
性能优异
MagMAX预分装病毒RNA/DNA提取试剂盒采用磁珠法技术高效提取病毒核酸。它具有核酸回收率高、有效去除抑制剂等特点,有助于产生准确的下游检测结果。此外,即使对于具有挑战性的样品,也可以实现优秀的重复性和重现性。
产品信息
MagMAX预分装病毒RNA/DNA提取试剂盒 | |
---|---|
货号 | A52990 |
适用范围 | 病毒核酸提取 |
样品类型 | 全血、血清、血浆、口腔液、组织/器官、环境拭子等 |
样品起始量 | 100-200µL (组织样品20-30 mg) |
洗脱体积 | 65µL |
自动化水平 | 即撕即用型预分装试剂盒 |
搭配仪器 | KingFisher Flex磁珠法核酸提取仪 |
检测工作流程步骤示例
样品采集
按照各种样品类型的常规采集方法进行采集
样品提取
Thermo Scientific KingFisher Flex纯化系统和Applied Biosystems MagMAX预分装病毒RNA/DNA提取试剂盒
实时荧光定量 PCR
使用实时荧光定量PCR仪和相应的试剂盒进行实时荧光定量PCR检测
数据分析
实时荧光定量PCR系统生成扩增曲线和原始数据分析