基于磁珠技术扩展性地提取循环 cfDNA
  • KingFisher 仪器配合使用时,45-60 分钟即可从 6-24 份样本中分离出游离 DNA
  • 设计用于富集血液、血浆、血清中的小 (<300 bp) 循环 DNA,而非 gDNA,这意味着提高了回收率并降低了起始量
  • 较宽的血浆、血清或尿液样本起始量范围 (500 µL-10 mL)
  • 洗脱体积范围为 15 µL-50 µL,与 Ion Torrent Oncomine assay 或其他实时荧光定量 PCR、数字 PCR 和 NGS 平台兼容
立即订购
经证实,福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织样品对推进癌症研究至关重要。FFPE 样品可对珍贵样品进行更全面的分析,包括研究重要生物标志物,如热点突变, CNV ,基因融合和插入缺失。
协同生物标志物推动癌症研究取得进展
肿瘤生物标记物的应用有助于改变我们对癌症的认识和研究方法。从这些生物标记物的视角来探索这一不断发展的领域,以及实现突破性发现的进展。
下载电子书
cfDNA 分离试剂盒
游离 DNA 分离试剂盒
拓展您的研究可能性—引入其他样品纯化功能。用 KingFisher 仪器从唾液和 10 mL 尿液中分离游离 DNA。
提升您的研究
FFPE 分离试剂盒
将 MagMAX FFPE 与 AutoLys 结合使用,可加快脱蜡过程
使用 Applied Biosystems AutoLys 系统加快您的脱蜡过程。该系统由经过预处理的管和支架系统组成,以减少移液步骤,无需使用危险化学品,并将组织样品的损失降至最低。
探索: AutoLys 过程
液体活检工作流程
将我们的无细胞总核酸(cfTNA)试剂盒或cfDNA试剂盒与KingFisher仪器Oncomine检测配合使用,可优化从提取、纯化到分析的液体活检工作流程。
液体活检工作流程
磁珠更适用于无细胞提取
相比玻璃纤维过滤器,磁珠可以更有效地结合 DNA,获得更高、更一致的产量。此外,由于不使用过滤器和真空歧管,因此在提取过程中不会存在细胞颗粒物堵塞这些部件的风险。对于 cfDNA 研究中常用的富含蛋白质的大体积样品(例如血浆),此类堵塞问题尤为重要。
利用 Dynabeads 磁珠
MagMAX 试剂盒利用 Dynabeads 技术 进行样品提取, 该技术是业内领先的磁珠技术之一。MagMAX 无细胞分离试剂盒中的 Dynabeads MyOne Silane 珠子具有优化的类二氧化硅表面化学成分和高比表面积,可实现高效的动力学和高灵敏度的核酸捕获。这些优点使 Dynabeads MyOne Silane 成为回收无细胞体液或 FFPE 中低浓度循环无细胞核酸目标物的理想选择。一旦捕获到这些片段,就可以用 15 µL 至 50 µL 的小洗脱体积进行洗脱,并为下游应用做好准备。
使用 KingFisher 仪器实现 MagMAX 核酸分离试剂盒自动化
Kingfisher 纯化仪器
KingFisher 仪器的优势包括
  • 各种通量—每次运行 6–96 个样品,具体取决于仪器型号
  • 通用形式处理各种样本体积
  • 方案定制—轻松编辑、修改或创建新方案
  • 优化试剂—兼容多种磁珠试剂
探索: KingFisher 仪器
下载: 适用于 KingFisher 纯化仪器的经验证的软件自动化脚本
视频:如何纯化循环游离 DNA(cfDNA)
了解如何手动和自动化纯化血浆样品中的循环游离 DNA。有关更多信息,请查看  MagMAX Cell‑Free DNA 用户指南
cfDNA 提取资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
Hero banner white gradient overlay