geneart_mutagenesis
定点诱导突变技术允许在 DNA 内所需位置上特异性地引入变异,无需完全从头合成 DNA。现有基因诱变可帮助您找到研究答案,例如:
  • 研究活性位点,结构-功能关系,核酸-蛋白相互作用等。
  • 测试功能元件(启动子区域、终止子序列等)
  • 构建融合蛋白和标记蛋白
  • 设计敲除构建体
  • 生成替代的拼接形式
  • 进行丙氨酸扫描,鉴定蛋白功能结构域
GeneArt 定点诱导突变服务可快速、经济地将单个或多个突变(取代、插入、缺失或截短)引入现有 DNA 序列。我们使用基于 PCR 的靶向方法,精确定位引入遗传变异,然后将构建体克隆到您选择的载体上。最终获得的所有序列都经过 100% 序列验证,并归档,确保您收到的 DNA 完全符合要求。
定点诱导突变服务生产流程
启动项目的两种方法
通过我们的在线订单门户网站设置您的项目:将“单个变体”或“变体束”添加到您的项目中,然后按照说明输入序列。
  下载“多序列提交表”,使用 Microsoft Excel 软件输入您的 DNA 序列请求,然后通过电子邮件将其发送给我们的客户支持团队:geneartsupport@thermofisher.com
有关此项服务或订购过程的更多信息,请联系 geneartsupport@thermofisher.com
≤4 kb 的变体可以通过 GeneArt 在线订购门户网站电子邮件直接订购。
>4 kb 的变体可以通过 GeneArt 在线订购门户网站电子邮件订购,但在订购前需要进行人工审核。
变体最多可包含以下四种修饰:
  • 任意长度的 5’/3’端剔除,每侧额外添加长达 52 nt 的新序列
  • 5’/3’端修饰,每侧最大 52 nt
  • 5’/3’端延长,每侧最大 52 nt
  • 不超过 40 nt 的内部修饰(最多允许有 3 个此类内部修饰区块)
  • 任何长度的内部删除
  • 各个修饰(无论是内部还是 5’/3’端)必须至少间隔 100 bp
GeneArt 诱变服务(单个变体:一个模板 ≤5 个变体)
  • 5 µg 质粒 DNA
  • 使用生产载体克隆;选择性地亚克隆至可用的客户载体中(附加成本+生产时间)
  • 100 % 序列确认
GeneArt 诱变6 + 服务 (变体束:>5来自一个模板的多个变体)
  • 5 µg 质粒 DNA
  • 使用客户提供的载体进行克隆
  • 100% 序列确认
单一变体个工作日
长达 3 kb6
>3 kb10
变体束个工作日
<10 个变体7
10–20 个变体10
21–48 个变体13
49–96 个变体16
其他 96 个变体各 +5 份
对于大型项目(500 或以上个变体)详情请具体咨询
  • 精确定位突变,而不会引入不必要的突变
  • 与“快速更改”策略不同,载体无需进行 PCR 分析—仅需插入片段
  • 插入片段最长达 6–8 kb
  • 载体主链无突变
  • 插入 DNA 的全长序列验证
  • 突变可以聚集在一起或相距较远,而成本和生产时间相同
  • 模板构建体可以免费存储至少 2 年,并且可以长期存储
  • 具有竞争力的价格和快速周转时间
≤4 kb 的变体可以通过 GeneArt 在线订购门户网站电子邮件直接订购。
>4 kb 的变体可以通过 GeneArt 在线订购门户网站电子邮件订购,但在订购前需要进行人工审核。
变体最多可包含以下四种修饰:
  • 任意长度的 5’/3’端剔除,每侧额外添加长达 52 nt 的新序列
  • 5’/3’端修饰,每侧最大 52 nt
  • 5’/3’端延长,每侧最大 52 nt
  • 不超过 40 nt 的内部修饰(最多允许有 3 个此类内部修饰区块)
  • 任何长度的内部删除
  • 各个修饰(无论是内部还是 5’/3’端)必须至少间隔 100 bp
GeneArt 诱变服务(单个变体:一个模板 ≤5 个变体)
  • 5 µg 质粒 DNA
  • 使用生产载体克隆;选择性地亚克隆至可用的客户载体中(附加成本+生产时间)
  • 100 % 序列确认
GeneArt 诱变6 + 服务 (变体束:>5来自一个模板的多个变体)
  • 5 µg 质粒 DNA
  • 使用客户提供的载体进行克隆
  • 100% 序列确认
单一变体个工作日
长达 3 kb6
>3 kb10
变体束个工作日
<10 个变体7
10–20 个变体10
21–48 个变体13
49–96 个变体16
其他 96 个变体各 +5 份
对于大型项目(500 或以上个变体)详情请具体咨询
  • 精确定位突变,而不会引入不必要的突变
  • 与“快速更改”策略不同,载体无需进行 PCR 分析—仅需插入片段
  • 插入片段最长达 6–8 kb
  • 载体主链无突变
  • 插入 DNA 的全长序列验证
  • 突变可以聚集在一起或相距较远,而成本和生产时间相同
  • 模板构建体可以免费存储至少 2 年,并且可以长期存储
  • 具有竞争力的价格和快速周转时间