随机取代
在受控随机库中,指定区域内的随机核苷酸将以指定 平均 突变率进行突变。GeneArt® 受控随机化技术帮助您准确指导随机核苷酸取代的有效频率。与易于出错的 PCR 分析不同,您可以准确确定基因的哪一部分受到影响—将整个开放阅读框随机化或将诱变限制在特定区域内。严格控制随机构建体,确保序列的未改变部分不受影响,并且随机部分包含编码所需氨基酸组成所需的核苷酸分布。
  • 文库多样性,最多可提供 1011 个变体
  • TRIM 技术可选
  • 使用 Thermo Scientific Ion Torrent™ 测序平台进行二代测序(可选)
开始您的项目
 下载调查问卷,提交您的项目信息。为了保护数据传输安全,请在我们的
客户门户网站注册。
有关此项服务或订购过程的更多信息,请联系 geneartsupport@thermofisher.com
1000 bp 示例序列中的预期突变分布
Synbio DE11
  • 多样化的抗体抗原结合位点
  • 改善理化蛋白特性,例如溶解度、热稳定性和在工业环境中的活性
  • 性能增强,比如提高启动子活性和优化酶性能
  • 最佳抗体亲和力(体外亲和力成熟)
  • 人源化抗体
  • 延长用于体内环境治疗的半衰期
  • 提升工业用途中酶的功能
  • 修改酶的对映选择性
  • 诱导专利保护序列中的蛋白变化
GeneArt™ 无缝克隆受控随机库
  • 5 µg 线性 DNA 通过 5‘ 和 3‘ 限制性位点即时进行克隆
  • 非扩增库–17–170 fmol(1010–1011标本变体多样性),具体取决于文库多样性
  • 扩增引物
GeneArt™ 克隆受控随机库
  • 30 µg 质粒 DNA 克隆到您选用的载体上
  • 12 等份 0.5 mL 甘油储备液
  • 非扩增库–17–170 fmol(1010–1011标本变体多样性),具体取决于文库多样性
  • 扩增引物
  • 文库多样性,最多可提供 1011 个变体
  • 精确选择平均突变率(每个构建体的变化数)
  • 在整个构建体中随机诱变,或仅限于指定位置
  • 转换/替代比 1:2
  • 减少沉默突变
  • 低辅助突变率
  • 快速生产时间
所有 GeneArt™ 受控随机化产品均经过测序并进行统计学分析,帮助确保满足以下质量基准:
  • 最多可对 96 个转化子进行测序,确认是否满足客户有关核苷酸含量和氨基酸编码的要求,构建体未突变部分的序列完整性是否符合最低要求
  • 进行批量测序,确认构建体未突变部分是否具有正确的序列,随机部分是否符合客户要求并保持开放阅读框
  • 先于扩增之前进行实时PCR检测,以确认文库多样性目标已达成
  • 此外,提供可选的二代测序质量控制(需要额外支付费用)
  • 多样化的抗体抗原结合位点
  • 改善理化蛋白特性,例如溶解度、热稳定性和在工业环境中的活性
  • 性能增强,比如提高启动子活性和优化酶性能
  • 最佳抗体亲和力(体外亲和力成熟)
  • 人源化抗体
  • 延长用于体内环境治疗的半衰期
  • 提升工业用途中酶的功能
  • 修改酶的对映选择性
  • 诱导专利保护序列中的蛋白变化
GeneArt™ 无缝克隆受控随机库
  • 5 µg 线性 DNA 通过 5‘ 和 3‘ 限制性位点即时进行克隆
  • 非扩增库–17–170 fmol(1010–1011标本变体多样性),具体取决于文库多样性
  • 扩增引物
GeneArt™ 克隆受控随机库
  • 30 µg 质粒 DNA 克隆到您选用的载体上
  • 12 等份 0.5 mL 甘油储备液
  • 非扩增库–17–170 fmol(1010–1011标本变体多样性),具体取决于文库多样性
  • 扩增引物
  • 文库多样性,最多可提供 1011 个变体
  • 精确选择平均突变率(每个构建体的变化数)
  • 在整个构建体中随机诱变,或仅限于指定位置
  • 转换/替代比 1:2
  • 减少沉默突变
  • 低辅助突变率
  • 快速生产时间
所有 GeneArt™ 受控随机化产品均经过测序并进行统计学分析,帮助确保满足以下质量基准:
  • 最多可对 96 个转化子进行测序,确认是否满足客户有关核苷酸含量和氨基酸编码的要求,构建体未突变部分的序列完整性是否符合最低要求
  • 进行批量测序,确认构建体未突变部分是否具有正确的序列,随机部分是否符合客户要求并保持开放阅读框
  • 先于扩增之前进行实时PCR检测,以确认文库多样性目标已达成
  • 此外,提供可选的二代测序质量控制(需要额外支付费用)