GIBCODMEM培养基为哺乳动物细胞培养提供卓越的质量、均一性和可控性。
|
选择正确的DMEM
GlutaMAX™培养基…更健康的细胞,存活更久
Gibco GlutaMAX™培养基为标准化的细胞培养基配方,含有稳定二肽形式存在的L-谷氨酰胺——L-丙氨酰-L-谷氨酰胺,它可以防止贴壁和悬浮培养物中的降解和氨成分的蓄积。 使用GlutaMAX培养基提高培养基稳定性,最大限度减少毒性氨成分的蓄积,实现细胞性能最大化。 使用 GlutaMAX™ 培养基最大限度发掘您的细胞培养价值。
进一步了解关于:
SensiCell™ Media for Sensitive
细胞
细胞
最新! Gibco SensiCell™ MEM (Minimum Essential Medium) is an enriched basal medium that enhances growth of sensitive or difficult-to-culture mammalian cells with standard Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation.
Limited time offer, place your order now.