线上工具:赛默飞Panel Builder流式配色工具
- 流式配色方案的理想工具
- 符合您需求的Panel设计简化流程
- 使用光谱查看器,有效地选择抗体
细胞内蛋白的染色和检测能够鉴定不同的细胞亚群和确定细胞表型特征;在设计流式实验时,我们的资源、工具和产品能帮助您节省时间、提高效率。
使用我们的检索工具,可以轻松快速地找到您需要的抗体,节省时间。
在流式胞内染色时,选择合适的固定破膜缓冲液,对数据质量和准确度具有重要影响;我们在细胞浆内、细胞核内和分泌蛋白的流式染色实验中提供了各种优化的实验方案。
eBioscience 细胞内固定&透化缓冲液套件 | FIX&PERM细胞固定&破膜试剂盒 | |
---|---|---|
用途 |
了解有关Fix&Perm细胞固定破膜试剂盒的更多信息 |
|
组分 |
|
|
规格 | 1 试剂盒 | 50 次反应 |
货号 | 88-8824-00 | GAS003 |
监管状态 | RUO–仅供研究使用,不可用于诊断程序。 | GPR-通用试剂。 |
仅用于研究(即任何样本类型的研究实验) | 应用于常规实验室,可用于收集、制备和检测人源标本,以用于诊断目的。 |
eBioscience Foxp3/转录因子染色 缓冲液套装 | |
---|---|
用途 |
|
组分 |
|
规格 | 1 试剂盒 |
货号 | 00-5523-00 |
使用Invitrogen LIVE/DEAD可固定死活细胞染料,有效地去除死细胞及碎片,可以节省时间并且准确地分析细胞群。
查找LIVE/DEAD™试剂盒,激发激光有:紫外&& 405 nm激光 | 488 & 561 nm激光 | 633 & 635 nm激光
LIVE/DEAD 可固定蓝色 染料 | LIVE/DEAD 可固定紫色 染料 | LIVE/DEAD 可固定Aqua 染料 | LIVE/DEAD 可固定黄色 染料 | |
---|---|---|---|---|
实验原理 | LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain kits是可固定的细胞活性染料,可根据细胞膜完整性和是否与胺基反应来区分活细胞和死细胞。然后,细胞可被固定进行细胞内抗原检测,且不丢失细胞表面蛋白的染色,最终根据流式结果轻松排除死细胞。 | |||
结果 | 死细胞亮度很强,与几乎不亮的活细胞很容易区分出来。 | |||
激光 (nm) | UV | 405 | 405 | 405 |
Ex/Em (nm) | 350/450 | 416/451 | 367/526 | 400/575 |
参考文献 |
文献列表
| |||
多色配色 |
是
|
是
|
是
|
是
|
染料相容性 | 不可与Indo-1(蓝色)、DAPI或Hoechst 33342等一起使用 | 不可与Pacific Blue染料、CellTrace Violet染料、FxCycle Violet染料、BV421或eFluor 450等一起使用 | 不可与Pacific Green染料、F2N12S凋亡试剂盒、AmCyan或BV510等一起使用 | 不可与Pacific Orange染料、Qdot 605、F2N12S凋亡试剂盒或BV605等一起使用 |
可固定 |
是
|
是
|
是
|
是
|
样品类型 |
活细胞
| |||
规格 | 80 次检测 | |||
货号 |
LIVE/DEAD 可固定绿色染料 | LIVE/DEAD 可固定红色染料 | ||
---|---|---|---|
基本原理 | LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain kits是可固定的细胞活性染料,可根据细胞膜完整性和是否与胺基反应来区分活细胞和死细胞。然后,细胞可被固定进行细胞内抗原检测,且不丢失细胞表面蛋白的染色,最终根据流式结果轻松排除死细胞。 | ||
结果 | 死细胞亮度很强,与几乎不亮的活细胞很容易区分出来。 | ||
激光 (nm) | 488 | 488 | 561 |
Ex/Em (nm) | 495/520 | 595/615 | |
参考文献 |
文献列表
| ||
多色配色 |
是
|
是
| |
染料相容性 | 不可与FITC、Alexa Fluor 488、GFP或CellTrace CSFE染料等一起使用 | 不可与R-PE、碘化丙啶(PI)、SYTOX AADvanced染料、7-AAD、PE-Alexa Fluor 610和PE-Texas Red串联染料等一起使用 | |
可固定 |
是
|
是
| |
样品类型 |
活细胞
| ||
规格 | 80 次检测 | ||
货号 |
LIVE/DEAD 可固定远红外染料 | LIVE/DEAD 可固定近红外染料 | |
---|---|---|
实验原理 | LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain kits是可固定的细胞活性染料,可根据细胞膜完整性和是否与胺基反应来区分活细胞和死细胞。然后,细胞可被固定进行细胞内抗原检测,且不丢失细胞表面蛋白的染色,最终根据流式结果轻松排除死细胞。 | |
结果 | 死细胞亮度很强,与几乎不亮的活细胞很容易区分出来。 | |
激光 (nm) | 633/635 | 633/635 |
Ex/Em (nm) | 650/665 | 750/775 |
参考文献 |
文献列表
| |
多色配色 |
是
|
是
|
染料相容性 | 不可与APC、 Alexa Fluor 647染料、FxCycle Far Red 和 CellTrace Far Red 染料等一起使用 | 不可与APC-Alexa Fluor 750、APC-Cy7或Vybrant DyeCycle Ruby染料等一起使用 |
可固定 |
是
|
是
|
样品类型 |
活细胞
| |
规格 | 80 次检测 | |
货号 |
L34973
|
L34975
|
流式实验中抗原靶标染色需要多种抗体,而使用这些抗体经常发生染料的发射光谱重叠。这时荧光溢漏必须准确地调节补偿,目的是为了确定检测到的荧光信号来自于目标染料,相应确定目标细胞群体。
UltraComp eBeads | |
---|---|
用途 | 该微球作用是对流式抗体上荧光染料进行补偿调节,这些微球由每个荧光染料偶联抗体染色,可用作单色补偿对照。 |
反应性 | 仓鼠、小鼠和大鼠来源抗体以及识别κ和λ链 |
产品形式 | 单管形式,每次使用一滴 |
可兼容大部分标准激光,从紫外光至633nm激光 | |
规格 | 25 次检测 |
货号 | 01-2222-41 |
使用我们的检索工具,可以轻松快速地找到您需要的抗体,节省时间。
在流式胞内染色时,选择合适的固定破膜缓冲液,对数据质量和准确度具有重要影响;我们在细胞浆内、细胞核内和分泌蛋白的流式染色实验中提供了各种优化的实验方案。
eBioscience 细胞内固定&透化缓冲液套件 | FIX&PERM细胞固定&破膜试剂盒 | |
---|---|---|
用途 |
了解有关Fix&Perm细胞固定破膜试剂盒的更多信息 |
|
组分 |
|
|
规格 | 1 试剂盒 | 50 次反应 |
货号 | 88-8824-00 | GAS003 |
监管状态 | RUO–仅供研究使用,不可用于诊断程序。 | GPR-通用试剂。 |
仅用于研究(即任何样本类型的研究实验) | 应用于常规实验室,可用于收集、制备和检测人源标本,以用于诊断目的。 |
eBioscience Foxp3/转录因子染色 缓冲液套装 | |
---|---|
用途 |
|
组分 |
|
规格 | 1 试剂盒 |
货号 | 00-5523-00 |
使用Invitrogen LIVE/DEAD可固定死活细胞染料,有效地去除死细胞及碎片,可以节省时间并且准确地分析细胞群。
查找LIVE/DEAD™试剂盒,激发激光有:紫外&& 405 nm激光 | 488 & 561 nm激光 | 633 & 635 nm激光
LIVE/DEAD 可固定蓝色 染料 | LIVE/DEAD 可固定紫色 染料 | LIVE/DEAD 可固定Aqua 染料 | LIVE/DEAD 可固定黄色 染料 | |
---|---|---|---|---|
实验原理 | LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain kits是可固定的细胞活性染料,可根据细胞膜完整性和是否与胺基反应来区分活细胞和死细胞。然后,细胞可被固定进行细胞内抗原检测,且不丢失细胞表面蛋白的染色,最终根据流式结果轻松排除死细胞。 | |||
结果 | 死细胞亮度很强,与几乎不亮的活细胞很容易区分出来。 | |||
激光 (nm) | UV | 405 | 405 | 405 |
Ex/Em (nm) | 350/450 | 416/451 | 367/526 | 400/575 |
参考文献 |
文献列表
| |||
多色配色 |
是
|
是
|
是
|
是
|
染料相容性 | 不可与Indo-1(蓝色)、DAPI或Hoechst 33342等一起使用 | 不可与Pacific Blue染料、CellTrace Violet染料、FxCycle Violet染料、BV421或eFluor 450等一起使用 | 不可与Pacific Green染料、F2N12S凋亡试剂盒、AmCyan或BV510等一起使用 | 不可与Pacific Orange染料、Qdot 605、F2N12S凋亡试剂盒或BV605等一起使用 |
可固定 |
是
|
是
|
是
|
是
|
样品类型 |
活细胞
| |||
规格 | 80 次检测 | |||
货号 |
LIVE/DEAD 可固定绿色染料 | LIVE/DEAD 可固定红色染料 | ||
---|---|---|---|
基本原理 | LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain kits是可固定的细胞活性染料,可根据细胞膜完整性和是否与胺基反应来区分活细胞和死细胞。然后,细胞可被固定进行细胞内抗原检测,且不丢失细胞表面蛋白的染色,最终根据流式结果轻松排除死细胞。 | ||
结果 | 死细胞亮度很强,与几乎不亮的活细胞很容易区分出来。 | ||
激光 (nm) | 488 | 488 | 561 |
Ex/Em (nm) | 495/520 | 595/615 | |
参考文献 |
文献列表
| ||
多色配色 |
是
|
是
| |
染料相容性 | 不可与FITC、Alexa Fluor 488、GFP或CellTrace CSFE染料等一起使用 | 不可与R-PE、碘化丙啶(PI)、SYTOX AADvanced染料、7-AAD、PE-Alexa Fluor 610和PE-Texas Red串联染料等一起使用 | |
可固定 |
是
|
是
| |
样品类型 |
活细胞
| ||
规格 | 80 次检测 | ||
货号 |
LIVE/DEAD 可固定远红外染料 | LIVE/DEAD 可固定近红外染料 | |
---|---|---|
实验原理 | LIVE/DEAD Fixable Dead Cell Stain kits是可固定的细胞活性染料,可根据细胞膜完整性和是否与胺基反应来区分活细胞和死细胞。然后,细胞可被固定进行细胞内抗原检测,且不丢失细胞表面蛋白的染色,最终根据流式结果轻松排除死细胞。 | |
结果 | 死细胞亮度很强,与几乎不亮的活细胞很容易区分出来。 | |
激光 (nm) | 633/635 | 633/635 |
Ex/Em (nm) | 650/665 | 750/775 |
参考文献 |
文献列表
| |
多色配色 |
是
|
是
|
染料相容性 | 不可与APC、 Alexa Fluor 647染料、FxCycle Far Red 和 CellTrace Far Red 染料等一起使用 | 不可与APC-Alexa Fluor 750、APC-Cy7或Vybrant DyeCycle Ruby染料等一起使用 |
可固定 |
是
|
是
|
样品类型 |
活细胞
| |
规格 | 80 次检测 | |
货号 |
L34973
|
L34975
|
流式实验中抗原靶标染色需要多种抗体,而使用这些抗体经常发生染料的发射光谱重叠。这时荧光溢漏必须准确地调节补偿,目的是为了确定检测到的荧光信号来自于目标染料,相应确定目标细胞群体。
UltraComp eBeads | |
---|---|
用途 | 该微球作用是对流式抗体上荧光染料进行补偿调节,这些微球由每个荧光染料偶联抗体染色,可用作单色补偿对照。 |
反应性 | 仓鼠、小鼠和大鼠来源抗体以及识别κ和λ链 |
产品形式 | 单管形式,每次使用一滴 |
可兼容大部分标准激光,从紫外光至633nm激光 | |
规格 | 25 次检测 |
货号 | 01-2222-41 |
.
This online tool guides you through flow cytometry panel design, providing a simplified, customizable experience to fit your flow cytometry panel design needs.
Contact our technical sales specialists for help choosing antibodies, fluorophores, and reagents for success on the flow cytometer you’ll be using.
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
不可转售。Super Bright聚合物染料由Becton, Dickinson and Company授权销售。