图1: 采用流式细胞分析 LIVE/DEAD BacLight 细菌活力检测试剂盒进行染色的藤黄微球菌和蜡样芽孢杆菌。 当使用试剂盒提供的 SYTO 9 和碘化丙啶核酸染料进行孵育时,具有完整细胞膜的活细菌将会发出绿色荧光而细胞膜受损的死细菌则发出红色荧光。
我们用于流式细胞分析 BacLight 系列细菌活性及活力检测试剂盒针对细菌细胞优化,可基于一系列细胞特性实现活细胞和死细胞的有效区分。 由于真核细胞和原核细胞存在固有的差异,对细菌的活细胞和死细胞群进行区分时必须采用专门的染料。
- 易用—无需洗涤步骤,染色可在 5-10 分钟内完成
- 高特异性—活细胞和死细胞会有不同的颜色,即便在混合的细胞群中也能实现轻松区分
- 可靠—所有细菌物种都能具有一致的结果
- 多功能性—还可与其他检测平台兼容,包括荧光显微镜、荧光计以及酶标仪
膜完整性活力检测试剂盒
用于流式细胞分析的 LIVE/DEAD Bac Light细菌活力检测试剂盒可基于细胞膜完整性而对细菌群体的活性进行便捷而简单的监测。 已经死亡或即将死亡的细胞会具有膜损伤,从而染为红色,具有完整膜的细胞将会染为绿色。
产品 | 激光器 | Ex/Em* | 活细胞染色剂 | 死细胞染色剂 | 货 号 |
---|---|---|---|---|---|
LIVE/DEAD BacLight 细菌活力检测试剂盒 | 488 nm | 480/500 nm (L), 490/635 nm (D) | SYTO9 | 碘化丙啶 | L7012 |
*表示激发和发射光。 L = 存活,D = 死亡。 |
代谢活性活力检测试剂盒
用于流式细胞分析的BacLight RedoxSensor 细菌活力检测试剂盒基于细菌氧化酶和还原酶活性测定而为细菌细胞健康和活性评估提供高效的试剂。 具有活跃代谢过程的细菌细胞会观测到增强的荧光信号。 BacLight RedoxSensor 细菌活力检测试剂盒还可耐受固定过程。
图 2. BacLight RedoxSensor Green 细胞活力检测试剂盒。 混合了健康和灭活的金黄色葡萄球菌采用 100 nM RedoxSensor Green 试剂和碘化丙啶进行染色。 通过双色流式细胞仪对样品进行分析,并采用散射荧光设门检测区分健康和膜受损的细胞群。 在大肠杆菌中也得到了相似的结果。
引用文献
参阅 BacLight RedoxSensor Green 细菌活力检测试剂盒引用文献
参阅 BacLight RedoxSensor CTC 活力检测试剂盒引用文献
产品 | 激光器 | Ex/Em* | 活细胞染色 | 死细胞染色 | 货 号 |
---|---|---|---|---|---|
BacLight RedoxSensor Green 细胞活力检测试剂盒 | 488 nm | 490/520 nm (L), 490/635 nm (D) | SYTO9 | 碘化丙啶 | B34954 |
BacLight RedoxSensor CTC 活力检测试剂盒 | 488 nm | 480/500 nm (L), 490/635 nm (D) | SYTO24 | 碘化丙啶 | B34956 |
*表示激发和发射光。 L = 存活,D = 死亡。 |
细菌膜电位检测试剂盒
用于流式细胞分析的 BacLight 细菌膜电位检测试剂盒提供有荧光膜电位指示染料 DiOC2(3),可在所有的细菌细胞中发出绿色荧光,并在维持有膜电位的健康细胞中变得更为浓缩,从未引起染料发生自我聚集并将荧光散射迁移至红色。 利用流式细胞仪可以容易地将带有红色荧光的和带有绿色荧光的细菌细胞群体区分开来。
图 3. 用于流式细胞分析BacLight细菌膜电位检测试剂盒。 红色和绿色荧光的散点图分别代表存在或不存在 5 uM cyanide 3-chlorophenylhydrazone(CCCP)时金黄色葡萄球菌与 30 µM DiOC2(3) 孵育30分钟的结果。 流式细胞数据按指数扩增进行收集。
引用文献
产品 | 激光 | Ex/Em* | 活细胞染色 | 死细胞染色 | 货 号 |
---|---|---|---|---|---|
BacLight 细菌膜电位检测试剂盒 | 488 nm | 482/497 nm | DiOC2(3) | 无 | B34950 |
*表示激发和发射光。 |
资源
流式胞内染色示意小视频—细胞因子和核内靶点检测
流式细胞术学习中心—获取流式细胞术学习资源,以轻松计划、顺利开展流式实验。
Panel Builder流式配色工具—这款简单、定制化的在线工具可助您轻松解决多色流式实验的配色难题。
5步法实验资源
不可转售。Super Bright聚合物染料由Becton, Dickinson and Company授权销售。