(Enlarge)
| 异常的细胞自噬现象与多种重要疾病有关,例如癌症、神经退行性疾病、免疫性疾病等。因此,能够补救这种缺陷的小分子在临床治疗中被认为大有前景。研究细胞自噬中自噬体形成和自噬过程的各方面,及通过高通量技术观察小分子和基因操作在其生理相关的细胞模型中的影响,这一类工作在研究中非常重要,不仅有助于理解细胞自噬过程,更可为采取有效的治疗措施提供极大的帮助。 细胞自噬作用首先是将胞质内含物(包括蛋白质和细胞器等)进行隔离并运输,然后通过溶酶体结构进行水解酶消化降解的过程。细胞自噬对于细胞正常行使功能是至关重要的,自噬作用失效是细胞损伤累积和发生衰老的一个主要原因。 |
LC3自噬抗体试剂盒包括了抗LC3B的兔多克隆抗体,在荧光显微镜及高内涵成像分析中的使用效果均经过验证。
| 使用 抗LC3B抗体 和Alexa Fluor 488山羊抗兔IgG二抗进行HeLa细胞自噬检测 |
使用Tb-based TR-FRET检测细胞裂解物中与自噬体相关的LC3B-II的积累
| 使用Premo™ Autophagy TR-FRET LC3B免疫分析法 对细胞自噬进行定量分析. |
资源
Molecular Probes手册 BioProbes期刊文章 技术资源 | Related Products |